Herasafe 2025 BSC
Thermo Scientific Herasafe 2025生物学的安全キャビネット(BSC)は、封じ込め、快適性、および利便性に重点を置いて、サンプルの保護とユーザーの安全を常に最大化するように設計されています。
Herasafe 2025 BSCは自動安全機能、直感的に操作できるインターフェース、容易なクリーニングと消毒を可能にする便利なオプション、および人間工学の進歩を組み合わせることにより、お客様が最高レベルの基準で作業するのを可能にしており、学術、バイオテクノロジー、および製薬のほとんどのラボに適しています。製品はあらゆる標準的サイズで提供しています:0.9 m、1.2 m、1.5 m、および1.8 m、幅広いオプションとカスタマイズがあります。
洗練された保護機能
Thermo Scientific SmartFlow PlusおよびDAVe Plusテクノロジーは、お客様の作業の仕方やラボ環境に合うように補正することにより、サンプルとユーザーの両方を汚染から持続的に保護するのに役立ちます。
使いやすさと人間工学
人間工学に基づいた調節可能なアームレストとオプションのオートクレーブ可能パッド付きバージョンは、長時間の作業時の負荷を軽減します。完全電動のサッシ開口、およびユニバーサルなアイコンによって容易に使用できるインターフェースは快適性と利便性を提供します。
洗練されたクリーニングと消毒
SmartClean Plusテクノロジーにより、電動の前面サッシをヒンジ式で開口できるため、内部に容易にアクセスして快適にクリーニングできます。
オプションのUVクロスビーム機能を加えると、UV消毒をプログラムできます。
特長
  1. シンプルな操作と人間工学 – 読み取りやすいグラフィックディスプレイは必要な情報を表示します。ヒンジによる開口を備えた電動サッシは消耗品や装置へのアクセスを容易にし、クリーニングや消毒を楽にします。
  2. SmartClean Plusテクノロジー – 前面サッシパネル全体を持ち上げることでBSC内部に容易にアクセスできます。
  3. カスタマイズ可能なワークトップ – アプリケーションや作業スタイルに最適な作業表面デザインを選択できます。標準的な装置はデュプレックスコンセント2つまたは4つと、サービスバルブ2つを装備しています。
  4. デュアルDCモーター – Thermo Scientific SmartFlow Plusエアフロー補正システムを動作させながらエネルギー効率と静音動作を向上させます。 スタンバイモードは省エネとシステム寿命を向上させます。
  5. ガラス製サイドウォールとLED照明 – より明るい作業スペース環境とより良好な視認性を実現します。
  6. 広い内部作業スペース/プレミアム304非腐食性ステンレススチール製 – 便利で大きな内部作業スペースにより、ロボットアームなどの、プロセスを最適化するデバイスや装置を組み込むための十分なスペースを確保できます。「つや消しおよびやすり研磨」仕上げを採用しているため、最大限の引っかき傷耐性および無反射特性を提供します。
アプリケーション
代表的な分野:学術、臨床、産業(化粧品など)、バイオテクノロジー、および製薬。
代表的なアプリケーション:ユーザー、サンプル、および環境の保護が必要な細胞培養、製薬、臨床、および微生物学的作業。
認証
TÜV Nord認証
EN 12469に従ってTÜV GS認証されています
LNE NFマーク
LNEによってEN 12469およびNF095に関してNF認証されています(1.2 m)
Herasafe 2025 BSCの3Dバーチャルツアー
バーチャルツアーで当社のHerasafe 2025 BSCを360度から確認したり、スピン、ズーム、回転させて製品を体験できます。
動画
ご注文情報
キャビネット幅
チャンバー素材
クロスビームUV
注文詳細の確認(UVあり/UVなし)*
0.9 m
304ステンレススチールあり/なし5103331551033311
1.2 m304ステンレススチールあり/なし5103331651033312
1.5 m304ステンレススチールあり/なし5103331751033313
1.8 m304ステンレススチールあり/なし5103331851033314
*その他のオプションも提供しています。サーモフィッシャーサイエンティフィックの販売担当者にお問い合わせください。