1500シリーズA2 BSC
アジアの一部の国で購入可能です
Thermo Scientific 1500シリーズの生物学的安全キャビネットは、今日の近代的なラボが求める安全性、エネルギー効率、および利便性を兼ね備えています。このキャビネットは、生物学的な危険や汚染から作業者と生成物を高度に保護しますが、使用が容易で、最先端のエアフローテクノロジーとエネルギー効率を備えています。
安全性、快適性、および効率性
タッチスクリーンディスプレイ
7インチのタッチスクリーンディスプレイはシステムの状態、運用状況、およびパフォーマンスについてのデータを一目で確認できるように表示します。 
SmartPortの利便性
サイドウォールを貫通する、クリーンで便利なチューブとケーブルの配線により、多くのアプリケーションニーズに対応できます。
Smart Flow Plusによる保護
自動の安全機能はユーザーが介入することなくリアルタイムで適切なエアフローを維持し、危険的な状況をモニターします。
特長
  1. タッチスクリーンの利便性 - 7インチのタッチスクリーングラフィカルユーザーインターフェースはキャビネットの状態を明瞭に表示し、安全性とパフォーマンスのデータを提供します。
  2. 安全な動作 - 便利なタッチスクリーンディスプレイはキャビネットの状況を常に表示し、システムの状態とパフォーマンスに関するデータを提供します。
  3. 感覚的なウィンドウ調整機構 - 独自のウィンドウ位置調整機構は最大限の柔軟性を有し、ウィンドウを正しい作業位置で固定します。
  4. エネルギー効率 - 前面サッシを閉じると送風機の速度が自動的に低下し、キャビネットを使用していない時でも低いエネルギー消費でサンプルを保護します。
  5. 汚染制御 - プログラム可能なUVライトはサンプル汚染のリスクを低減し、電球交換のコストを抑えます。また、作業前に滅菌サイクルを実行する時限プリセットが可能です。
  6. 容易なクリーニング -独自のThermo Scientific SmartClean前面ウィンドウ設計により、ユーザーは作業エリアにアクセスしやすく、手の届きにくい部分を容易にクリーニングできます。
  7. 作業者の快適性 - SmartPortアクセスにより、真空チューブやケーブルをダブルサイドウォールに貫通させてクリーンかつ安全に配線できるため、整理と作業効率が向上します。キャビネット内のLED照明は明るい作業スペースを確保します。
  8. キャスター付きスタンドオプション - 移動性を向上させるため、当社はキャスター付き固定高スタンドを提供しています。
アプリケーション
高度な保護と、タッチスクリーンによる高いユーザー快適性が必要なすべてのアプリケーションに適しています。
代表的な分野:学術、臨床、バイオテクノロジー、および製薬。
代表的なアプリケーション:ユーザー、サンプル、および環境の保護が必要な細胞培養、製薬、臨床、および微生物学的作業。
認証
NSF/ANSI 49
1500シリーズA2 BSCの3Dバーチャルツアー
バーチャルツアーで当社の1500シリーズA2生物学的安全キャビネット360度から確認したり、スピン、ズーム、回転させて製品を体験できます。
リソース
動画
ご注文情報
購入可能地域:中国本土、香港、韓国、東南アジア諸国(シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、ベトナム)、およびインド
キャビネット幅
チャンバー素材の選択肢
注文の詳細
4フィート
ステンレススチール
SmartCoatバージョン
ステンレススチール
SmartCoatバージョン
6フィート
ステンレススチール
SmartCoat
SmartCoatおよびステンレススチール製バージョン