Search Thermo Fisher Scientific
1500シリーズB2生物学的安全キャビネットは、大容量の排気を必要とし、キャビネット内の空気を再循環させない、ガスや揮発性化学物質を使用するアプリケーション用に設計されています。このシステムは最先端のDCモーターの効率性と、ユーザーの安全性および快適性を最大化する高度のエアフローシステムを組み合わせています。
自動補正機能が装備されているため、オプションの下降流エアのプレフィルターを安全に使用できます。HEPAフィルターの装着時に下降流の速度が自動補正されるため、生成物の保護が向上しています。
便利なディスプレイにより、作業中にキャビネットが安全に動作しているかを確認できます。
一体型ステンレススチール製ワークトレイは、ピペットチップの損失や排液パンへの流出を最小限に抑えます。
時間指定UVライトオプションは、サンプル汚染のリスクを低減し、電球交換のコストを抑えます。
人間工学的な姿勢を実現する傾斜10度のウィンドウは、長時間の作業による緊張や疲労を軽減します。
室内の空気がキャビネット上部から引き込まれます。空気はHEPAフィルターでろ過された後、作業エリアへと流れます。室内の空気は給気口グリルからも取り込まれます。汚染された空気はすべて作業表面の下て吸引され、その後背面のプレナムを上昇して排気HEPAフィルターを通過します。専用のリモートブロワーと排気システムが、100%ろ過された排気をラボから排出させます。
B2 BSCはA2キャビネットと比較して、蒸気やガスを取り扱う際に無菌状態が必要なユーザーに対してさらなる防護を提供します。B2はBSC作業エリア内のあらゆる揮発性化学物質を大幅に希釈し、BSC内で使用された揮発性化学物質を希釈再循環することはありません。
シンブル接続のA2およびB2 BSCは、クラスII生物学的安全キャビネットにおける有害および非有害薬物の無菌調製に関するUSP <800>の推奨事項を満たしています。USP <800>では、B2 BSCは一般的に揮発性物質への使用専用にするものとされています。
NSF/ANSI 49、ETL、CE