Heraguard ECOクリーンベンチ
Thermo Scientific Heraguard ECOクリーンベンチは、卓越した生成物保護、エネルギー効率、およびユーザーの快適性を提供します。デュアルDCモーターと先進のエアフロー設計は高度の保護と静音動作を実化し、ラボ環境への影響を軽減します。当社のクリーンベンチは、作業エリアにおけるISOクラス5の最低条件、およびEU GMPグレードA作業環境を満たしています。製品は次の4つのサイズで提供しています:900 mm、1,200 mm、1,500 mm、1,800 mm(1,800 mmサイズはオプションで高さを追加可能)。
効率性、安全性、および機能性を統合
SmartPort
チューブやケーブルをサイドウォールに容易に貫通させることができるため、多くのアプリケーションニーズに対応します。
サイドウィンドウ
安全ガラスパネルは貫通チューブポートを備えているため、利便性を提供しながら視認性の向上とより広い作業スペースの確保を実現します。
直感的に操作できるコントロールパネル
パフォーマンスと動作状態は、目の高さに設置された、操作と読み取りが容易なパネルにが表示されます。
特長
1 DCモーター
より高いエネルギー効率を発揮し、ラボへの熱放出を低減します。
2 オプションのUVライト 
作業スペースの上部に設置されたUVライトが作業エリアを消毒します。  
3 カスタマイズ可能なワークトップ 
アプリケーションや作業スタイルに最適なワークトップを、ステンレススチールまたはメラミン製から選択できます。
4 ウインドスクリーン保護(オプション)
ウインドスクリーンは、クリーンベンチを使用時に容易に押し下げられるように設計されており、   乾燥した清浄済みエアからユーザーを保護します。
5 容易なプレフィルター交換 
吸気側のプレフィルターは手動で交換でき、ツールは不要です。プレフィルターの交換は経済的かつ容易です。
水平層流
クリーンベンチは、生成物やサンプルが微生物などの粒子で汚染されないようにするための、清浄な(無菌の)作業スペースを提供します。クリーンベンチは生成物を保護しますが、ユーザーや環境は保護しません。
水平層流
空気は上部から取り込まれプレフィルターを通過し、その後HEPAフィルターを通過します。作業エリア内で水平層流が発生します。層流(一方向流)は生成物を作業者や環境中の汚染から保護します。作業スペースは(陽圧の)粒子フリー無菌クリーンゾーンとなり、清浄な空気で継続的に満たされます。 
アプリケーション
  • 病院(薬剤部門) — 薬調剤、IV混合液調製、培地調製、薬剤調合
  • クリーンルーム
  • 病院(微生物学部門) — 組織培養(非生物学)
  • IVF部門
  • 製薬研究
  • クリーンルーム — GMPスイート
  • 製薬微生物学
  • 滅菌での包装と充填
  • マイクロエレクトロニクスの組み立ておよび半導体製造
  • 植物細胞培養/農業
  • 食品および飲料産業
  • 化粧品産業
  • 航空宇宙産業
認証
  • 機関:EAC、CSA
  • CE:2014/35/EU、2014/30/EU、2011/65/EU(指令2011/65/EUの(EU)2015/863修正附属書IIを含む)
  • 規格:EN 61010-1:2010 + A1:2019、EN 61010-1、EN 61326-1
リソース
ご注文情報
サイズ/幅
0.9 m(3フィート)
1.2 m(4フィート)
1.5 m(5フィート)
1.8 m(6フィート)
1.8 m(6フィート)
内部高950 mm
230 V
51029701
51029702
51029703
51029704
51029705
120 V
51029696
51029697
51029698
51029699
51029700
多数のオプションをご用意しています。最寄りの販売担当者にお問い合わせください。