MSC-Advantage BSC
Thermo Scientific MSC-AdvantageクラスIIの生物学的安全キャビネット(BSC)はラボのルーチンアプリケーションに必要な安全性、エネルギー効率、および有用性を兼ね備えています。このキャビネットはエネルギー効率に優れ、生物学的な危険や汚染から作業者と生成物の両方を保護しながら、人間工学に基づいた快適な作業スペースをユーザーに提供します。 
有用性とパフォーマンスの両立
SmartCleanのウィンドウデザイン
前面サッシは容易に下げることができため、クリーニングや日常的なメンテナンス、およびセットアップ作業が簡素になります。
SmartPortの利便性
チューブやケーブルをサイドウォールに容易に貫通させることができるため、多くのアプリケーションニーズに対応します。
LEDコントロールパネル
座位で容易に視認できる大型のフロントパネルディスプレイは、下降流および流入の速度やフィルターの使用状態を常に表示します。
特長
1 SmartCleanウィンドウ – 前面ウィンドウをスライドして下げて、BSCの内部に容易にアクセスできます。 
2 SmartPortの利便性 – 真空チューブやケーブルをキャビネット側面からクリーンかつ安全に作業エリアへ引き込むことができます。
3 カスタマイズ可能なワークトップ – お客様のアプリケーションや作業スタイルに最適な作業表面のデザインを選択できます。標準的な装置はデュプレックスコンセント2つとサービスバルブ3つを装備しています。
4 デュアルDCモーター – Thermo Scientific SmartFlowエアフロー補正システムを動作させながら、エネルギー効率と静音動作を向上させます。 夜間セットバックモードはエネルギーをさらに節約し、システムの寿命を延長します。
5 プログラム可能なUVライトオプション – 電球の寿命を延長し、エネルギーを節約し、メンテナンスを軽減します。
6 人間工学に基づいたデザイン – 傾斜10度の前面、アームレスト、および静音性はユーザーの快適性と生産性を向上させます。
アプリケーション
MSC-Advantage生物学的安全キャビネットは、作業者、環境、および生成物の保護が必要なすべてのアプリケーションに適しており、交差汚染からも保護します。
代表的な分野:学術および臨床。
代表的なアプリケーションは、細胞培養、臨床研究、ライフサイエンス研究、および微生物学におけるルーチン研究アプリケーションです。
認証
EN 12469に従ってTÜV GS認証されています(全サイズ)
LNEによるEN 12469およびNF095認証のNFマーク(0.9 mおよび1.2 mモデル)
3Dバーチャルツアー
類似製品のツアー:1300シリーズBSC
バーチャルツアーで当社の1300シリーズBSCを360度から確認したり、スピン、ズーム、回転させて製品を体験できます。
製品資料
ご注文情報
欧州および一部のアジア太平洋地域でご購入になれます。
製品
サイズ
注文詳細の確認
MSC-Advantage BSC
0.9 m
51028225
1.2 m
51025411
1.5 m
51028226
1.8 m
51025413