Thermo Scientific CO2インキュベーターは、優れた設計と機能を備え、細胞増殖、温度、湿度、CO2 レベルの制御(オプションのCO2 制御)に最適な条件を提供します。パラメーターの均一性と回収、および汚染制御技術は、購入時の重要な考慮事項です。
当社の3Dプロダクトツアーにより、バーチャルラボラトリー機器を使って360度のスピン、ズーム、回転、発見、操作が実現します。各ツアーでは、主な機能と容量について詳説し、豊かでインタラクティブな体験を楽しめます。
インタラクティブな3D製品ツアーを選択:
Heracell VIOS 160i CO₂インキュベーター
このインキュベーターは、最先端の生物学的モデリングで使用される幹細胞、ニューロン、初代細胞などの高感度細胞に優れた培養条件を提供するように特別に設計されています。この3D製品ツアーの機能は250i(255 L容量)バージョンにも適用されます。
Forma Steri-Cult CO₂インキュベーター
この大容量で積み重ね設置可能なCO2インキュベーターは、ISO Class5のHEPAろ過システムから簡単な洗浄プロセス、および実績のある自動滅菌サイクルに至るまで、設計のあらゆる要素により、高価値培養物のための究極の保護を提供します。 
Heracell Vios 160i CR CO₂インキュベーター
ISO Class5およびGMP(Good Manufacturing Practices)グレードのA/B環境に適した165 Lの容量を備えた、市場初のサードパーティ認定クリーンルーム対応CO2インキュベーターをご確認ください。 
Heracell Vios 250i CR CO₂インキュベーター
ISO Class5およびGMP(Good Manufacturing Practices)グレードのA/B環境に適した255 Lの容量を備えた、市場初のサードパーティ認定クリーンルーム対応CO2インキュベーターをご確認ください。