Search Thermo Fisher Scientific
当社のラボ用および医療用フリーザーのポートフォリオは、お客様の特有のアプリケーションニーズをサポートするために熟考された機能や性能を備えており、信頼性が高く安全な保存を容易にします。信頼できる日常的な一般的ラボ使用から、重要なサンプルや命を救う治療薬の厳格な要件まで、当社のフリーザーは高い性能と信頼性を実現するように精密に構成されています。
Thermo Scientificラボ用フリーザーは信頼性がきわめて高い性能を発揮します。当社のフリーザーは、庫内温度の経時変化(ピーク変動)、庫内の温度差(均一性)、庫内の特定位置の温度変動(安定性)などの重要な測定値において、常に優れた性能を実現します。当社は、厳格な実際の検査環境下で、庫内全体でセンサーを使用してフリーザーを検査しているため、サンプルが常に安全かつ確実に保存されていることを保証します。
頻繁にフリーザーのドアを開けたりサンプルを入れると多大な熱負荷が生じるため、迅速に回復できる冷却能力を有していることは性能上重要です。ファンによる強制空気循環は、温度の均一性や範囲外温度からの迅速な温度回復を促進します。この機能は、多忙なラボや、温度変動に対する耐性が低い生物学的サンプルを保存する場合に特に重要です。
トップクラスの保証
Thermo Scientificは、部品および作業費を最長2年間、当社のV-Driveコンプレッサーについては最長10年間の包括的な保証を提供することによりフリーザーをサポートします。
高品質の構造
当社のラボ用および医療用フリーザーは細部まで考慮され、最高レベル品質の材料で設計されているため、低温保存性能と長期耐久性に対する当社の厳格な基準を満たしています。これには、傷がつきにくいヘビーゲージの冷延鋼板製の内装および外装、物理的および環境的摩耗に耐性がある滑らかな粉体塗装とエポキシ仕上げなどがあります。一体型のシームレスなポリプロピレン製ライナー内装、またはガルベニール製オプションは、内壁の強度と容易なクリーニングを可能にします。独立気泡ガスケットはドアを確実に密閉します。このような一見些細なことでも、積み重なって綿密に設計されたフリーザーを生み出されて、UL、NFPA、AABB、NSF 456、およびOSHAなどの品質および規制基準や、お客様の耐久性に対する要求を満たします。
世界クラスのサービスとサポート
Thermo Scientificのお客様は、世界最大規模のラボ機器サービス専門家ネットワークにアクセスでき、迅速な応答時間、リモートのサービスおよび問題解決、さらに50年以上にわたる優れたサービスの実績を享受できます。信頼できる規制準拠プログラムおよび予防的メンテナンスプログラムは、安心して所有できるよう設計されています。フリーザーに不具合が発生した場合でも迅速に解決され、ダウンタイムを最小限に抑えられることに確信が持てます。
当社のフリーザーは性能を犠牲にすることなく環境の持続可能性を実現するよう設計されています。当社は、エネルギー効率、冷却技術の発展、環境に優しい製造技術や構成材料の使用を重視することで持続可能性に対処しています。
医療環境やラボでフリーザーを使用する頻度や時間を考慮すると、一見些細なことが大きな違いを生じさせる場合があります。当社には70年以上にわたるフリーザーの製造やお客様とのコラボレーション経験があり、当社のフリーザーはお客様の施設に高い価値を付与するものとして他とは一線を画す設計および工学的機能を実装しています。
工場で事前設定され、キーで操作できる設定値に対するセキュリティは、温度およびアラーム設定値をロックすることでエラーを最小限に抑え、改ざんの防止に役立ちます。温度が範囲外レベルになった際、高温/低温、半ドア、または停電に対する聴覚/視覚警告を内蔵したアラームシステムが作業者に警告します。アラーム設定機能には、リングバック、自動リセット、アラーム消音、プッシュボタンテストオプション、およびリモートアラーム連絡があり、安心感を提供します。ドアロックは、貴重なサンプルの保存においてさらなる安全性を実現します。
お客様のサンプルの種類やラボニーズの要求にに対応する熟考された機能構成が、当社の幅広いラボ用フリーザーポートフォリを特徴付けています。当社のフリーザーは大まかに3つの製品ラインで提供されており、ラボのニーズに応じた機能と技術を提供します。
TSXシリーズ | TSGシリーズ | TSVシリーズ |
温度感受性の重要なラボサンプルや、最高レベルのサンプル安全性に対応する高性能・高機能フリーザー。 | 比較的重要な保存のための信頼性、精密な温度制御、および優れた操作機能が必要な、多忙なラボ環境用の信頼できるフリーザー。 | 重要度の低いサンプルやラボの基本的なニーズに適した、信頼性が高く経済的で、かつプラグ・アンド・プレイでシンプルに操作できるフリーザー。 低コストで優れた性能を実現。 |
性能重視の冷却技術 | ||
卓越- V-drive適応型コンプレッサー 完全適応型自動霜取り 完全適応型手動霜取り | 精度- シングルスピードコンプレッサー 適応型自動霜取り | 信頼性- シングルスピードコンプレッサー 自動霜取り 手動霜取り |
代表的なアプリケーション | ||
精密に制御された保存環境が必要なワクチン、酵素、化学療法薬および医薬化合物用の医療およびラボグレード製品。
| 試薬、培地、タンパク質、およびサンプルの確実な保存。
| 基本的な生物医学アプリケーション要件。 |
アプリケーションに応じた構成
当社の各製品ライン(TSX、TSG、TSV)にはアプリケーションに応じた構成があり、扱うサンプルの種類に適した主要機能や認証を提供します。これらのモデルは、お客様の性能要件に正確に対応します。