Search Thermo Fisher Scientific
サンプルのセキュリティ対策は慎重にならざるを得ません。当然のことです。サンプルは研究の基礎であり、研究の答えや突破口、さらには治療法を見い出すための希望でもあります。Thermo Scientific ワイヤレスモニタリングソリューションは、安心をもたらすために設計されています。最先端のワイヤレスモニタリングシステムは、重要な装置のパラメータの監視、保護、データロギングを行います。停電や機械的な故障が発生しても直ちに通知されるので、安心してご利用いただけます。
固定型装置やコールドチェーン(低温流通)対応装置、さらに接続したラボをサポートする新たなクラウドベースソリューションまで、複数の製品からお選びいただけます。
温度トラッキングデータをスマートフォンに転送し、輸送または保管中のコールドチェーン維持をサポートします。
クライアント-サーバーベースで、使いやすくメンテナンスが容易です。WiFi 温度モニターなどを搭載しています。
キャビネットと周囲の温度、電力とエネルギー使用量、ドアの開放状態を事前にモニタリングして管理します。
**InSight は北米のみで販売されています。
SmartVue | InSight | Smart Tracker | |
---|---|---|---|
温度 | ✓ | ✓ | ✓ |
湿度 | ✓ | ✓ | |
差圧 | ✓ | ||
CO2 | ✓ | ||
O2 | ✓ | ||
エネルギー | ✓ | ✓ | |
モバイルアプリ | ✓ | ✓ | |
コンプライアンス | FDA、cGxP | ISA/IED 17025(Cofrac) | |
アラートカスタマイズ | ✓ | ✓ | |
乾電池式 | ✓ | ✓ | ✓ |
接続性 | 915Mhz | Wi-Fi/915Mhz | Bluetooth |
ソフトウェア | ウェブ/モバイル | ウェブ/モバイル | ウェブ/モバイル |
クラウドベース | ✓(オプション) | ✓ | ✓ |
装置タイプ |
(独立型センサーモニタリング) |
| 輸送 (コールドチェーン) |
SmartVue がラボでどのように役立つかご覧ください
スマートかつシンプルで拡張性に優れた SmartVue モニタリングで、ワイヤレスサンプル保護を改善しましょう。次のパラメータを 24 時間 365 日リアルタイムで連続モニタリングします。
|
|
当社の専門家によるサービスチームと契約して、サポートプランとトレーニング、部品および消耗品のリソース、分析装置に関するその他のサービスに関する情報を得ることができます。Unity Lab Services は、サービスの組み合わせをカスタマイズ可能にすることで、統合されたラボサービス、サポート、サプライ管理を一つの販売元から提供します。(米国のみ)