Search Thermo Fisher Scientific
毎日の日常的なイオン測定には高品質なベンチトップおよびポータブルISEメーターが不可欠です。イオン濃度および温度分析用のベンチトップおよびポータブルメーターは、さまざまなアプリケーションのサンプルを測定し、ラボまたは現場の機器で求められる以下のような特長や機能を提供するように設計されています。
当社のメーター、電極、バッファー、標準液、および溶液は、多くのアプリケーションや産業に対応できるよう設計されています。
|
|
|
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH/ISE (VSTAR40シリーズ) | Orion Dual Star pH/ISEデュアルチャンネル (2115000シリーズ) | Orion Star A214 pH/ISE (STARA2140シリーズ) | |
多用途で高性能なラボ測定用システム | 使いやすく信頼性の高いラボ用メーター | 経済的でシンプルな ラボ用メーター | |
最適な 用途: | 製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料、工業 | 水、 廃水、 化学、受託試験 | 教育、 環境、 発電 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~19.999 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH校正点 | 最大6 | 最大6 | 最大5 |
自動バッファー設定 | USA/NIST、DIN、またはカスタム | USA/NISTまたはDIN | USA/NISTまたはDIN |
mV、RmVモード | 可 | 可 | 可 |
ISE範囲 | 0.0001~19,990 | 0.0001~19,900 | 0.0001~19,900 |
インクリメント法 | シングル既知量添加法または減少法、ダブル既知量添加法または減少法、検体(サンプル)の添加または減少 | シングル既知量添加法または減少法、ダブル既知量添加法または減少法 | --- |
温度範囲 | -5~105℃ | -5~105℃ | -5~105℃ |
チャンネル数 | 4、モジュールでカスタマイズ可 | 2 | 1 |
撹拌プローブ入力端子 | 2 | 1 | 1 |
データログ | 2,000件、日付/時間付 | 1,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 |
校正ログ | モードあたり30 | 10 | 10 |
IDオプション | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | 電極ID、サンプルID | サンプルID、ユーザーID |
データエクスポートのオプション | USB(2)、RS232 | USB、RS232 | USB、RS232 |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
プレミアム | アドバンス | |
---|---|---|
Orion Star A329 pH/ISE (STARA3290シリーズ) | Orion Star A324 pH/ISE (STARA3240シリーズ) | |
多用途で強力なマルチメーター | 頑丈で信頼性の高いマルチメーター | |
最適な 用途: | 産業—廃水、飲料水、食品&飲料、環境—湖、池 | 産業—廃水、冷却タンク、環境—湖、池 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH相対精度 | ±0.002 | ±0.002 |
pH校正点 | 最大5 | 最大5 |
pH校正編集 | 可 | 可 |
範囲(mV) | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV |
分解能(mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
相対精度 | ±0.2 mVまたは測定値の±0.05%、いずれか大きい方 | ±0.2 mVまたは測定値の±0.05%、いずれか大きい方 |
EH ORPモード | 可 | 可 |
範囲(ISE) | 0.0001~19,900 | 0.0001~19,900 |
分解能(ISE) | 最小0.0001、オートレンジ、最大3桁の有効数字(ユーザーが選択可能) | 最小0.0001、オートレンジ、最大3桁の有効数字(ユーザーが選択可能) |
相対精度(ISE) | ±0.2 mVまたは測定値の±0.05%、いずれか大きい方 | ±0.2 mVまたは測定値の±0.05%、いずれか大きい方 |
単位 | ppm、M、mg/L、%、ppb、なし | ppm、M、mg/L、%、ppb、なし |
校正点 | 最大5 | 最大5 |
校正の編集 | 可 | 可 |
校正機能 | 線形point to point、非線形選択可能自動ブランク、低濃度範囲安定性 | 線形pont to point、非線形選択可能自動ブランク、低濃度範囲安定性 |
範囲(温度) | -5~105℃ | -5~105℃ |
分解能(温度) | 0.1℃ | 0.1℃ |
相対精度(温度) | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度オフセット校正 | 1点 | 1点 |
データログ数 | 5,000件、日時スタンプ付 | 5,000件、日時スタンプ付 |
ログ機能 | 手動、待機状態(AUTOREADを含む)、時間指定 | 手動、待機状態、(AUTO-READを含む)、時間指定 |
pH電極またはISE | BNC、参照ピン | BNC、参照ピン |
導電率またはATCプローブ | 8ピンmini-DIN | 8ピンmini-DIN |
DOプローブ | 9ピンmini-DIN | -- |
出力 | RS232、USB | RS232、USB |
ACアダプター | オプション—ユニバーサル、100~240 V | オプション—ユニバーサル、100~240 V |
バッテリー電源 | 付属—単3 x 4本 | 付属—単3 x 4本 |
バッテリー寿命 | 800時間 | 800時間 |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
アドバンス | |
---|---|
Eutech ION2700 pH/イオンベンチメーター | |
経済的で日常的なラボ用メーター | |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.001/0.01/0.1 |
pH校正点 | 最大6 |
mV、RmVモード | 可 |
イオン濃度範囲 | 0.001~19,900 ppm |
イオン校正点 | 2~8 |
範囲(温度) | 0.0~100.0℃、32.0~212.0°F |
チャンネル数 | 1 |
データログ | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | 直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存 |
データエクスポートのオプション | RS232 |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401 |
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Eutech pH 450ポータブルメーター | Eutech pH 620ポータブルメーター | Eutech ION 6+ポータブルメーター | |
pH測定範囲 | -2.00~16.00 pH | -2.000~20.000 pH | 0.00~14.00 pH |
pH分解能 | 0.01 pH | 0.1/0.01/0.001 pH | 0.01 pH |
pH相対精度 | ±0.01 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH校正点 | 最大6 | 最大6 | 最大3 |
範囲(mV) | ±2,000 mV | ±2,000 mV | ±500 mV |
分解能(mV) | 0.1 mV ±999.9 mV、1 mV以上 | 0.1 mV | 0.1 mV(±199.9 mV)/1 mV以上 |
相対精度 | ±0.2 mVまたは最小桁±2または 測定値の+0.5%、 いずれか大きい方 | ±0.2 mVまたは最小桁±1 | ±0.2 mV/±2 mVまたは最小桁±1 |
pH ORPモード | --- | 可 | 可 |
範囲(ISE) | 0.0~2,000 ppm | 0.001~19,900 | 0.01~0.99/1.0~199.9/200~1,999 ppm |
校正点 | 2~4点または2~5点 | 最大8 | 最大3 |
範囲(温度) | -10.0~110.0℃ (14.0~230.0ºF) | -10.0~110.0℃ | 0.0~100.0℃ |
データログ数 | 500件、日時スタンプ付 | 500件、日時スタンプ付 | --- |
データエクスポートのオプション | USBまたはRS232 | RS232C(LED、IrDA経由) | --- |
ACアダプター | 9 V DCアダプター、1.3 A (100/240 V、SMPS)(オプション) | 9 V DCアダプター(500 mA) | --- |
バッテリー電源 | 単3乾電池2本(付属) | 付属—(4本)単3 | 単4電池4本 |
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH/ISE (VSTAR40シリーズ) | Orion Dual Star pH/ISEデュアルチャンネル (2115000シリーズ) | Orion Star A214 pH/ISE (STARA2140シリーズ) | |
多用途で高性能なラボ測定用システム | 使いやすく信頼性の高いラボ用メーター | 経済的でシンプルな ラボ用メーター | |
最適な 用途: | 製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料、工業 | 水、 廃水、 化学、受託試験 | 教育、 環境、 発電 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~19.999 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH校正点 | 最大6 | 最大6 | 最大5 |
自動バッファー設定 | USA/NIST、DIN、またはカスタム | USA/NISTまたはDIN | USA/NISTまたはDIN |
mV、RmVモード | 可 | 可 | 可 |
ISE範囲 | 0.0001~19,990 | 0.0001~19,900 | 0.0001~19,900 |
インクリメント法 | シングル既知量添加法または減少法、ダブル既知量添加法または減少法、検体(サンプル)の添加または減少 | シングル既知量添加法または減少法、ダブル既知量添加法または減少法 | --- |
温度範囲 | -5~105℃ | -5~105℃ | -5~105℃ |
チャンネル数 | 4、モジュールでカスタマイズ可 | 2 | 1 |
撹拌プローブ入力端子 | 2 | 1 | 1 |
データログ | 2,000件、日付/時間付 | 1,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 |
校正ログ | モードあたり30 | 10 | 10 |
IDオプション | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | 電極ID、サンプルID | サンプルID、ユーザーID |
データエクスポートのオプション | USB(2)、RS232 | USB、RS232 | USB、RS232 |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
プレミアム | アドバンス | |
---|---|---|
Orion Star A329 pH/ISE (STARA3290シリーズ) | Orion Star A324 pH/ISE (STARA3240シリーズ) | |
多用途で強力なマルチメーター | 頑丈で信頼性の高いマルチメーター | |
最適な 用途: | 産業—廃水、飲料水、食品&飲料、環境—湖、池 | 産業—廃水、冷却タンク、環境—湖、池 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH相対精度 | ±0.002 | ±0.002 |
pH校正点 | 最大5 | 最大5 |
pH校正編集 | 可 | 可 |
範囲(mV) | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV |
分解能(mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
相対精度 | ±0.2 mVまたは測定値の±0.05%、いずれか大きい方 | ±0.2 mVまたは測定値の±0.05%、いずれか大きい方 |
EH ORPモード | 可 | 可 |
範囲(ISE) | 0.0001~19,900 | 0.0001~19,900 |
分解能(ISE) | 最小0.0001、オートレンジ、最大3桁の有効数字(ユーザーが選択可能) | 最小0.0001、オートレンジ、最大3桁の有効数字(ユーザーが選択可能) |
相対精度(ISE) | ±0.2 mVまたは測定値の±0.05%、いずれか大きい方 | ±0.2 mVまたは測定値の±0.05%、いずれか大きい方 |
単位 | ppm、M、mg/L、%、ppb、なし | ppm、M、mg/L、%、ppb、なし |
校正点 | 最大5 | 最大5 |
校正の編集 | 可 | 可 |
校正機能 | 線形point to point、非線形選択可能自動ブランク、低濃度範囲安定性 | 線形pont to point、非線形選択可能自動ブランク、低濃度範囲安定性 |
範囲(温度) | -5~105℃ | -5~105℃ |
分解能(温度) | 0.1℃ | 0.1℃ |
相対精度(温度) | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度オフセット校正 | 1点 | 1点 |
データログ数 | 5,000件、日時スタンプ付 | 5,000件、日時スタンプ付 |
ログ機能 | 手動、待機状態(AUTOREADを含む)、時間指定 | 手動、待機状態、(AUTO-READを含む)、時間指定 |
pH電極またはISE | BNC、参照ピン | BNC、参照ピン |
導電率またはATCプローブ | 8ピンmini-DIN | 8ピンmini-DIN |
DOプローブ | 9ピンmini-DIN | -- |
出力 | RS232、USB | RS232、USB |
ACアダプター | オプション—ユニバーサル、100~240 V | オプション—ユニバーサル、100~240 V |
バッテリー電源 | 付属—単3 x 4本 | 付属—単3 x 4本 |
バッテリー寿命 | 800時間 | 800時間 |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
アドバンス | |
---|---|
Eutech ION2700 pH/イオンベンチメーター | |
経済的で日常的なラボ用メーター | |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.001/0.01/0.1 |
pH校正点 | 最大6 |
mV、RmVモード | 可 |
イオン濃度範囲 | 0.001~19,900 ppm |
イオン校正点 | 2~8 |
範囲(温度) | 0.0~100.0℃、32.0~212.0°F |
チャンネル数 | 1 |
データログ | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | 直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存 |
データエクスポートのオプション | RS232 |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401 |
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Eutech pH 450ポータブルメーター | Eutech pH 620ポータブルメーター | Eutech ION 6+ポータブルメーター | |
pH測定範囲 | -2.00~16.00 pH | -2.000~20.000 pH | 0.00~14.00 pH |
pH分解能 | 0.01 pH | 0.1/0.01/0.001 pH | 0.01 pH |
pH相対精度 | ±0.01 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH校正点 | 最大6 | 最大6 | 最大3 |
範囲(mV) | ±2,000 mV | ±2,000 mV | ±500 mV |
分解能(mV) | 0.1 mV ±999.9 mV、1 mV以上 | 0.1 mV | 0.1 mV(±199.9 mV)/1 mV以上 |
相対精度 | ±0.2 mVまたは最小桁±2または 測定値の+0.5%、 いずれか大きい方 | ±0.2 mVまたは最小桁±1 | ±0.2 mV/±2 mVまたは最小桁±1 |
pH ORPモード | --- | 可 | 可 |
範囲(ISE) | 0.0~2,000 ppm | 0.001~19,900 | 0.01~0.99/1.0~199.9/200~1,999 ppm |
校正点 | 2~4点または2~5点 | 最大8 | 最大3 |
範囲(温度) | -10.0~110.0℃ (14.0~230.0ºF) | -10.0~110.0℃ | 0.0~100.0℃ |
データログ数 | 500件、日時スタンプ付 | 500件、日時スタンプ付 | --- |
データエクスポートのオプション | USBまたはRS232 | RS232C(LED、IrDA経由) | --- |
ACアダプター | 9 V DCアダプター、1.3 A (100/240 V、SMPS)(オプション) | 9 V DCアダプター(500 mA) | --- |
バッテリー電源 | 単3乾電池2本(付属) | 付属—(4本)単3 | 単4電池4本 |
pH、イオン濃度、導電率、溶存酸素、温度を1台のパワフルなメーターだけで測定できます。当社のベンチトップおよびポータブルタイプのマルチメーターは、ラボや屋外で使いやすく、結果が簡単に得らるように設計されています。
ベンチメーターおよびポータブルメーター用アクセサリーは、繰り返しになる作業を簡単に実施できるようにし、作業者と装置の保護のために安全な保管と持ち運びができます。
すべてのメーターアクセサリーを見る›
食品および飲料、製薬、エネルギーおよび電力、教育、政府、または、水および廃水管理のどの分野で作業している場合でも、規制基準を満たし、量管理プロトコルを確実に満たし、安全目標を達成し、課題から解決策までを加速するために、Thermo Scientific Orion ISEメーターを信頼してご利用になれます。
ベンチトップおよびポータブルメーターが対応できる規制要件の詳細をご確認ください。
規制遵守要件に関する国際規格:
パラメーター | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国MEP | USP | EP | AOAC | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293(A、B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壌/固形廃棄物のpH | SW-846 9040Cおよび9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16~994.18 | USDA NRCS | |||
導電率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510(B) | D1125(A) | 7888 | N/A | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(塩分濃度) |
溶存酸素 | 4500-O(G) | D888(B、C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210(B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
フッ素 | SW-846 9214 | 4500-F(C) | D1179(B) | 10359 | GB7484 | ||||
アンモニア | 4500-NH3(D、E) | D1426(B) | 6778 | ||||||
硝酸塩 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3(D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2(G) | D4658 | ||||||
シアン化合物 | SW-846 9213 | 4500-CN(F) | D2036(A) | ||||||
塩素 | SW-846 9212 | 4500-Cl(D) | D512(C) | GB11896 | |||||
臭素 | SW-846 9211 |
SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater(水および廃水に関する標準検査法)。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:American Society for Testing and Materials(米国材料試験協会) | |
ISO:International Organization for Standardization(国際標準化機構) | |
USP:United States Pharmacopeia(米国薬局方) | |
EP:European Pharmacopeia(欧州薬局方) | |
中国MEP:China Ministry of Environmental Protection(中国環境保護部) | |
AOAC:Association of Official Analytical Chemists(米国公定分析化学者協会) | |
NRCS:Natural Resources Conservation Service(米国農務省自然資源保全局) | |
PSS-78:Practical Salinity Scale of 1978(実用塩分スケール1978) | |
FDA:Food and Drug Administration(米国食品医薬品局) | |
USDA:United Stated Department of Agriculture(米国農務省) |
水質分析や水精製に関する疑問を解決したり、稼動中の製品をご覧になったりできます。以下の詳細をご覧ください:
· pHおよびマルチパラメーターベンチトップ・ポータブルメーター
· 電極(pH電極、ISE、伝導率、DO)
· 電位差滴定装置
· 分光光度計
· ·純水装置システム
高品質のpH電極、標準液および溶液は、お客様のニーズを満たすさまざまなボディー素材、ボディースタイル、充填タイプ、参照電極形状が提供されています。 |
Thermo Scientific Orionベンチおよびポータブルメーターのバリデーションサービスおよび適格性評価(IQ/OQ)サービスが、ご利用になれます›
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で一貫した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。