Search Thermo Fisher Scientific
優れたコストパフォーマンスを提供します。。ベンチトップおよびポータブルメーター用のさまざまなメーターアクセサリーを取り揃えています。
メーター制御のOrion Star用スターラープローブは、5段階の選択可能な撹拌速度を使用して、溶液を均一に混合します。このスターラープローブはベンチトップ電極スタンドにフィットするようにデザインされており、設置が簡単で、サンプルの測定と測定の間にすばやく洗浄できます。当社のプレミアムVersa Star Proベンチトップメーターは、2本のスターラープローブを同時に操作できるため、サンプルをより迅速に測定できます。
すべてのThermo Scientific Orion Star AおよびVersa Star Proベンチトップメーターに付属している電極スタンドは、各種センサーを固定し、簡単にサンプルへの出し入れを行えるようににします。次のサンプルを始める前の洗浄も、そのまま行えます。
現場で生じうる問題に対応できるように、耐久性のあるポータブルメーター保護用ホルダーによって機器を守ります。保護用ホルダーは、pH、導電率、および溶存酸素センサーの専用ホルダーとして、すべてのOrion Star Aポータブルメーターキットに付属しています。調整可能なリスト/ベルトストラップはパイプなどの固定された物にメーターを固定できます。ストラップはビルトインのメータースタンドにもなります。
当社のフィールドケースは、現場や屋外での測定に必要なすべてのものを効率的に運搬できるよう特別にデザインされています。センサーをメーターに接続した状態で持ち運びができます。ドア部分は取り外し可能であり、ケーブル管理システムが利用しやすいデザインです。Orion Star Aポータブルメーターキットすべてに付属するこのフィールドケースは、機器を保護しながら、それらの整理にも役立ちます。
アクセサリーカテゴリー | カタログ番号 | 概要 | メータータイプ | 適合性 |
---|---|---|---|---|
090043 | Orionスイングアームおよび電極ホルダー、スイングおよびベース | Orion Dual Star、Star A111、Star A211、Star A214、Star A215、Star A216、およびVersa Star Proメーター | ||
STARA-BEA | Orion Star Aシリーズベンチトップホルダー、スタンド、およびメーター取り付けブラケット | Orion Dual Star、Star A111、Star A112、Star A113、Star A211、Star A212、Star A213、Star A214、Star A215、Star A216、およびVersa Star Proメーター | ||
STARA-ELHD | Orion Star Aシリーズスタンド用電極ホルダー | Orion 090043およびSTARA-BEAスタンド | ||
STARA-HB | Orion Star Aシリーズベースプレート | Orion 090043およびSTARA-BEAスタンド |
アクセサリーカテゴリー | カタログ番号 | 概要 | メータータイプ | 適合性 |
---|---|---|---|---|
フィールドキャリーケースおよび保護用ホルダー | 1210005 | Orionポータブルメーター軟性フィールドケース | Orion Star A121、Star A122、Star A123、Star A221、Star A222、Star A223、Star A321、Star A322、Star A323、Star A324、Star A325、Star A326、およびStar A329メーター | |
STARA-AR | Orion Star Aシリーズポータブルメーター保護用ホルダー | Orion Star A121、Star A122、Star A123、Star A221、Star A222、Star A223、Star A321、Star A322、Star A323、Star A324、Star A325、Star A326、およびStar A329メーター | ||
STARA-CS | Orion Star Aシリーズポータブルメーター硬性フィールドケース | Orion Star A121、Star A122、Star A123、Star A221、Star A222、Star A223、Star A321、Star A322、Star A323、Star A324、Star A325、Star A326、およびStar A329メーター | ||
STARA-ESCD | Orion Star Aシリーズ導電率&溶存酸素(DO)プローブ用ポータブルホルダー | Orion STARA-ARメーター保護用ホルダー | ||
STARA-ESPH | Orion Star AシリーズpH電極用ポータブルホルダー | Orion STARA-ARメーター保護用ホルダー |
アクセサリーカテゴリー | カタログ番号 | 概要 | メータータイプ | 適合性 |
---|---|---|---|---|
インターフェースケーブルおよびコンピューターソフトウェア | 1010004 | Star Aシリーズメーター用Orion RS232コンピューターおよびプリンターケーブル | Orion Dual Star、Star A211、Star A212、Star A213、Star A214、Star A215、Star A216、Star A221、Star A222、Star A223、Star A321、Star A322、Star A323、Star A324、Star A325、Star A326、Star A329、およびVersa Star Proメーター | |
1010005 | Star Aシリーズメーター用Orion RS232/USBケーブルおよびアダプター | Orion Dual Star、Star A211、Star A212、Star A213、Star A214、Star A215、Star A216、Star A221、Star A222、Star A223、Star A321、Star A322、Star A323、Star A324、Star A325、Star A326、Star A329、およびVersa Star Proメーター | ||
1010053 | Star Aシリーズメーター用Orion RS232コンピューターケーブル | Orion Dual Star、Star A211、Star A212、Star A213、Star A214、Star A215、Star A216、Star A221、Star A222、Star A223、Star A321、Star A322、Star A323、Star A324、Star A325、Star A326、Star A329、およびVersa Star Proメーター | ||
VSTAR-NPCD | Versa Star Proメーター用Orion Navigator Proソフトウェア(CD版) | Orion Versa Star Proメーター | ||
VSTAR-NPUSB | Versa Star Proメーター用Navigator Proソフトウェア(USB版) | Orion Versa Star Proメーター | ||
電源アダプターおよび交換部品 | 1010003 | Star Aメーター用Orionユニバーサル電源アダプター | Orion Dual Star、Star A111、Star A112、Star A113、Star A121、Star A122、Star A123、Star A211、Star A212、Star A213、Star A214、Star A215、Star A216、Star A221、Star A222、Star A223、Star A321、Star A322、Star A323、Star A324、Star A325、Star A326、およびStar A329メーター | |
STARA-PWR | Versa Star Proメーター用Orionユニバーサル電源アダプター | Orion Versa Star Proメーター | ||
090045 | pHメーター用Orion BNCプラグ | Orion Dual Star、Star A111、Star A121、Star A211、Star A214、Star A215、Star A216、Star A221、Star A321、Star A324、Star A325、Star A326、Star A329、およびVersa Star Pro pHメーター |
アクセサリーカテゴリー | カタログ番号 | 概要 | メータータイプ | 適合性 |
---|---|---|---|---|
プリンターおよびアクセサリー | STARA-106 | Orion Star Aシリーズインクリボンプリンター110~240 V | Orion Dual Star、Star A211、Star A212、Star A213、Star A214、Star A215、Star A216、Star A221、Star A222、Star A223、Star A321、Star A322、Star A323、Star A324、Star A325、Star A326、Star A329、およびVersa Star Proメーター | |
STARA-108 | Orionインクリボン、Star Aシリーズプリンター用、6パック | Orion STARA-106プリンター | ||
STARA-109 | Orionペーパーロール、Star Aシリーズプリンター用、5パック | Orion STARA-106プリンター | ||
1010008 | 1010006インクジェットプリンター用Orionインクカートリッジ | Orion 1010006プリンター | ||
1010009 | 1010006インクジェットプリンター用Orionペーパーロール | Orion 1010006プリンター | ||
PRT300 | Orion PRT300プリンター、ケーブル付、110 V | 旧型Orion AplusおよびPerpHecTメーター | ||
PRT301 | Orion PRT300プリンター、ケーブル付、220 V | 旧型Orion AplusおよびPerpHecTメーター | ||
PRT302 | PRT300プリンター用Orionプリンターリボン | Orion PRT 300プリンター |
お客様の測定に必要なpHベンチトップまたはポータブルメーターをお選びください。Orion pHメーター選択ツール
Orionソリューションカタログをダウンロードして、プレミアム、アドバンス、およびベーシックメータの詳細をご覧になり、お客様に必要な機能、性能仕様、および予算に基づいた最適なメーターの選択にお役立てください。
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, and AquaSensors products.
Orion Meters Software and Upgrades
Thermo Scientific Orion benchtop and portable meters are designed to help deliver accurate, consistent results, day after day. Boost productivity by upgrading your software today.