Search Thermo Fisher Scientific
予算内に収まるシンプルなpHメーターをお探しでも、複数のパラメーターも同時に測定できるパワフルなpHメーターをお探しでも、当社のpHメーターは、複雑なpH測定でも安心して確実に取り組めるように設計されています。お客様の測定ニーズに対応するよう相互に関連して組み合わせることで、扱いやすくご使用いただけるシステムを提供しています。
食品および飲料、製薬、エネルギーおよび電力、教育、政府、または、水および廃水管理のどの分野で作業している場合でも、規制基準を満たし、品質管理プロトコルを確実に満たし、課題解決を加速するために、Thermo Scientific Orion/ORPメーターを信頼してご利用になれます。当社のデスクトップおよびハンディメーターがサポートする規制要件の詳細をご覧ください。
当社の幅広い製品ラインアップをご覧ください。または、製品選択のサポートは、当社の専門スタッフにお任せください。
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH ベンチメーター (VSTAR10シリーズ) | Orion Star A211 pH ベンチメーター (STARA211シリーズ) | Orion Lab Star PH111 pHベンチメーター (Lab Starシリーズ) | |
多用途で高性能なラボ測定用システム | 使いやすく信頼性の高いラボ用メーター | 経済的でシンプルな ラボ用メーター | |
好適な 用途: | 製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料、工業 | 水、 廃水、 化学受託試験 | 教育、 環境、 発電 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 | -2.000~18.000 |
pH分解能 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
pH校正点 | 最大6 | 最大5 | 最大5 |
mV、RmV、ORPモード | 可 | 可 | 可 |
温度範囲 | -5~105℃ | -5~105℃ | -5~105℃ |
バックライトディスプレイ | 可 | 可 | 可 |
オンスクリーンテキストプロンプト | 作業手順に沿ってナビゲートするキャリブレーション用および設定用ガイド付きプロンプト | 作業手順に沿ってナビゲートするキャリブレーション用および設定用ガイド付きプロンプト | 基礎的なテキストプロンプト |
チャンネル数 | 4、モジュールでカスタマイズ可 | 1 | 1 |
撹拌プローブ入力端子 | 2 | 1 | — |
データログ | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | モードあたり30 | 10 | モードあたり1:pH、ORP、および温度 |
IDオプション | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | サンプルID、ユーザーID | — |
データエクスポートのオプション | コンピューターまたはプリンター | コンピューターまたはプリンター | コンピューターまたはプリンター |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)、9 DCアダプター、1.3 A |
デスクトップまたはハンディメーターにアクセサリを追加して生産性を向上できます。メーターアクセサリ › |
Orion Versa Star Proのツアーに参加してください
pH、mV、ORP、および温度のもっとも困難なアプリケーションに対応します。鮮明なカラーディスプレイ上で測定値を簡単に見ることができ、互換性のあるモジュールで4つのメーターチャンネルをカスタマイズできます。
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Star A321 pHハンディメーター (Star A3210シリーズ) | Orion Star A221 pHハンディメーター (Star A2210シリーズ) | Orion Star A121 pHハンディメーター (Star A2210シリーズ) | |
プレミアムで頑丈、 使いやすい ポータブルフィールドメーター | 使いやすくて信頼できるアドバンストポータブルフィールドメーター | お求めやすい価格のシンプルなベーシックポータブルフィールドメーター | |
好適な 用途: | pH、mV、ORP、および温度検査とフィールドアプリケーション | 屋外環境やフィールドアプリケーション用の高度pH分析 | 屋外環境で堅牢な保護を実現するIP67規格準拠のハウジング |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 pH | -2.000~20.000 pH | 2.00~16.00 pH |
pH分解能 | 0.10.01、0.001 pH | 0.10.01、0.001 pH | 0.10.01 pH |
pH相対精度 | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH校正点 | 最大5 | 最大5 | 最大3 |
mVモード | 可 | 可 | 可 |
ORPモード | 可 | 可 | 不可 |
範囲(温度) | –5.0~105.0℃、 | –5.0~105.0℃、 | –5.0~105.0℃、 |
温度補償係数 | 自動または手動 | 自動または手動 | 自動または手動 |
データポイント | 5,000、日付と時刻のスタンプ付 | 1000、日付と時刻のスタンプ付 | 50件 |
データエクスポートのオプション | RS232、USB | RS232、USB | --- |
電源 | 単3電池4本:電池寿命800時間(付属)、またはオプションの汎用100~240 VAC電源(別売) | 単3電池4本:電池寿命800時間(付属)、またはオプションの汎用100~240 VAC電源(別売) | 単3電池4本:電池寿命2,000時間(付属)、またはオプションの汎用100~240 VAC電源(別売) |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリで生産性を向上できます。メーターアクセサリ › |
アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|
Eutech pH2700 pHベンチメーター | Eutech 1710 pHベンチメーター | |
経済的で日常的なラボ用メーター | 低予算でシンプルなラボ用メーター | |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.00~18.00 |
pH分解能 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.01 |
pH校正点 | 最大6 | 最大5 |
mV、RmVモード | 可 | 可 |
ORPモード | 可 | 可 |
温度範囲 | 0.0~100.0℃ | -5.0~105.0℃ |
バックライトディスプレイ | 可 | 可 |
オンスクリーンテキストプロンプト | 基本的なキャリブレーション用および設定用プロンプト | 基本的なキャリブレーション用および設定用プロンプト |
チャンネル数 | 1 | 1 |
データログ | 500件、日付/時間付 | 100 |
校正ログ | 直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存 | 有効なpH、RmV、温度の校正ログと時間と日付 |
データエクスポートのオプション | RS232 | コンピューターまたはプリンター |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号EB1700PWR)、9 DCアダプター、1.3 A |
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH ベンチメーター (VSTAR10シリーズ) | Orion Star A211 pH ベンチメーター (STARA211シリーズ) | Orion Lab Star PH111 pHベンチメーター (Lab Starシリーズ) | |
多用途で高性能なラボ測定用システム | 使いやすく信頼性の高いラボ用メーター | 経済的でシンプルな ラボ用メーター | |
好適な 用途: | 製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料、工業 | 水、 廃水、 化学受託試験 | 教育、 環境、 発電 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 | -2.000~18.000 |
pH分解能 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
pH校正点 | 最大6 | 最大5 | 最大5 |
mV、RmV、ORPモード | 可 | 可 | 可 |
温度範囲 | -5~105℃ | -5~105℃ | -5~105℃ |
バックライトディスプレイ | 可 | 可 | 可 |
オンスクリーンテキストプロンプト | 作業手順に沿ってナビゲートするキャリブレーション用および設定用ガイド付きプロンプト | 作業手順に沿ってナビゲートするキャリブレーション用および設定用ガイド付きプロンプト | 基礎的なテキストプロンプト |
チャンネル数 | 4、モジュールでカスタマイズ可 | 1 | 1 |
撹拌プローブ入力端子 | 2 | 1 | — |
データログ | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | モードあたり30 | 10 | モードあたり1:pH、ORP、および温度 |
IDオプション | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | サンプルID、ユーザーID | — |
データエクスポートのオプション | コンピューターまたはプリンター | コンピューターまたはプリンター | コンピューターまたはプリンター |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)、9 DCアダプター、1.3 A |
デスクトップまたはハンディメーターにアクセサリを追加して生産性を向上できます。メーターアクセサリ › |
Orion Versa Star Proのツアーに参加してください
pH、mV、ORP、および温度のもっとも困難なアプリケーションに対応します。鮮明なカラーディスプレイ上で測定値を簡単に見ることができ、互換性のあるモジュールで4つのメーターチャンネルをカスタマイズできます。
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Star A321 pHハンディメーター (Star A3210シリーズ) | Orion Star A221 pHハンディメーター (Star A2210シリーズ) | Orion Star A121 pHハンディメーター (Star A2210シリーズ) | |
プレミアムで頑丈、 使いやすい ポータブルフィールドメーター | 使いやすくて信頼できるアドバンストポータブルフィールドメーター | お求めやすい価格のシンプルなベーシックポータブルフィールドメーター | |
好適な 用途: | pH、mV、ORP、および温度検査とフィールドアプリケーション | 屋外環境やフィールドアプリケーション用の高度pH分析 | 屋外環境で堅牢な保護を実現するIP67規格準拠のハウジング |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 pH | -2.000~20.000 pH | 2.00~16.00 pH |
pH分解能 | 0.10.01、0.001 pH | 0.10.01、0.001 pH | 0.10.01 pH |
pH相対精度 | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH校正点 | 最大5 | 最大5 | 最大3 |
mVモード | 可 | 可 | 可 |
ORPモード | 可 | 可 | 不可 |
範囲(温度) | –5.0~105.0℃、 | –5.0~105.0℃、 | –5.0~105.0℃、 |
温度補償係数 | 自動または手動 | 自動または手動 | 自動または手動 |
データポイント | 5,000、日付と時刻のスタンプ付 | 1000、日付と時刻のスタンプ付 | 50件 |
データエクスポートのオプション | RS232、USB | RS232、USB | --- |
電源 | 単3電池4本:電池寿命800時間(付属)、またはオプションの汎用100~240 VAC電源(別売) | 単3電池4本:電池寿命800時間(付属)、またはオプションの汎用100~240 VAC電源(別売) | 単3電池4本:電池寿命2,000時間(付属)、またはオプションの汎用100~240 VAC電源(別売) |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリで生産性を向上できます。メーターアクセサリ › |
アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|
Eutech pH2700 pHベンチメーター | Eutech 1710 pHベンチメーター | |
経済的で日常的なラボ用メーター | 低予算でシンプルなラボ用メーター | |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.00~18.00 |
pH分解能 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.01 |
pH校正点 | 最大6 | 最大5 |
mV、RmVモード | 可 | 可 |
ORPモード | 可 | 可 |
温度範囲 | 0.0~100.0℃ | -5.0~105.0℃ |
バックライトディスプレイ | 可 | 可 |
オンスクリーンテキストプロンプト | 基本的なキャリブレーション用および設定用プロンプト | 基本的なキャリブレーション用および設定用プロンプト |
チャンネル数 | 1 | 1 |
データログ | 500件、日付/時間付 | 100 |
校正ログ | 直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存 | 有効なpH、RmV、温度の校正ログと時間と日付 |
データエクスポートのオプション | RS232 | コンピューターまたはプリンター |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号EB1700PWR)、9 DCアダプター、1.3 A |
pH、イオン濃度、導電率、溶存酸素、温度を1台のパワフルなメーターだけで測定できます。当社のベンチトップおよびポータブルタイプのマルチメーターは、ラボや屋外で使いやすく、結果が簡単に得られように設計されています。
ベンチメーターおよびポータブルメーター用アクセサリは、ルーチン作業を簡単に実施できるようにし、作業者と装置の保護のために安全な保管と持ち運びができます。
すべてのメーターアクセサリを見る›
パラメーター | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国MEP | USP | EP | AOAC | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293(A、B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壌/固形廃棄物のpH | SW-846 9040Cおよび9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16~994.18 | USDA NRCS | |||
導電率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510(B) | D1125(A) | 7888 | N/A | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(塩分濃度) |
溶存酸素 | 4500-O(G) | D888(B、C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210(B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
フッ素 | SW-846 9214 | 4500-F(C) | D1179(B) | 10359 | GB7484 | ||||
アンモニア | 4500-NH3 (D、E) | D1426(B) | 6778 | ||||||
硝酸塩 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3(D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2(G) | D4658 | ||||||
シアン化合物 | SW-846 9213 | 4500-CN(F) | D2036(A) | ||||||
塩素 | SW-846 9212 | 4500-Cl(D) | D512(C) | GB11896 | |||||
臭素 | SW-846 9211 |
SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater(水および廃水に関する標準検査法)。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:American Society for Testing and Materials(米国試験材料協会) | |
ISO:International Organization for Standardization(国際標準化機構) | |
USP:United States Pharmacopeia(米国薬局方) | |
EP:European Pharmacopeia(欧州薬局方) | |
中国MEP:China Ministry of Environmental Protection(中国環境保護部) | |
AOAC:Association of Official Analytical Chemists(米国公定分析化学者協会) | |
NRCS:Natural Resources Conservation Service(米国農務省自然資源保全局) | |
PSS-78:Practical Salinity Scale of 1978(実用塩分スケール1978) | |
FDA:US Food and Drug Administration(米国食品医薬品局) | |
USDA:US Department of Agriculture(米国農務省) |
Thermo Scientific Orion Lab Star PH111 pH/mVベンチメーターは、さまざまなレベルの技術的専門知識を持つユーザーがいるラボや、日常的なpH測定の校正と使用を簡単に行えるメーターを必要とするユーザー用に設計されています。Orion Lab Star pH/mVベンチメーターで利用できる機能については、この動画をご覧ください。
Thermo Scientificポケットテスターは作業現場での電気化学的検査にてきしています。
|
高品質のpH電極、標準液および溶液は、お客様のニーズを満たすさまざまなボディー素材、ボディースタイル、充填タイプ、参照スタイルで提供されています。 |
水質分析や水精製に関する疑問を解決するよう対応いたします。以下の詳細をご覧ください:
· pHおよびマルチパラメーターベンチトップ・ポータブルメーター
· 電極(pH、イオン特異的(ISE)、導電率、溶存酸素)
· 電位差滴定装置
· 分光光度計
· 純水製造装置システム
Thermo Scientific Orionベンチおよびポータブルメーターのバリデーションサービスおよび適格性評価(IQ/OQ)サービスをご利用になれます ›
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で安定した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。