お客様のアプリケーションニーズを満たす特性をお選びください
Thermo Scientificの電極製品ラインナップはさまざまな産業でのアプリケーションに及び、お客様のアプリケーションに最適な電極の選択に役立つよう、分かりやすい分類にカテゴリー化されています。
当社の幅広い製品ラインアップをご覧ください。または、製品選択のサポートは、当社の専門スタッフにお任せください。
最適なpH測定を実現するための7つのヒントをご覧ください
電極技術
カテゴリー別pH電極
ROSS
  • サンプル組成に影響されない迅速な応答性、正確性および再現性;温度変化に対する最高レベルの応答性を発揮
  • 培地、食品、医薬品、TRIS、硫化物、およびタンパク質などの複雑なサンプルに適したダブルジャンクション参照
  • すべての電極形状で利用可能
  • ROSS Ultra電極は業界最高レベルの保証対応を提供
Triode
  • 温度センサー内蔵の複合pH電極
  • pHと温度を1つの電極で測定できる利便性
  • pH測定用のBNCコネクターおよび温度測定用の代替コネクター
  • Thermo Scientific Orion pHメーターおよび他のブランドに適合
    温度コネクタと温度要素は、メーターモデルに固有のものにすることができます。
Sure-Flow
Orion SureFlow electrode
  • 流動性の高い独自の液絡部
  • 洗浄が容易なジャンクションで目詰まりを防止
  • 懸濁したサンプルや粘性サンプルでも、ジャンクションが目詰まりすることなく容易に測定可能
  • 有機化合物、タンパク質、重金属を含むサンプルや、臭化物、ヨウ化物、シアン化物、および硫化物などの銀の反応する化合物を含むサンプルに適合
  • 塩化銀Sure-Flow電極は、銀との接触防止のためにダブルジャンクション電極を利用することができない困難なサンプルに使用可能
pH電極タイプ
標準サイズ
  • 電極径は12 mmで、さまざまなサンプルサイズに使用可能
  • 正確性、化学的適合性、および迅速な応答性はすべて、標準サイズのガラスバルブの特徴です
  • Sure-flowから低メンテナンスジャンクションまで、さまざまなジャンクションでご提供
セミマイクロ
  • 電極径は6~8 mmで、サンプルサイズ200 μLまで対応
  • ガラス本体のセミマイクロ電極は耐薬品性に優れ、高温耐性を有しながらサンプルサイズ200 μLまで対応可能
  • エポキシ本体やガラスマイクロチップなどから選択できるさまざまなオプション
pHマイクロおよびセミマイクロ電極 ›
微量
  • 電極径は1~5 mmで、わずか0.5 μLのサンプル、および384ウェルプレートの容器サイズに対応
  • マイクロ電極は0.5 μLまでの少量を測定するようデザインされています 
  • これらの精緻な電極は、384マイクロウェルプレートなどの小型容器への挿入が可能
  • ROSSやセプタム貫通チップなど、さまざまな形状の電極が利用可能
pHマイクロおよびセミマイクロ電極 ›
衝撃耐性バルブ
  • ガラス製で耐久性がより高い衝撃耐性バルブが破損を防止
  • 衝撃に対する耐久性があるガラス製電極が必要な場合、このバルブデザインはガラス電極の化学物質適合性と、耐久性に優れています
槍型
  • 固体または半固体サンプルの貫通状態の測定や、少量サンプルの測定用
  • 槍型pH電極は、チーズや果物などの軟質サンプルの貫通や、肉などのより硬質なサンプルの切断に使用可能 
  • もっとも硬質なサンプルを貫通にはKnipHe電極を使用
槍型pH電極 ›
フラット型チップ
  • 固体表面またはゲルサンプルの測定用
  • フラット型電極は、エポキシ本体電極で、湿潤固体サンプルや少量の測定サンプルを可能にするフラットpHバルブを有しています
  • 肉、チーズ、アガーゲルプレートなどのサンプルに使用でき、シングルまたはダブルジャンクションデザインでご提供;再充填可能または低メンテナンス
フラット型チップpH電極 ›
pH電極ジャンクション
Sure-Flow、スリーブ、およびレーザードリル穴(開放)
  • 汚れた難易度の高いサンプルに適したジャンクション
  • ジャンクションは目詰まりせず洗浄が容易
  • 高密度または高粘性のサンプルに適しており、すべてのタイプのサンプルに適合
セラミックおよびガラス製キャピラリー
  • ルーチンのラボ用途やフィールドでの使用に優れた性能を持つジャンクション
  • ジャンクションは高品質で高耐久性
  • ほとんどのアプリケーショおよびやサンプルに適している
芯型およびガラスファイバー
  • ルーチンのラボ用途やフィールドでの使用に適したジャンクション
  • 頑丈なエポキシ電極で使用されるジャンクション
  • 水性サンプルに適している
pH参照電極
ROSS参照電極
  • 0.01 pHの精度
  • 最高レベルの測定応答時間
  • TRIS、タンパク質、硫化物サンプルなど、ほぼすべてのサンプルタイプに適合
  • さまざまな本体スタイルとタイプ
  • 再充填可能またはゲルデザイン
  • 最高レベルの温度応答性
ダブルジャンクション銀/塩化銀参照電極
  • 0.02 pHの精度
  • より良好な測定応答時間
  • TRIS、タンパク質、硫化物サンプルに適している
  • さまざまな本体スタイルとタイプ
  • 再充填可能、ポリマーまたはゲルデザイン
  • 良好な温度応答性
シングルジャンクション銀/塩化銀参照
  • 0.02~0.1 pHの精度
  • 良好な測定応答時間
  • 日常的な使用に適した汎用性
  • さまざまな本体スタイルとタイプ
  • 再充填可能またはゲルデザイン
  • 良好な温度応答性
pH電極充填タイプ
最充填可能タイプ
  • 容易なメンテナンス、内部液が必要
  • 定期的な充填および排出が必要
  • 長い製品寿命
  • 0.01~0.02 pHの精度
  • 最高レベルの応答時間
  • 保証期間1~2年(銀/塩化銀マイクロ電極は6カ月)
pH再充填可能ガラス電極 ›
pH再充填可能エポキシ電極 ›
ポリマー充填済み(密封)
  • 低メンテナンス、内部液不要
  • 参照電極は密封済み
  • 使いやすく、ほとんどのアプリケーションに適している
  • 0.02 pHの精度
  • より良好な応答時間
  • 1年間保証
ゲル充填済み(密封)
  • 低メンテナンス、内部液不要
  • 参照電極は密封済み
  • 使いやすく、汎用性が高い
  • +/- 0.02~0.1 pHの精度
  • 良好な応答時間
  • 保証期間3~6カ月
pH電極本体素材
ガラスボディー
  • 溶媒を含むほぼすべてのサンプルに適合
  • クリーニングが容易
エポキシボディー
  • 非常に頑丈で耐久性が高く破損を防止
  • バルブ保護ガード
  • 性能に優れる
pH電極コネクター
防水BNC
BNC入力を持つあらゆるpHメーターに適合、防水性を確保し、Thermo Scientific Orion StarAシリーズメーターと確実に接続
BNC
BNC入力を持つあらゆるpHメーターに適合
スクリューキャップ
  • 別売のケーブルを使用して、電極をさまざまなメーター入力端子に接続可能
  • 必要に応じて複数のアダプターをご提供
ピンチップ
半電池入力を持つメーターに適合
ATCプローブコネクター
MiniDIN
8ピンMiniDIN ATC入力を持つThermo Scientific pHメーターに適合
8ピンDIN
8ピンDIN ATC入力を持つpHメーターおよびThermo Scientific Orion Star Aメーターに適合
RCA
RCA入力を持つMettler Toledo™ pHメーターに適合
ATCプローブのご注文情報
カタログ番号概要
927005MDエポキシATCプローブ、MiniDIN
927006MDガラスATCプローブ、MiniDIN
927007MDステンレスATCプローブ、MiniDIN
928007MDマイクロATCプローブ、ステンレス1 mm x 38 mmチップ付き、MiniDIN
917005エポキシATCプローブ、8ピンDIN
917007ステンレスATCプローブ、8ピンDIN
927005エポキシATCプローブ、3.5 mmPhonoチップ
カテゴリー別pH電極
ROSS
  • サンプル組成に影響されない迅速な応答性、正確性および再現性;温度変化に対する最高レベルの応答性を発揮
  • 培地、食品、医薬品、TRIS、硫化物、およびタンパク質などの複雑なサンプルに適したダブルジャンクション参照
  • すべての電極形状で利用可能
  • ROSS Ultra電極は業界最高レベルの保証対応を提供
Triode
  • 温度センサー内蔵の複合pH電極
  • pHと温度を1つの電極で測定できる利便性
  • pH測定用のBNCコネクターおよび温度測定用の代替コネクター
  • Thermo Scientific Orion pHメーターおよび他のブランドに適合
    温度コネクタと温度要素は、メーターモデルに固有のものにすることができます。
Sure-Flow
Orion SureFlow electrode
  • 流動性の高い独自の液絡部
  • 洗浄が容易なジャンクションで目詰まりを防止
  • 懸濁したサンプルや粘性サンプルでも、ジャンクションが目詰まりすることなく容易に測定可能
  • 有機化合物、タンパク質、重金属を含むサンプルや、臭化物、ヨウ化物、シアン化物、および硫化物などの銀の反応する化合物を含むサンプルに適合
  • 塩化銀Sure-Flow電極は、銀との接触防止のためにダブルジャンクション電極を利用することができない困難なサンプルに使用可能
pH電極タイプ
標準サイズ
  • 電極径は12 mmで、さまざまなサンプルサイズに使用可能
  • 正確性、化学的適合性、および迅速な応答性はすべて、標準サイズのガラスバルブの特徴です
  • Sure-flowから低メンテナンスジャンクションまで、さまざまなジャンクションでご提供
セミマイクロ
  • 電極径は6~8 mmで、サンプルサイズ200 μLまで対応
  • ガラス本体のセミマイクロ電極は耐薬品性に優れ、高温耐性を有しながらサンプルサイズ200 μLまで対応可能
  • エポキシ本体やガラスマイクロチップなどから選択できるさまざまなオプション
pHマイクロおよびセミマイクロ電極 ›
微量
  • 電極径は1~5 mmで、わずか0.5 μLのサンプル、および384ウェルプレートの容器サイズに対応
  • マイクロ電極は0.5 μLまでの少量を測定するようデザインされています 
  • これらの精緻な電極は、384マイクロウェルプレートなどの小型容器への挿入が可能
  • ROSSやセプタム貫通チップなど、さまざまな形状の電極が利用可能
pHマイクロおよびセミマイクロ電極 ›
衝撃耐性バルブ
  • ガラス製で耐久性がより高い衝撃耐性バルブが破損を防止
  • 衝撃に対する耐久性があるガラス製電極が必要な場合、このバルブデザインはガラス電極の化学物質適合性と、耐久性に優れています
槍型
  • 固体または半固体サンプルの貫通状態の測定や、少量サンプルの測定用
  • 槍型pH電極は、チーズや果物などの軟質サンプルの貫通や、肉などのより硬質なサンプルの切断に使用可能 
  • もっとも硬質なサンプルを貫通にはKnipHe電極を使用
槍型pH電極 ›
フラット型チップ
  • 固体表面またはゲルサンプルの測定用
  • フラット型電極は、エポキシ本体電極で、湿潤固体サンプルや少量の測定サンプルを可能にするフラットpHバルブを有しています
  • 肉、チーズ、アガーゲルプレートなどのサンプルに使用でき、シングルまたはダブルジャンクションデザインでご提供;再充填可能または低メンテナンス
フラット型チップpH電極 ›
pH電極ジャンクション
Sure-Flow、スリーブ、およびレーザードリル穴(開放)
  • 汚れた難易度の高いサンプルに適したジャンクション
  • ジャンクションは目詰まりせず洗浄が容易
  • 高密度または高粘性のサンプルに適しており、すべてのタイプのサンプルに適合
セラミックおよびガラス製キャピラリー
  • ルーチンのラボ用途やフィールドでの使用に優れた性能を持つジャンクション
  • ジャンクションは高品質で高耐久性
  • ほとんどのアプリケーショおよびやサンプルに適している
芯型およびガラスファイバー
  • ルーチンのラボ用途やフィールドでの使用に適したジャンクション
  • 頑丈なエポキシ電極で使用されるジャンクション
  • 水性サンプルに適している
pH参照電極
ROSS参照電極
  • 0.01 pHの精度
  • 最高レベルの測定応答時間
  • TRIS、タンパク質、硫化物サンプルなど、ほぼすべてのサンプルタイプに適合
  • さまざまな本体スタイルとタイプ
  • 再充填可能またはゲルデザイン
  • 最高レベルの温度応答性
ダブルジャンクション銀/塩化銀参照電極
  • 0.02 pHの精度
  • より良好な測定応答時間
  • TRIS、タンパク質、硫化物サンプルに適している
  • さまざまな本体スタイルとタイプ
  • 再充填可能、ポリマーまたはゲルデザイン
  • 良好な温度応答性
シングルジャンクション銀/塩化銀参照
  • 0.02~0.1 pHの精度
  • 良好な測定応答時間
  • 日常的な使用に適した汎用性
  • さまざまな本体スタイルとタイプ
  • 再充填可能またはゲルデザイン
  • 良好な温度応答性
pH電極充填タイプ
最充填可能タイプ
  • 容易なメンテナンス、内部液が必要
  • 定期的な充填および排出が必要
  • 長い製品寿命
  • 0.01~0.02 pHの精度
  • 最高レベルの応答時間
  • 保証期間1~2年(銀/塩化銀マイクロ電極は6カ月)
pH再充填可能ガラス電極 ›
pH再充填可能エポキシ電極 ›
ポリマー充填済み(密封)
  • 低メンテナンス、内部液不要
  • 参照電極は密封済み
  • 使いやすく、ほとんどのアプリケーションに適している
  • 0.02 pHの精度
  • より良好な応答時間
  • 1年間保証
ゲル充填済み(密封)
  • 低メンテナンス、内部液不要
  • 参照電極は密封済み
  • 使いやすく、汎用性が高い
  • +/- 0.02~0.1 pHの精度
  • 良好な応答時間
  • 保証期間3~6カ月
pH電極本体素材
ガラスボディー
  • 溶媒を含むほぼすべてのサンプルに適合
  • クリーニングが容易
エポキシボディー
  • 非常に頑丈で耐久性が高く破損を防止
  • バルブ保護ガード
  • 性能に優れる
pH電極コネクター
防水BNC
BNC入力を持つあらゆるpHメーターに適合、防水性を確保し、Thermo Scientific Orion StarAシリーズメーターと確実に接続
BNC
BNC入力を持つあらゆるpHメーターに適合
スクリューキャップ
  • 別売のケーブルを使用して、電極をさまざまなメーター入力端子に接続可能
  • 必要に応じて複数のアダプターをご提供
ピンチップ
半電池入力を持つメーターに適合
ATCプローブコネクター
MiniDIN
8ピンMiniDIN ATC入力を持つThermo Scientific pHメーターに適合
8ピンDIN
8ピンDIN ATC入力を持つpHメーターおよびThermo Scientific Orion Star Aメーターに適合
RCA
RCA入力を持つMettler Toledo™ pHメーターに適合
ATCプローブのご注文情報
カタログ番号概要
927005MDエポキシATCプローブ、MiniDIN
927006MDガラスATCプローブ、MiniDIN
927007MDステンレスATCプローブ、MiniDIN
928007MDマイクロATCプローブ、ステンレス1 mm x 38 mmチップ付き、MiniDIN
917005エポキシATCプローブ、8ピンDIN
917007ステンレスATCプローブ、8ピンDIN
927005エポキシATCプローブ、3.5 mmPhonoチップ
 高性能
品質管理および研究用電極
耐久性の高い正確なpH電極半固体サンプルを貫通する電極高性能ハーフセル参照電極
 Ultra combination glass body extended life pH electrode 8102BNUWPROSS Ultra combination epoxy body pH electrode 8156BNUWP
ROSS Ultra glass body reference half-cell electrode 800500U
 ROSS Ultraガラスボディー長寿命複合pH電極ROSS Ultraエポキシボディー複合pH電極ROSSガラスボディー槍型複合pH電極ROSS Ultraガラスボディー参照ハーフセル電極
  • 高精度pH測定用
  • 汎用測定、高性能測定にも対応
  • 最高の正確性と極端な温度に対する迅速な応答
  • 汎用測定、高性能測定にも対応
  • 長寿命
  • チーズ、肉、および果物などの食品サンプル用
  • 最少100 μLのサンプルを測定に対応
  • TRISサンプル用のダブルジャンクション
  • 8101BNWPまたは8101SC ROSS pHハーフセル電極、または8411BN ROSSナトリウムハーフセル電極と併用
製品番号8102BNUWP8156BNUWP8163BNWP
800500U
pH範囲0~140~140~140~14
pH精度0.010.010.01---
温度範囲0~100℃0~100℃0~100℃0~100℃
内部参照電極ROSSROSSROSSROSS
ジャンクションセラミックガラスファイバーセラミックセラミック
内部液(カタログ番号)3 M塩化カリウム(810007)3 M塩化カリウム(810007)3 M塩化カリウム(810007)3 M塩化カリウム(810007)
寸法
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ- 120 mm
直径 - チップ - 4.5 mm x 20 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
コネクタータイプBNC防水
BNC防水
BNC防水
スクリューキャップ
ピンチップ
 トップレベルの性能をもつ
ガラス ボディ
低メンテナンス性
長寿命
再充填可能、便利、高耐久性キャリブレーションの維持:
1年間
 ROSS Ultra pH/ATC Triode電極、ガラス本体ROSS Ultra pH/ATC Triode電極、エポキシ本体、低メンテナンスゲルROSS Ultra pH/ATC Triode電極、エポキシ本体Orion No-Cal pH/ATC Triode電極、エポキシ本体
  • ROSS Ultra pH/ATC Triode電極、エポキシ本体
  • 耐化学性のガラス本体
  • 低メンテナンスゲル
  • 耐久性の高いエポキシ本体
  • 汎用測定、高性能測定にも対応
  • 耐久性の高いエポキシ本体
  • 安定性を実現するデザイン
  • キャリブレーションなしで0.1 pHまで正確
製品SKU番号8302BNUMD*8107BNUMD *
8107UWMMD *
8157BNUMD*
5107BNMD
pH測定範囲0~140~140~140~14
pH精度0.010.010.020.01
温度範囲0~100℃0~100℃0~100℃0~100℃
内部参照電極ROSSROSSROSSプラチナ
ジャンクションセラミックガラス製キャピラリーガラスファイバーセラミック
充填液(カタログ番号)3 M塩化カリウム(810007)--3 M塩化カリウム(810007)--
寸法D(直径)
L(長さ)
T(チップ)
L—120 mm
D—12 mm
L—120 mm
D—12 mm
L—120 mm
D—12 mm
L—120 mm
D—12 mm
コネクタータイプBNC防水—mini-DIN
BNC防水—mini-DIN *
BNC防水—mini-DIN * 3 m
BNC防水—mini-DIN *
BNC防水—mini-DIN * 3 m
BNC防水—mini-DIN
当社はさまざまなTriode電極製品を提供しています ›
 すべてのサンプルで高性能迅速な応答–
困難サンプルにも対応
溶媒を含むすべてのサンプルに対応困難なサンプルや土壌でも迅速応答
 ROSS Sure-Flow combo pH glass body electrodesROSS Sure-Flow combo pH epoxy body electrodesSure-Flow combo pH glass body electrodesSure-Flow combo pH epoxy electrodes
 ROSS Sure-Flowガラス本体複合pH電極ROSS Sure-Flowエポキシ本体複合pH電極Sure-Flowガラス本体複合pH電極Sure-Flowエポキシ本体複合pH電極
  • Sure-Flow ジャンクションが目詰まりを防止
  • 土壌、汚泥、コロイド、粘性物質、および有機溶媒用
  • 土壌サンプルに最適
  • 高耐久性のエポキシデザイン
  • TRIS、硫化物、およびタンパク質用
  • 土壌、汚泥、コロイド、粘性物質用
  • 耐化学性のガラス本体
  • 頑丈で耐久性のあるエポキシデザイン
  • 取り外し可能なバルブガード付き
製品SKU番号8172BNWP8165BNWP
9172BNWP9165BNWP
pH範囲0~140~140~140~14
pH精度0.010.010.020.02
温度範囲0~100℃0~100℃0~100℃0~100℃
内部参照電極ROSSROSSAg/AgClAg/AgCl
ジャンクションSure-FlowSure-FlowSure-FlowSure-Flow
内部液(カタログ番号)3 M塩化カリウム(810007)3 M塩化カリウム(810007)4 M塩化カリウム、銀/塩化銀含有(900011)4 M塩化カリウム、銀/塩化銀含有(900011)
寸法
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
コネクタータイプBNC防水
BNC防水
EDIN防水
BNC防水BNC防水
  デスクトップまたはハンディメーターにアクセサリを追加して生産性を向上できます。メーターアクセサリ ›
 日常的に使用できる環境に配慮して作成された銀/塩化銀電極汎用銀/塩化銀複合電極日常的な測定に適したエコノミー銀/塩化銀電極
 Orion Green pH複合電極Orion pH複合電極OrionエコノミーpH複合電極
  • ルーチンpH測定
  • 水銀と鉛完全除去
  • 平坦面、フラスコ、汎用、またはセミマイクロチップの製品があります
  • 汎用pH測定用
  • 最高90℃までの高温ソリューション用のガラスボディ
  • ルーチンpH測定
  • 過酷な条件のための壊れにくいエポキシボディ
  • 平坦面、フラスコ、汎用、またはセミマイクロチップの製品があります
製品SKU番号GD9106BNWP9102BNWP913600
pH範囲0~140~140~12
温度範囲0℃~80℃0℃~90℃0℃~80℃
ジャンクションウイックセラミックウイック
充填Orion Ag/AgClダブルジャンクション内部液Orion Ag/AgCl電極内部液ゲル状銀-塩化銀内部液
材料エポキシ本体、Ag/AgCl参照ガラスボディ、Ag/AgCl参照エポキシ本体、Ag/AgCl電解質
最充填不可
寸法
L – 11 cm
D – 12 mm
L – 12 cm
D – 12 mm
L – 11 cm
D – 12 mm
コネクタータイプ防水BNC
防水BNC
防水BNC
 高性能
品質管理および研究用電極
耐久性の高い正確なpH電極半固体サンプルを貫通する電極高性能ハーフセル参照電極
 Ultra combination glass body extended life pH electrode 8102BNUWPROSS Ultra combination epoxy body pH electrode 8156BNUWP
ROSS Ultra glass body reference half-cell electrode 800500U
 ROSS Ultraガラスボディー長寿命複合pH電極ROSS Ultraエポキシボディー複合pH電極ROSSガラスボディー槍型複合pH電極ROSS Ultraガラスボディー参照ハーフセル電極
  • 高精度pH測定用
  • 汎用測定、高性能測定にも対応
  • 最高の正確性と極端な温度に対する迅速な応答
  • 汎用測定、高性能測定にも対応
  • 長寿命
  • チーズ、肉、および果物などの食品サンプル用
  • 最少100 μLのサンプルを測定に対応
  • TRISサンプル用のダブルジャンクション
  • 8101BNWPまたは8101SC ROSS pHハーフセル電極、または8411BN ROSSナトリウムハーフセル電極と併用
製品番号8102BNUWP8156BNUWP8163BNWP
800500U
pH範囲0~140~140~140~14
pH精度0.010.010.01---
温度範囲0~100℃0~100℃0~100℃0~100℃
内部参照電極ROSSROSSROSSROSS
ジャンクションセラミックガラスファイバーセラミックセラミック
内部液(カタログ番号)3 M塩化カリウム(810007)3 M塩化カリウム(810007)3 M塩化カリウム(810007)3 M塩化カリウム(810007)
寸法
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ- 120 mm
直径 - チップ - 4.5 mm x 20 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
コネクタータイプBNC防水
BNC防水
BNC防水
スクリューキャップ
ピンチップ
 トップレベルの性能をもつ
ガラス ボディ
低メンテナンス性
長寿命
再充填可能、便利、高耐久性キャリブレーションの維持:
1年間
 ROSS Ultra pH/ATC Triode電極、ガラス本体ROSS Ultra pH/ATC Triode電極、エポキシ本体、低メンテナンスゲルROSS Ultra pH/ATC Triode電極、エポキシ本体Orion No-Cal pH/ATC Triode電極、エポキシ本体
  • ROSS Ultra pH/ATC Triode電極、エポキシ本体
  • 耐化学性のガラス本体
  • 低メンテナンスゲル
  • 耐久性の高いエポキシ本体
  • 汎用測定、高性能測定にも対応
  • 耐久性の高いエポキシ本体
  • 安定性を実現するデザイン
  • キャリブレーションなしで0.1 pHまで正確
製品SKU番号8302BNUMD*8107BNUMD *
8107UWMMD *
8157BNUMD*
5107BNMD
pH測定範囲0~140~140~140~14
pH精度0.010.010.020.01
温度範囲0~100℃0~100℃0~100℃0~100℃
内部参照電極ROSSROSSROSSプラチナ
ジャンクションセラミックガラス製キャピラリーガラスファイバーセラミック
充填液(カタログ番号)3 M塩化カリウム(810007)--3 M塩化カリウム(810007)--
寸法D(直径)
L(長さ)
T(チップ)
L—120 mm
D—12 mm
L—120 mm
D—12 mm
L—120 mm
D—12 mm
L—120 mm
D—12 mm
コネクタータイプBNC防水—mini-DIN
BNC防水—mini-DIN *
BNC防水—mini-DIN * 3 m
BNC防水—mini-DIN *
BNC防水—mini-DIN * 3 m
BNC防水—mini-DIN
当社はさまざまなTriode電極製品を提供しています ›
 すべてのサンプルで高性能迅速な応答–
困難サンプルにも対応
溶媒を含むすべてのサンプルに対応困難なサンプルや土壌でも迅速応答
 ROSS Sure-Flow combo pH glass body electrodesROSS Sure-Flow combo pH epoxy body electrodesSure-Flow combo pH glass body electrodesSure-Flow combo pH epoxy electrodes
 ROSS Sure-Flowガラス本体複合pH電極ROSS Sure-Flowエポキシ本体複合pH電極Sure-Flowガラス本体複合pH電極Sure-Flowエポキシ本体複合pH電極
  • Sure-Flow ジャンクションが目詰まりを防止
  • 土壌、汚泥、コロイド、粘性物質、および有機溶媒用
  • 土壌サンプルに最適
  • 高耐久性のエポキシデザイン
  • TRIS、硫化物、およびタンパク質用
  • 土壌、汚泥、コロイド、粘性物質用
  • 耐化学性のガラス本体
  • 頑丈で耐久性のあるエポキシデザイン
  • 取り外し可能なバルブガード付き
製品SKU番号8172BNWP8165BNWP
9172BNWP9165BNWP
pH範囲0~140~140~140~14
pH精度0.010.010.020.02
温度範囲0~100℃0~100℃0~100℃0~100℃
内部参照電極ROSSROSSAg/AgClAg/AgCl
ジャンクションSure-FlowSure-FlowSure-FlowSure-Flow
内部液(カタログ番号)3 M塩化カリウム(810007)3 M塩化カリウム(810007)4 M塩化カリウム、銀/塩化銀含有(900011)4 M塩化カリウム、銀/塩化銀含有(900011)
寸法
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
長さ - 120 mm
直径 - 12 mm
コネクタータイプBNC防水
BNC防水
EDIN防水
BNC防水BNC防水
  デスクトップまたはハンディメーターにアクセサリを追加して生産性を向上できます。メーターアクセサリ ›
 日常的に使用できる環境に配慮して作成された銀/塩化銀電極汎用銀/塩化銀複合電極日常的な測定に適したエコノミー銀/塩化銀電極
 Orion Green pH複合電極Orion pH複合電極OrionエコノミーpH複合電極
  • ルーチンpH測定
  • 水銀と鉛完全除去
  • 平坦面、フラスコ、汎用、またはセミマイクロチップの製品があります
  • 汎用pH測定用
  • 最高90℃までの高温ソリューション用のガラスボディ
  • ルーチンpH測定
  • 過酷な条件のための壊れにくいエポキシボディ
  • 平坦面、フラスコ、汎用、またはセミマイクロチップの製品があります
製品SKU番号GD9106BNWP9102BNWP913600
pH範囲0~140~140~12
温度範囲0℃~80℃0℃~90℃0℃~80℃
ジャンクションウイックセラミックウイック
充填Orion Ag/AgClダブルジャンクション内部液Orion Ag/AgCl電極内部液ゲル状銀-塩化銀内部液
材料エポキシ本体、Ag/AgCl参照ガラスボディ、Ag/AgCl参照エポキシ本体、Ag/AgCl電解質
最充填不可
寸法
L – 11 cm
D – 12 mm
L – 12 cm
D – 12 mm
L – 11 cm
D – 12 mm
コネクタータイプ防水BNC
防水BNC
防水BNC
アプリケーションで電極を選択します
Electrodes for laboratory use
一般的なラボ用途や要件の一環としてサンプルの酸性度を特定するために、単純な水性pH測定が用いられます。 
汎用でシンプルなpHサンプルにはこれらのpH電極をご使用ください。 
関連するラボ用途電極:
すべての電極は汎用測定に適しています。
[G] = ガラスボディー
[E] = エポキシボディー
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度
 8302BNUMD [G]
8107BNUMD[E]
9107BNMD [E]
8107BNUMD [E]
低メンテおよび高耐久性エポキシ本体GD9106BNWP[E]9106BNWP  [E]
GS9106BNWP [E]
長寿命&耐薬品性8102BN [G]
8102BNUWP [G]
9102BNWP [G]
9102DJWP [G]
目詰まり耐性8172BNWP [G]
8165BNWP [E]
GS9106BNWP [E]
9172BNWP [G]
9165BNWP [E]
頑丈なバルブ型および耐薬品性8104BN [G]
8104BNUWP [G]
9104BNWP [G]
9162BNWP [G]
^ トップへ 
Field Use or Plant Samples
お客様が作業する環境では、リアルタイムのサンプル検査における精度が重要であるため、過酷な状況下で正確性を確保する堅牢なデザインが求められます。フィールド用途や工業試料に推奨されるpH電極は、メンテナンスを容易にするためにポリマーまたはゲルで充填されている必要があります。
水(河川や湖沼など)、廃水、食品製造、化粧品、製紙パルプ、石油化学などにはフィールド用途および工業試料用pH電極をご使用ください。
関連するフィールド用途および工業試料用電極:
フィールド用途または工業試料用の電極は、過酷な環境に対応できるよう耐久性が強化されたエポキシ本体を有し、メンテナンスを容易にするためポリマーまたはゲルで充填されている必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度8302BNUMD [G]9107BNMD [E]
8107BNUMD [E]
低メンテおよび高耐久性エポキシ本体GD9106BNWP[E]
8107BNUMD [E]
9106BNWP[E]
GS9106BNWP [E]
長寿命&耐薬品性8102BN [G]
8102BNUWP [G]
9102BNWP [G]
9102DJWP [G]
目詰まり耐性8172BNWP [G]
8165BNWP [E]
GS9106BNWP [E]
9172BNWP [G]
9165BNWP [E]
頑丈なバルブ型および耐薬品性8104BN [G]
8104BNUWP 
[G]
9104BNWP [G]
9162BNWP [G]
^ トップへ 
electrodes for biological and pharmaceutical use
サンプル調製は検査ワークフローの重要なステップであり、正確で再現性のある測定は不可欠です。研究の初期段階では、生物学および製薬用途に推奨されるpH電極はROSS電極およびダブルジャンクション銀/塩化銀参照電極(サンプルが銀と接触しない)、またはTRIS適合性を有する電極が必要です。 
DNA、RNA、TRIS バッファー、培地、バッファー調製、タンパク質、酵素、研究などの用途には、生物学および製薬アプリケーション、およびサンプル調製用pH電極をご使用ください。
関連する生物学および製薬アプリケーション用電極:
電極はROSSまたはダブルジャンクション銀/塩化銀参照(サンプルが銀と接触しない)有する必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度8302BNUMD [G]  
8157BNUMD [E]
 8302BNURCA [G]
8157BNURCA [E]
8107BNUMD [E]
8107BNURCA [E]
長寿命&耐薬品性8102BNUWP [G]9102DJWP [G]
8102BN [G]
セミマイクロサイズ 8103BN [G]
8103BNUWP [G]
911600 [E]
9110DJWP [G]
8115BN[E]
8115BNUWP [E]
マイクロサイズ8220BNWP [G]9810BN [G]
9863BN [--]
滴定8172BNWP [G]9172BNWP [G]
8162SC [G]
^ トップへ 
Academic and education students in the lab
将来のラボ技術者が毎日使用できる電極を教室やアカデミックラボにご導入ください。教育アプリケーションに推奨されるpH電極は、何学期を経ても使用できるよう耐久性が強化されたエポキシ本体を有するものが好ましいです。高度な学術用途には、ガラス本体がアプリケーションに適合する場合のみ選択することが推奨されます。
一般化学、水系生態学、または環境検査やフィールド用途には、アカデミックおよび学生用pH電極をご使用ください
関連するアカデミックおよび学生用電極:
厳しい授業環境では、電極は耐久性が強化されたエポキシ本体を有する必要があります。ガラス本体の電極は、より繊細な条件でマイクロ、セミマイクロ、または特殊電極の使用が推奨される場合があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度 8107BNUMD [E]
 8157BNUMD [E]
9107BNMD [E]
9157BNMD [E]
低メンテおよび堅牢
エポキシボディ
 GD9106BNWP [E]9106BNWP [E]
GS9106BNWP [E]
長寿命&耐薬品性 8102BNUWP [G]9102BNWP [G]
9172BNWP [G]
頑丈なバルブ型および耐薬品性 8104BN [G]
8104BNUWP [G]
9104BNWP [G]
9104APWP [G]
^ トップへ 
Titration
滴定の自動化メソッドにより再現可能で信頼性の高いサンプル分析結果を実現することが重要です。滴定用途に推奨されるpH電極は、安定した測定結果が得られるようサンプルとのより良好な接触を実現するSure-Flowまたはスリーブジャンクションを有する必要があります。
直接滴定による酸性度測定、アルカリ度、総酸価、および総塩基価測定、ならびに基本的な研究開発に、これらのpH電極をご使用ください。
関連する滴定用電極:
サンプルとのより良好な接触とより安定した測定を実現するために、電極はSure-Flowまたはスリーブジャンクションを有する必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
一般的な滴定 8172BNWP [G]9172BNWP [G]
8162SC(ケーブルが必要) [G]
非水性滴定 8172BNWP [G]9172BNWP [G]
8162SC(ケーブルが必要) [G]
^ トップへ 
food and beverage applications
ビールやワインの醸造業者、チーズメーカー、またはヨーグルトの製造技術者にとって、正確なサンプル分析および品質管理は日常の業務に不可欠であり、規制や製品開発上の要件を満たす結果を確保する必要性があります。食品および飲料アプリケーションに推奨されるpH電極は、平面チップでROSSまたはダブルジャンクション銀/塩化銀参照(サンプルが銀と接触しない)を有するか、サンプル貫通用の槍型チップでROSSまたはダブルジャンクション銀/塩化銀比較電極を同時に使用する必要があります。
ビール、ワイン、半固形物、肉、チーズ、ジュース、および炭酸飲料などの検査には、食品や飲料アプリケーション用pH電極をご使用ください。QC/QAラボで、または製品開発段階で検査を実施できます。
関連する食品および飲料用電極:
電極の目詰まりを防ぐため、Sure-Flowまたはオープンジャンクションを有する電極を使用する必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度 8107BNUMD [E]8302BNUMD [G]
8157BNUMD [E]
ソース、ジャム、サラダドレッシング、乳製品 8172BNWP [G]9165BNWP [E]
9172BNWP [G]
高温—pH&温度 8302BNUMD (100°C) [G]9107BNMD(80℃) [E]
9157BNMD(90℃) [E]
^ トップへ 
petrochemical and non-aqueous samples
石油化学系や非水性サンプルには困難なものがあり、測定値が不安定だったりドリフトが生じる場合があります。石油化学&非水性アプリケーションに推奨されるpH電極は、目詰まりを防ぐため、Sure-Flowまたはオープンジャンクションを有する必要があります。
塗料、インク、石油製品、エンジン冷却液、バイオエタノール、およびアルコールなどの検査には、これらのアプリケーション用pH電極をご使用ください。
関連する石油化学および非水性サンプル用電極:
電極は、サンプルからの損傷に耐えられるガラス本体、および電極の目詰まりを防ぐSure-Flowまたはオープンジャンクションが適しています。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度 8165BNWP [E]9107BNMD [E]
9157BNMD [E]
低メンテおよび高耐久性エポキシ本体 9165BNWP [E]9106BNWP [E]
GS9106BNWP [E]
長寿命&耐薬品性 8172BNWP [G]9102BNWP [G]
9172BNWP [G]
頑丈なバルブ型および耐薬品性 9107APMD [E]8104BN [G]
9104BNWP [G]
8162BNWP [G]
^ トップへ 
Extreme pH and brine samples
イオン強度は多くのプロセスで重要な要素です。高イオン強度の溶液は液間電位を変化させます。極端なpHおよび塩水サンプルで最高の性能を確保するために推奨されるpH電極は、ROSS Sure-Flowまたはオープンジャンクション電極です。
極端なpHまたは高塩分濃度のサンプル測定には、以下のpH電極をご使用ください。
関連する極端なpHおよび塩水サンプル用電極:
サンプルとのより良好な接触とより安定した測定を実現するために、電極はSure-Flowまたはオープンジャンクションを有する必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度8302BNUMD [G]9157BNMD [E]
8157BNUMD [E]
簡単なメンテナンス、洗浄可能なジャンクション8172BNWP [G]
8165BNWP [G]
9172BNWP [G]
9165BNWP [E]
耐久性の高いエポキシ本体8165BNWP [E]
8156BNUWP 
[E]
8156BNWP [E]
GD9156BNWP [E]
HF(フッ化水素酸)8172BNWP [G]
8104BNWP [G]
9106BNWP [E]
9104APWP [G]
8104BN [G]
^ トップへ 
industrial and chemical applications
工業および化学アプリケーションにおける化学的検証や空気および水の品質管理は、プラントのパフォーマンスに不可欠です。工業および化学アプリケーションでの使用に推奨されるpH電極は、サンプルからの損傷に耐えられるガラス本体、および電極を目詰まりをから防ぎサンプルとのより良好な接触を提供するSure-Flowまたはオープンジャンクションが適しています。
化学的検証、品質管理、および製造保証などに特化した工業および化学アプリケーション用pH電極をご使用ください
関連する工業および化学アプリケーション用電極:
電極は、サンプルからの損傷に耐えられるガラス本体、および電極の目詰まりを防ぐSure-Flowまたはオープンジャンクションが適しています。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度8302BNUMD [G]9107BNMD [E]
9157BNMD [E]
極端なpH(<2または>12)および塩水8172BNWP [G]GD9106BNWP [E]
9172BNWP [E]
粘性—懸濁液、乳濁液、湿汚泥8172BNWP  [G]9104APWP[G]
9172BNWP [G]
平面—紙、脱水汚泥、布織物8135BN [E]
8135BNUWP [E]
913600 [E]
9135APWP [E]
^ トップへ 
Consumer products application
品質管理および品質保証ラボでのサンプル分析は、規制や製品開発上の要件を満たすため、製品の一貫した検証を必要とします。消費者向け製品の品質管理アプリケーションに推奨されるpH電極は、電極を目詰まりから防ぐSure-Flowまたはオープンジャンクションが適しています。
化粧品、ローション、オイル、ベビー用品、健康用品などの検査には、消費者向け製品の品質管理アプリケーション用pH電極をご使用ください。 
関連する消費者向け製品の品質管理アプリケーション用電極:
電極は、サンプルからの損傷に耐えられるガラス本体、および電極の目詰まりを防ぐSure-Flowまたはオープンジャンクションが適しています。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度8107BNUMD [E]9104BNWP [G]
9107APMD [E]
目詰まり耐性および洗浄が簡単8172BNWP [G]
9104APWP [G]
9172BNWP [G]
9165BNWP [E]
目詰まり耐性および頑丈な本体GD9106BNWP [E]GS9106BNWP [E]
9156APWP [E]
8165BNWP [E]
^ トップへ 
Environmental applications
環境変化を調査するためにフィールドにいる場合でも、一般住民に影響するスプレーや農薬を調査している場合でも、リアルタイムのサンプル分析は現場で不可欠です。環境アプリケーションに推奨されるpH電極は、ROSSまたはダブルジャンクション銀/塩化銀参照、および耐久性を強化するためのエポキシ本体を有し、サンプルとのより良好な接触を実現するために再充填可能である必要があります。
海水、河川、湖沼、流出水、雨水、および土壌などの環境アプリケーションpH電極をご使用ください。
関連する環境アプリケーション用電極:
電極は耐久性を高めるためにエポキシ本体を有する必要があります:また、ROSSまたはダブルジャンクション銀/塩化銀参照を有し、サンプルとのより良好な接触を実現するために再充填可能である必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度8107BNUMD [E]9107BNMD [E]
9157BNMD [E]
浄水—飲用水、地表水、地下水、上水、処理排水815600 [E]
8156BNUWP [E]
9156APWP [E]
9162BNWP [G]
廃水8172BNWP [G]
8165BNWP [E]
9156APWP [E]
GD9106BNWP [E]
^ トップへ 
Clean and Pure Water
サンプルの希釈および検証に浄水または純水を使用することは、日常のラボ環境で不可欠です。推奨されるpH電極はROSSまたはダブルジャンクション銀/塩化銀参照を有し、サンプルとのより良好な接触を実現するために再充填可能である必要があります。 
ラボの一般測定でサンプルを希釈する際は、浄水および純水用pH電極をご使用ください。
関連する浄水および純水用電極—蒸留水、脱イオン水、精製水、ボイラー水、および雨水アプリケーション:
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
 推奨される電極代用可能な電極
pHと温度8302BNUMD [G]
8107BNUMD [E]
9107BNMD [E]
低メンテおよび高耐久性エポキシ本体GD9106BNWP [E]9106BNWP [E]
GS9106BNWP [E]
長寿命&耐薬品性8102BN [G]
8102BNUWP [G]
9102BNWP [G]
9102DJWP [G]
目詰まり耐性8172BNWP [G]
8165BNWP [E]
GS9106BNWP[E]
9172BNWP [G]
9165BNWP [E]
頑丈なバルブ型および耐薬品性8104BN [G]
8104BNUWP [G]
9104BNWP [G]
9162BNWP [G]
^ トップへ 
pHバッファー&溶液
高品質の溶液を使用してセンサーのキャリブレーションとメンテナンスをすることは、データの正確性と再現性の両方を確保するための最善の方法です。pH測定用の緩衝液および溶液を選択する際は、使用されている水と化学薬品の品質に注目してください。可能な限りUSPグレードの水を使用してください。
低品質、再溶解、または期限切れの緩衝液は使用しないでください。そのような緩衝液は測定エラーの原因となる可能性があり、トラブルシューティングに長時間を要したり、そのエラーが見過ごされる可能性があります。当社の緩衝液ボトルには、出荷時の漏出や不正開封の防止策として、安全シールが付いています。
関連するpH緩衝液およびテストキット
当社は、さまざまなアプリケーションに対応するpH緩衝液およびテストキットを提供しています。すべてのOrion pH緩衝液および標準液はNIST標準物質に対してトレーサブルで、15 mLのシングルユースパウチから大容量の19 Lの四角容器までさまざまなサイズで提供されています。
Orion pH緩衝液
使い切りパウチ
  • カラーコーディング:pH 4.01緩衝液はピンク、pH 7.00緩衝液は黄色、pH 10.01緩衝液は青色
  • 正確なキャリブレーションとNISTトレーサビリティのために、緩衝液と温度表が同梱
  • ISO 9001品質規格に基づいて製造
  • 各パウチのサイズは15 mLで、10パックまたは25パックで提供
容器サイズ:pH緩衝液およびORP標準液
すべてのOrion pH緩衝液のラベルにはpH/温度温度表が印刷されてているため、正確なキャリブレーションとNISTトレーサビリティを実現し、ISO 9000品質規格に基づいて製造されています。緩衝液は1パイント(475 mL)ボトル、持ち運び可能な2オンスボトル5本(5 x 60 mL)パック、便利なオールインワン緩衝液キット、5ガロン(19 L)の四角容器、およびシングルユースパウチで提供されています。お客様のアプリケーションに必要な緩衝液および標準液のサイズは、以下の表をご参照ください。
 ラボフィールド医薬品シングルユース食品および
飲料
15 mL(0.5オンス)使いきりパウチ1箱10パックまたは25パック
60 mL(2オンス)ボトル1箱5パック
475 mL(1パイント)ボトル
1 L(0.25ガロン)ボトル
4 L(1ガロン)ボトル
19 L(5ガロン)四角容器
810007 ROSS Filling Solutions
pH電極および参照電極内部液
専用に調製された内部液を使用することによって、電極の適切な性能および機能を確保できます。Thermo Scientific Orion pH電極内部液を、pH電極および参照電極にご使用ください。2オンスボトル5本(5 x 60 mL)入りで包装でされています。
どの内部液を使用すべきか?
溶液商品詳細対応する電極
810007ROSS 電極内部液、3 M塩化カリウム、5 x 60 mLROSS Ultra、ROSS、PerpHecT ROSS pH電極
800300800500U8102BN8102BNUWP8103BN8103BNUWP8104BN8104BNUWP8115BN8115BNUWP8135BN8135BNUWP8156008156BNUWP8157BNU8157BNUMD8157UWMMD8163BNWP8165BNWP8172BNWP8175BNWP8220BNWP8302BNUMD
900011塩化銀pH電極内部液、銀/塩化銀飽和4 M塩化カリウム、5 x 60 mL標準、特殊、シングルジャンクション再充填可能グリーン、マイクロ、およびORP電極
9102BNWP9103BNWP9104BNWP9156BNWP9157BN9157BNMD9162BNWP9165BNWP9172BNWP9180BNMD9678BNWP9778BNWP9780SC9810BN9826BN9863BNGS9156BNWP
900004塩化銀pH電極(低レベル)内部液、銀-塩化銀含有2 M塩化カリウム、
5 x 60 mL
標準、特殊、シングルジャンクション再充填可能グリーン、マイクロおよびORP電極(低イオン強度サンプル)
9102BNWP9103BNWP9104BNWP9156BNWP9157BN9157BNMD9162BNWP9165BNWP9172BNWP9180BN9180BNMD9678BNWP9778BNWP9780SC9810BN9826BN9863BNGS9156BNWP
910008-WAダブルジャンクションを採用した比較電極
電極内部液、3 M塩化カリウム、5 x 60 mL
ダブルジャンクション、ダブルジャンクション詰め替え可能グリーンおよびKNIpHE電極
9102DJWP9110DJWP9120APWPGD9156BNWP
510011キャリブレーション不要pH電極内部液、5 x 60 mLNo Cal電極
5107BNMD5107NC
610001pHuture pH電極内部液、5 x 60 mLpHuture電極
900001シングルジャンクション参照電極内部液、銀/塩化銀飽和等伝達性溶液、5 x 60 mLシングルジャンクション比較電極
900100
900002ダブルジャンクション参照電極内側充填液、銀/塩化銀飽和等伝達性溶液、5 x 60 mLダブルジャンクション比較電極
900200
900003  ダブルジャンクション比較電極
900200
pH電極アクセサリ
アクセサリ使用対象概要
電極保存ボトルおよびバルブガード
バルブガードはガラスボディ標準またはSure-Flow pH電極で使用できます。
ボトルは任意の6、8、12 mm口径ボトルで使用できます。 
バルブガードは電極にフィットし、Sure-Flow洗浄の動作に干渉しません。
Orion電極アダプターケーブルOrion StarまたはVersa Starメーターで使用するための従来のOrion pH電極、またはその他のブランド電極。1つのコネクターがある電極を、電極アダプターケーブルを使用して別のメーターの必要なコネクターに変換します。
Orion電極延長ケーブルOrion ATCプローブ、2 mmピンチップコネクター付のあらゆる比較電極、またはBNCコネクター付のあらゆる電極に使用できます。延長ケーブルを使用して、電極ケーブルの長さを15インチ(4.57 m)延長します。
Orion保存スリーブ&ベース長さ120 mm以下で、直径12 mmのpH電極スリーブは、電極を使用していない時に電極を破損から保護し、電極の先端には触れない構造です。スリーブから取り外したらすぐに使用できるように、スリーブ内に保存液を入れておくとpH感応部は保存中に調製状態のまま保持できます。
Orionスイングアーム電極スタンドすべてのOrion電極およびプローブ。最大4つの電極またはプローブ、および撹拌プローブに対応するベースプレート、スイングアーム、電極ホルダー。
Orion Star Aシリーズ電極スタンド用電極ホルダーすべてのOrion電極およびプローブ最大6個の15 mm導電率プローブとDOプローブを保持します。
Orion Lab Starシリーズ電極スタンドすべてのOrion電極およびプローブ電極スタンド(メーター取り付け可能ブラケット付)
すべての電気化学メーターアクセサリを見る ›
Orion溶液、標準液、バッファー
Orion溶液、標準液、および緩衝液の製品群
高品質の溶液を使用してセンサーのキャリブレーションとメンテナンスをすることは、データの正確性と再現性の両方を確保するための最善の方法です。高品質なソリューションで常に正確な測定ができる理由をご確認ください。 
ダウンロード
関連製品へのリンクが必要ですか?それとも電極へのリンクが必要ですか?
pHおよびORPデスクトップメーター
find the right benchtop meter for your pH and ORP measurement needs
pHおよびORP測定の精度と信頼性は使用する装置に左右されます。お客様が必要とする特性、性能、仕様、およびご予算に基づいて適切な製品を選定してください。
pHおよびORPハンディメーター
find the right portable meter for your pH and ORP measurement needs
精度と信頼性を損なうことなく、フィールドでpHおよびORPを測定できます。当社のハンディメーターは堅牢かつ優れた防水性を備え、フィールドでの困難なアプリケーションにも耐え、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
Thermo Scientificポケットテスターは作業現場での電気化学的検査に適しています。
サポート
Thermo Scientific Orionベンチおよびポータブルメーターのバリデーションサービスおよび適格性評価(IQ/OQ)サービスをご利用になれます ›
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で安定した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。
Style Sheet for Global Design System