ルーチン化しやすく、安心して実行できるpH測定
pH測定は多くの場合、主な分析ワークフローの初期ステップです。当社はpHメーター、pH電極、pH緩衝液、およびpH測定アクセサリの豊富な製品ラインを提供しています。これらはシームレスに連携するようデザインされており、複雑なpH測定をルーチン化し、安心して実行できるものにします。OrionやROSS電極などの信頼性の高い製品により、安心して測定していただけます。
ハンドブックをダウンロードするか、以下の当社製品ラインナップをご覧ください。お客様のニーズに合わせたソリューションや製品選択のサポートは、当社専門担当にお問い合わせください。
pHとは?なぜ測定すべきなのか?
pHは、任意の温度で溶液の酸性度またはアルカリ度を比較します。pH 7は中性溶液を表します。水素イオンと水酸化物イオンの活性が等しい状態です。pHが7より低い場合、溶液は酸性であると表現されます—水素イオンの活性が増加するとpH値は減少します。pHが7より高い場合、溶液は塩基性(またはアルカリ性)であると表現されます—水酸化物イオンの活性が水素イオンの活性よりも高い状態です。
pH電極での測定は、サンプルの読み取り値を、pHが定義されている標準物質(緩衝液)の読み取り値と比較することで行われます。Thermo ScientificのpHメーターには、一般的に使用される緩衝液の温度対比pH値が含まれます。これにより、メーターは特定のpHの標準物質(緩衝液)を認識し、測定温度における標準物質(緩衝液)の正しい値でキャリブレーションできます。
pHハンドブックのダウンロード
Why should pH be measured
クリックして拡大
pH測定におけるもっとも一般的な誤差
Electrode potential (mV)
クリックして拡大
pH測定における誤差のもっとも一般的な原因は温度です。温度変動は以下の理由でpHに影響を与える可能性があります:
  • 電極勾配が温度の変動に応じて変化します
  • 緩衝液とサンプルのpH値が温度の変動に応じて変化します
  • 温度の変化後にpH電極および参照電極の内部要素が熱平衡に達する時に、測定ドリフトが発生する可能性があります
  • 温度が著しく変化するサンプルにpH電極および温度プローブが挿入されると、測定値がドリフトする可能性があります。このようなサンプルではpH電極と温度プローブの温度への反応が同じではない可能性や、サンプルの温度が均一でない可能性があり、pH電極と温度プローブが異なる環境に反応しドリフトを起こす状況を生み出します。
電極のスロープ変化は、自動温度補正(ATC)プローブ、またはATCプローブが電極本体に組み込まれているThermo Scientific Orion Triode電極を使用することで補正できます。Thermo ScientificのpHメーターはpH緩衝液の測定温度に基づいて電極のスロープを計算します。このメーターはバッファーのpH値を、測定温度における標準物質(緩衝液)の実際のpHに自動的に調整します。
pH電極は、pH値が既知の標準物質(緩衝液)を用い、さまざまな温度でキャリブレーションされる必要があります。ATC機能がないpHメーターの中には、サンプルのpH値を参照温度に合わせて補正できないものがあるため、キャリブレーションと測定を同じ温度で行う必要があり、またサンプルpH値とサンプル温度を併せて記録しなければなりません。
Orion pH標準物質(緩衝液)pH値と温度の対応表
電極の構造
Orion pH電極の特長や、正確で信頼性の高いpH測定を実現するための技術情報をご確認ください。
anatomy of an electrode
pH測定製品&溶液
デスクトップおよびハンディメーターの当社製品ラインは、さまざまな産業およびアプリケーションでの困難なサンプル分析を実行できるよう対応しており、サポートを提供できるようデザインされています。当社は、お客様の測定ニーズに対応するよう相互に関連して組み合わせることで、扱いやすくご使用いただけるシステムを提供しています。
水、プロセス、研究、およびQA/QCのサンプル専用pH検査です。シンプルでお求めやすい価格のモデルから、パワフルで洗練されたメーターまで、幅広い製品からお選びください。
Thermo Scientificポケットテスターは作業現場での電気化学的検査に最適です。
高品質のpH電極、標準液および溶液は、お客様のニーズを満たすさまざまなボディー素材、ボディースタイル、充填タイプ、参照スタイルで提供されています。
Thermo Scientific AquaSensor、EutechおよびOrionセンサーは、リアルタイムで正確にpH/ORPを測定し、施設全体で使用できます。
関連するpH測定の動画
Thermo Scientific Orion Versa Star Proデスクトップメーターを使用した飲料水のpH測定(英語)
Thermo Scientific Orion Star AシリーズpHデスクトップメーターのキャリブレーション(英語)
pH、導電率、および溶存酸素測定用のThermo Scientific Lab Starシリーズメーターについて紹介します。
Orion Lab Star PH111 pH/mVメーターを使用したpHメーターの校正についてご覧ください。
Thermo Scientific Lab Star PH111 pHメーターの特長をご確認ください。
サポート
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で安定した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。
ソフトウェアを検索
Style Sheet for Global Design System