Search Thermo Fisher Scientific
手動による滴定処理は時間がかかるうえに、人的ミスによって結果が不正確になる場合があります。また、不適切な追跡方法により、重要なデータが簡単に失われてしまうこともあります。Thermo Scientific Orion Star T900シリーズ滴定装置は、手動滴定よりも簡単で、信頼性と再現性に優れた滴定を可能にするよう設計されています。
この滴定装置は、電極による直接分析の限界を超えた、多様なイオンと化合物に対応しています。また、最適な分析結果のため、ダイナミックプロセス制御により適切な滴定条件に調整します。
当社の幅広い製品ラインアップをご覧ください。または、製品選択のサポートは、当社の専門スタッフにお任せください。
手動滴定は時間がかかり面倒なプロセスです。エンドポイントを見つけ、ワークフローを再現し、結果を最適化するのがいかに簡単かをご覧ください。自動充填ビュレットは、腐食性物質の曝露を最小限に抑え安全に操作することができます。滴定装置を使用することで、より安全で効率的なラボ環境を実現できます。
水処理プラントが手動滴定方法の合理化を実現
年間最大10,000回の滴定を実施する米国中西部の水処理プラントがワークフローを改善しました。低濃度アルカリ度滴定用のOrion Star滴定装置を使用してワークフローを合理化することで、ラボ作業がどのように効率的な運用をもたらしたかをご覧ください。
滴定装置を使用して、滴定の最大の課題を克服
滴定の課題に直面していますか?
このWebセミナーでは、滴定の精度、一貫性、生産性を向上させる方法を学べます。
Orion Star T900シリーズ滴定装置は、分注量の高い正確度と精度を実現します
このホワイトペーパーは、Orion Star T900シリーズ滴定装置の分注正確度と精度について説明しています。当社の滴定装置は、業界で確立された精度と正確度の仕様を上回り、滴定アプリケーションの信頼性を高めていることを実証します。
Orion Star T900シリーズ滴定装置は、手動滴定ワークフローを合理化し、効率性と再現性を向上させます。滴定装置がお客様に適しているかどうかを確認するには、以下のアプリケーションチャートをご覧ください。
✓ | 酸/塩基滴定 |
✓ | 銀滴定 |
✓ | 酸化還元滴定 |
✓ | 錯滴定 |
✓ | 沈殿滴定 |
✓ | 単一滴定剤滴定 |
✓ | ナトリウム用MKA滴定 |
✓ | 自動データロギング |
✓ | USBメモリーを介したデータ転送 |
✓ | 手動滴定から自動滴定への変換 |
カールフィッシャー滴定、アンペロメトリック滴定、スタット滴定、およびデッドストップ滴定用のソリューションについては、現在ご提供しておりません。その他のご質問については、カスタマーサポートにご連絡ください。
滴定アプリケーションのベストプラクティス
自動滴定を実施するための10のヒントと、滴定装置の一般的な使用法をご紹介します。このeBookでは、オレンジジュース、水、および石油の酸/塩基滴定の実施方法をご紹介します。
手動滴定は非常に手間がかかります。作業者は一カ所に立ち、サンプル容器にわずかな液滴が滴下するのを観察し、プロセスを再開する前に色の変化や他のエンドポイントインジケーターが発生するのを注意深く待っている必要があります。サンプル滴定を何時間も繰り返すこともあります。
滴定装置を使用すれば、滴定を開始した後、滴定装置から離れて他の作業やテストを実行できます。その間、滴定装置は、オペレーターの介入を必要とせずに、滴定剤の添加、エンドポイントの検出、および結果の計算を自動的に処理します。
滴定装置が完了すると、滴定装置はビープ音を鳴らし、結果が得られ、別の滴定を開始できることをオペレーターに通知します。
手動滴定では、通常、認証されていないClass BまたはClass Aビュレットとストップコックを使用して、サンプルに滴定剤の用量を追加します。オペレーターはストップコックを使用して、サンプルへの滴定剤の添加を開始および停止します。多くの場合、エンドポイントに到達するまで一度に1滴ずつ添加します。
特にエンドポイントの近くにあるこれらの添加物の精度は、主にオペレーターのスキルレベル、経験、および作業に集中することによって決まります。あまりにも多くの場合、オペレーターはビュレットから過剰な量の滴定剤をサンプル内に流し出し、エンドポイントを行き過ぎてしまい、滴定全体を繰り返し実施する必要があります。滴定剤の各1適の量はそれぞれ異なるため、熟練した経験豊富なオペレーターであっても、滴定剤の最後の数滴までの手動滴定結果の精度は制限される可能性があります。
滴定装置を使用する場合、滴定は高精度の滴定剤供給システムを使用して実行されます。このシステムは、サンプルに添加されたすべての滴定剤を制御し、エンドポイントが接近していることを検出すると、添加速度を調整します。
エンドポイントに到達すると、滴定装置は正確に測定された量の滴定剤をサンプルに添加して使用し、サンプルの濃度結果を自動的に計算します。オペレーターのスキルレベル、経験、および作業への集中度は、滴定結果の全体的な精度の要因ではなくなり、エンドポイントを見逃す可能性が大幅に低減されます。
通常、ラボでの滴定の計算は、エンドポイントに達した後のサンプル濃度を計算することで行います。この計算時に、一貫性と再現性のある結果を妨げる人為的ミスが発生する時点が多くあります。
滴定装置を使用すると、入力したパラメーターからサンプル濃度が自動的に計算されます。さらに、滴定装置では、各滴定にまったく同じ設定を使用できるように、電極、滴定剤、滴定設定パラメーターをメソッドとして保存できます。これらのメソッドは滴定装置間で転送できるため、複数の滴定装置や複数のラボで同じ手順を使用できます。この方法では、情報を再入力することなく、毎回正確に同じパラメーターを実行することで、滴定の繰り返し時に時間を節約できます。
滴定装置は、滴定の結果をノートや紙に手動で記録する代わりに、滴定結果を時刻と日付スタンプ付きで自動的にデータログに保存します。
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | |
直接測定モード | pH | 酸化還元 | イオン選択性電極(ISE) | pH、酸化還元、ISE |
校正モード | 1~5点pH | 1点相対mV | 1~5点ISE | 1~5点pH、1点相対mV、1~5点ISE |
複数既知量添加点(MKA) | _ | 最大5 | 最大5 | |
滴定技法 | 当量点(1または2)またはプリセットエンドポイント(1、2または3) | |||
滴定タイプ | 直接滴定、逆滴定 | |||
ブランクオプション | 固定値または滴定を使用した可変値 | |||
1回の滴定あたりのサイクル数 | 最大5サイクル(平均値から結果を除外するオプションおよびRSD計算) | |||
滴定剤の測定 | 標定滴定または濃度の手動入力 | |||
滴定プロセス制御 | ルーチン、高速、詳細、ユーザー定義 | |||
滴定精度 | ±0.5% RSD、環境と取り扱い条件による | |||
アプリケーションの例 |
|
|
| オールインワン滴定装置は、pH滴定、酸化還元滴定およびイオン濃度滴定に柔軟に使用できます。 |
使用可能な電極 | pH電極 | 酸化還元電極 | ISE電極 | pH電極、酸化還元電極、ISE電極 |
水質分析や純水製造に関する疑問を解決したり、稼動中の製品をご覧になったりできます。以下の詳細をご覧ください:
· pHおよびマルチパラメーターベンチトップ・ポータブルメーター
· 電極(pH電極、ISE、導電率、溶存酸素(DO))
· 電位差滴定装置
· 分光光度計
· ·純水装置システム
これらの動画では、セットアップからアプリケーションサポートまで、ご使用の滴定装置の使用方法をガイドします。
一般的な滴定法のアプリケーションノート:
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で安定した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。