Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientificポケットテスターは作業現場での電気化学的検査に適しています。。pH、ORP、導電率、全溶解固形物(TDS)塩分、温度を測定するために、8つのモデルから選択できます。Eliteポケットテスターはアプリケーションに合わせてさまざまなセンサー設計を提供し、Expertポケットテスターは予算重視のオプションを提供します。
Thermo Scientific™ Eliteポケットテスターは、外出先での柔軟な電気化学検査を提供します。さまざまなセンサー設計により、pH、ORP、導電率、全溶解固形物(TDS)、塩分、温度を測定できる6つのモデルから選択できます。Eliteポケットテスターは、大きなバックライト付きスクリーン、ワンタッチキャリブレーション、交換可能なセンサーヘッドを備え耐久性に優れています。
|
|
すべてのユニットには、交換可能なセンサー、ソフトキャリーケース(pHスピアテスターを除く)、ストラップ、透明なサンプル/保存用キャップ、AAAバッテリーが同梱されています
範囲 | 分解能 | 相対精度 | 校正点 | 温度補償 | |
---|---|---|---|---|---|
pH | -1.00~15.00 pH | 0.01 pH | ±0.02 pH | 最大3 | 可 |
導電率 | 0.00~20.00 mS/cm | 0.1 μS/cm:0.0~200.0 μS/cm 1 μS/cm:200~2,000 μS/cm 0.01 mS/cm:2.00~20.00 mS/cm | フルスケールの±1% | 最大3 | はい、調整可能係数(0.0%~10.0%)でリニア。 |
TDS | 0.00~10.00 ppt (TDS因子による) | 0.1 ppm0.0~100.0 ppm 1 ppm100~1000 ppm 0.01 ppt:0.10~10.00 ppt | フルスケールの±1% | 最大3 | はい、リニア |
塩分濃度 | 0.00~10.00 ppt | 0.10 ppt | フルスケールの±1% | 1 | はい、実用的な塩分曲線ごとに |
ORP | -1,000~1,000 mV | ±1 mV | ±3 mV | 1 | NA |
温度 | 0~60.0℃ 32.0~140.0ºF | 0.1℃/0.1ºF | ±0.6℃、±1.0°F:0.0~50.0℃ ±1.1℃、±1.9°F:50.1~60.0℃ | 1 | pH、CTS、およびPCTテスターの自動温度入力 ORPおよびスピアテスター用の手動温度入力 |
Thermo Scientific™ Expertポケットテスターは、予算に見合った外出先での電気化学検査を提供します。pHと温度または導電率、全溶解固形物(TDS)、塩分、温度を測定するには、2つのモデルから選択できます。専門家のポケットテスターは、大型のデュアル読み取りスクリーン、ワンタッチキャリブレーション、1年間の保証を備えており、頑丈です。
|
|
範囲 | 分解能 | 相対精度 | 校正点 | 温度補償 | |
---|---|---|---|---|---|
pH | 0.0~14.0 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | 1~3 | 可 |
導電率 | 0.00~20.00 mS/cm | 10 μS/cm:0~1990 μS/cm 0.10 mS/cm:2.00~20.0 mS | フルスケールの±2% | 1 | はい、リニア |
TDS | 0.00~20.00 ppt | 10 ppm0~1990 ppm 0.10 ppt:2.00~20.0 ppt | フルスケールの±2% | 1 | はい、リニア |
塩分濃度 | 0.0~10.0 ppt | 0.1 ppt | フルスケールの±2% | 1 | はい、実用的な塩分曲線ごとに |
温度 | 0~50.0℃ 32.0~122.0ºF | 0.1℃/0.1ºF | ±0.6℃、±1.0ºF: | 1 | 自動温度入力 |