Search Thermo Fisher Scientific
Orion導電率プローブを使用すると、導電率、抵抗率、総溶解固形物(TDS)、および塩分濃度測定を一貫して正確に行えます。Thermo Scientific Orion DuraProbe 4電極セルラボおよび現場アプリケーションは、耐久性と耐薬品性に優れた素材を使用して、要求の厳しいラボや現場用途において優れた精度を提供します。高導電率および標準導電率のサンプルや、廃水、流出水、泥などの困難なサンプルに適しています。Orion 2電極セルプローブは、セル定数に応じて低、標準、および高導電率のサンプルを測定できます。ガラス/白金セルは化学反応性の導電率サンプルに最適です。これは、セル材料が高い耐薬品性を備えているためです。
Orion 2電極セル | DuraProbe 4電極セル |
---|---|
Orion 2電極セルは、セル定数に応じて低、標準、および高導電率のサンプルを測定できます。0.1 cm-1のセル定数を持つセルは、低イオン強度溶液、脱イオン水、および超純水に適しています。ガラス/白金セルは化学反応性がある導電率サンプルに適しています。これは、セル材料が高い耐薬品性を備えているためです。 | DuraProbe 4電極セルは、要求の厳しいラボや現場での用途において優れた精度を提供します。4電極設計は、電極の汚染、ケーブルおよびコネクターの抵抗、分極化エラー、およびフリンジ領域干渉エラーを補正することができます。エポキシ/グラファイトプローブ材料は、非常に耐久性に優れ、耐薬品性があります。DuraProbe導電率セルは、高導電率および標準導電率のサンプルや、廃水、流出水、泥などの困難なサンプルに最適です。 |
ステンレス鋼ボディーの2電極セルは、多くのお客様より指示されております。 | いずれも耐久性の高いエポキシボディーを備えています |
ステンレス鋼セルは、超純水測定に最適です | ケーブル抵抗によるエラーがなく、より長いケーブル長に対応します |
グラファイト、白金、またはステンレス鋼製の複数のセル材料が用意されています | 電極の分極化および汚染による精度への影響を最小限に抑えます |
複数の特定範囲を測定するように設計されたさまざまなセルが用意されています | 広範な測定範囲を提供します |
フローセルまたはフロースループットデザインのオプション | セル表面への堆積による影響を受けません |
これらの導電率プローブの追加的なメリットは、乾燥状態でセルを保管できることです |
関連する導電率プローブ | すべてを表示 |
ラボおよび現場用DuraProbe 4電極セル | Orion 2電極セル、ラボおよび現場 | Orion 2電極セル、超高純度 | |
アプリケーション |
|
|
|
測定 範囲 | 1 µS~200 mS/cm | 10 µS~200 mS/cm | 0.01~300 µS/cm |
公称定数(K) | 0.475 cm-1 | 1.0 cm-1 | 1.0 cm-1 |
ボディーおよびセルの材料 | エポキシボディー グラファイトセル | エポキシボディー グラファイトセル | ステンレス鋼ボディー V4Aセル |
最小/最大浸漬深さ | 最小35 mm - 最大なし | ||
メーターの互換性 | Starシリーズベンチおよびポータブルメーター |
Orion Star/Versa StarメーターおよびOrion Starポータブルメーターと互換性があります。
測定 範囲 | 公称 定数 | ケーブル 長 | 内蔵型 温度 補償 | 頑丈な設計 | 材料 | |
1 µS~200 mS/cm | 0.475 cm-1 | 1.5 m | ✓ | ✓ | エポキシボディー グラファイトセル | |
1 µS~200 mS/cm | 0.475 cm-1 | 3 m | ✓ | ✓ | エポキシボディー グラファイトセル | |
1 µS~200 mS/cm | 0.475 cm-1 | 6 m | ✓ | ✓ | エポキシボディー グラファイトセル | |
0.1 µS~100 mS/cm | 0.475 cm-1 | 10 m | ✓ | ✓ | エポキシボディー グラファイトセル | |
10 µS~200 mS/cm | 0.55 cm-1 | 1.5 m | ✓ |
| エポキシボディー グラファイトセル | |
0 μS/cm~200 mS/cm |
|
| ✓ | ✓ | エポキシボディー ステンレス鋼 | |
0.1 µS~100 mS/cm | 0.1 cm-1 | 1 m | ✓ |
| ガラスボディー 白金セル | |
0.01~300 µS/cm | 0.1 cm-1 | 1.5 m | ✓ |
| ステンレス鋼ボディー V4Aセル | |
1 µS~200 mS/cm | 1.0 cm-1 | 1 m | ✓ |
| ガラスボディーと白金セル | |
1 µS~20 mS/cm | 1.0 cm-1 | 1.5 m | ✓ |
| エポキシボディーと白金セル | |
10 µS~200 mS/cm | 1.0 cm-1 | 3 m | ✓ | ✓ | グラファイトセル付のエポキシボディー | |
10 µS~2,000 mS/cm | 10 cm-1 | 1.5 m | ✓ |
| ガラスボディーと白金セル |
※1 BNC接続を必要とするメーターに対応するさまざまなタイプが用意されています。
※2 BNC接続を使用します。Orion StarおよびVersa Starメーターで使用するには、Orion電極アダプターケーブルが必要です。
精製水サンプル中の水質を検証できることは、多くの業界で重要です。導電率試験は水質測定に有用な指標であり、湿式化学試験よりも信頼性が高く便利です。米国薬局方(USP)では、3段階の導電率試験が記述されており、段階ごとに複雑になっています。適切なワークフローと消耗品を準備することは複雑であると思われるかもしれませんが、Thermo Scientific™ Orion™製品とサポートをご利用いただくことで、USP<645>をすぐに習得するために必要なすべてのものが得られます。
アプリケーションノートをお読みになり、この規制に備える機器とソリューションをご確認ください:Measuring the Conductivity of Pure Water Using USP <645>。
アクセサリー | 使用対象 | 概要 |
プローブバルブを維持し、腐食を防止するために使用します | ||
miniDINコネクター付Versa Star ProおよびOrion Star A導電率メーター
| 抵抗器キットを使用して導電率メーターの性能を検証します。 | |
超純水用Orion 2電極セル超純水プローブ(カタログ番号013016A、013016D、および013016MD) | フローセルにより、導電率をモニタリングするための液体の連続フローが保証されます。 | |
Orionフローセル | 1.5~3メートルの透明プラスチック製フレキシブルな非フタル酸塩PVCチューブは、食品包装(内径6.35 mm、外径9.53 mm、壁厚1.59 mm)に適しています。 | |
導電率および溶存酸素プローブ(カタログ番号013005MD、013010MD、および013025MD) | 厳しい環境や浸漬に対応する重量や保護をプローブに追加できます。 | |
すべてのOrion電極およびプローブ。 | 最大4つの電極またはプローブ、および撹拌プローブに対応するベースプレート、スイングアーム、電極ホルダー。 | |
すべてのOrion電極およびプローブ | 最大6個の15 mm導電率プローブとDOプローブを保持します。 | |
Orion Lab Starシリーズ電極スタンド | すべてのOrion電極およびプローブ | 電極スタンド(メーター取り付け可能ブラケット付) |
すべての電気化学メーターアクセサリーを見る›
電極のクリーニングと保管は、電極の寿命を延ばし、各測定値が前回の測定値と同じ精度であることを保証するのに役立ちます。現場でもラボでも必要な結果が得られるように、袋入りとボトル入りのパッケージオプションをご用意しています。
これらの低レベル導電率標準液は超純水測定に適しており、お客様の精度要件を満たすのに役立ちます。これらの溶液は、当社の高品質のボトル素材により校正値が維持され、他の溶液では影響を受ける可能性がある、損失や大気汚染を軽減します。USP <645>のセル定数の検証やその他の重要な純水アプリケーションには、Orion導電率標準液が適しています。。
溶液 | フォーマット |
60 mLボトル5本、NaCl濃度47 ppm、NISTトレーサブル | |
15 mLパウチ10個、NISTトレーサブル | |
60 mLボトル5本または15 mLパウチ10個、NaCl濃度692 ppm、NISTトレーサブル | |
60 mLボトル5本または15 mLパウチ10個、NaCl濃度7,230 ppm、NISTトレーサブル | |
111.9 mS/cm導電率標準液 | 60 mLボトル5本または15 mLパウチ10個、NaCl濃度692 ppm、NISTトレーサブル |
475 mLボトル1本、NISTトレーサブル | |
60 mLボトル5本、NaCl濃度692 ppm。コンディショニング溶液、Orion 2電極セル精密プローブ(カタログ番号011050MD)用、NISTトレーサブル |
すべてのOrion pHバッファー、ISE、および導電率標準液は、NIST標準参照物質にトレーサブルで、ロットコードと有効期限のラベルが貼られています。各製品に使用されているNIST物質は、分析方法、検査許容範囲および有効期限付きのロット固有の検査データ(該当する場合)とともに、分析証明書に記載されています。すべてのThermo Scientific分析証明書および製品安全データシート(MSDS)の検索可能なリストについては、サーモフィッシャーサイエンティフィックのドキュメントサポートページをご覧ください。
Thermo Scientificポケットテスターは、手頃な価格で、外出先でも温度、導電率、TDS測定を行えます。 |
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で一貫した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。