ラボおよび現場で信頼性の高い導電率測定
Thermo Scientific Orion導電率メーターを使用すると、導電率、抵抗率、総溶解固形物、塩分濃度を測定できます。Orion導電率メーターにより、日常のラボ作業を簡単に行えます。このメーターは、お客様の要求事項を満たすためのさまざまな機能を備え、信頼性の高い正確な測定を提供します。携帯用プションとして、Orionポータブル導電率メーターは、いつでもどこでも信頼性の高い性能を発揮できるように、堅牢性と防水性を備えています。片手操作と便利な携帯性を、測定の精度と信頼性を犠牲にすることなく、野外や設備内の様々な場面でのあらゆるアプリケーションに活用できます。
ご希望の特長、性能仕様、ご予算に基づきご要望にあったな導電率メーターを以下から選択ください。またはお客様の導電率測定のニーズについて営業担当者までご相談ください。
導電率ベンチまたはポータブルメーターをお選びください
プレミアム
アドバンス
ベーシック
 Orion Versa Star Pro導電率メーター
(VSTAR20シリーズ)
Orion Star A212導電率メーター
(Star A210シリーズ)
Orion Lab Star EC112導電率メーター
(Lab Starシリーズ)
 Premium conductivity benchtop metersAdvanced conductivity benchtop meters
 多用途で高性能なラボ測定用システム使いやすく信頼性の高いラボ用メーター経済的でシンプルなラボ用メーター
最適な
用途:
製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料、工業水質、廃液、化学物質受託試験教育、環境、発電
電気伝導度測定範囲0.001 µS~3,000 mS0.001 µS~3,000 mS0.00 µS/cm~500 mS/cm
導電率校正点最大6最大5最大5
温度補償線形、非線形(nLFn、nLFu)、EP/USP、オフ線形、非線形(nLFn、nLFu)、EP/USP、オフ線形
基準温度5、10、15、20、または25℃5、10、15、20、または25℃20または25℃
追加モードTDS、塩分濃度、抵抗率TDS、塩分濃度、抵抗率TDS、塩分濃度
温度範囲
-5~105℃
-5~105℃
-5~105℃
バックライトディスプレイ
チャンネル数4、モジュールでカスタマイズ可11
撹拌プローブ入力端子21---
データログ2,000件、日付/時間付2,000件、日付/時間付500件、日付/時間付
校正ログモードあたり30101
IDオプション電極ID、サンプルID、ユーザーIDサンプルID、ユーザーID---
データエクスポートのオプションコンピューターまたはプリンターコンピューターまたはプリンターコンピューターまたはプリンター
電源ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR)ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号LSTAR-PWR)、9 DCアダプター、1.3 A
  ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー ›
プレミアム
アドバンス
ベーシック
 Orion Star A322導電率
ポータブルメーター
(STARA3220シリーズ)
Orion Star A222導電率
ポータブルメーター
(STARA2220シリーズ)
Orion Star A122導電率
ポータブルメーター
(STARA1220シリーズ)
 Premium portable conductivity measurement metersAdvanced portable conductivity measurement metersBasic portable conductivity measurement meters
 現場用メーター使いやすく信頼性の高い現場用メーター低コストでシンプルな現場用メーター
 受託試験、環境、食品および飲料、産業受託試験、環境、食品および飲料、産業教育、環境
範囲(導電率)0.001 µS~3,000 mS0.001 µS~3,000 mS0.01 μS/cm~200.0 mS/cm
 最小0.001 μS、オートレンジ、最大4桁の有効数字最小0.001 μS、オートレンジ、最大4桁の有効数字 
相対精度(導電性)測定値の0.5%または最小桁±1桁>3 μS、測定値の0.5% ±0.01 μS≦3 μS測定値の0.5%または最小桁±1桁>3 μS、測定値の0.5% ±0.01 μS≦3 μS測定値の0.5%または最小桁±1桁
校正点最大5点最大5点1
範囲(抵抗率)2 Ω~100 MΩ/cm2 Ω~100 MΩ/cm--
タイプ(塩分濃度)実用塩分または自然海水実用塩分--
範囲(塩分濃度)0.06~80.00 psu、0.05~42.00 ppt0.06~80.00 psu--
範囲(TDS)0.001~200.0 ppt0.001~200.0 ppt0~19,999 mg/L
範囲(温度)-5~105℃ -5~105℃-5~105℃
データログ数5,000件、日時スタンプ付1,000件、日時スタンプ付50件
データエクスポートのオプションRS232、USBRS232、USB--
ACアダプターオプション—ユニバーサル、100~240 Vオプション—ユニバーサル、100~240 Vオプション—ユニバーサル、100~240 V
バッテリー電源付属—(4本)単3付属—(4本)単3付属—(4本)単3
バッテリー寿命800時間800時間2,000時間
  ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー ›
アドバンス
ベーシック
 Eutech CON2700導電率メーターEutech 1720導電率メーター
 経済的で日常的なラボ用メーター低予算でシンプルなラボ用メーター
電気伝導度測定範囲0.050 μS~500.0 mS0.00 µS/cm~500 mS/cm
導電率校正点最大5最大5
温度補償線形、純水線形
基準温度15.0~30.0℃15.0、20.0、25.0、または30.0℃
追加モードTDS、塩分濃度、抵抗率TDS、塩分濃度
温度範囲0.0~100.0℃、32.0~212.0°F-5.0~105.0℃
バックライトディスプレイ
チャンネル数11
撹拌プローブ入力端子11
データログ500件、日付/時間付500件、日付/時間付
校正ログ直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存直近のデータをメーターのメモリーに保存
データエクスポートのオプションRS232コンピューターまたはプリンター
電源ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号EB1700PWR)、9 DCアダプター、1.3 A
詳細について動画を見る
Eutech 1720導電率ベンチメーターの特長と利点
プレミアム
アドバンス
アドバンス
ベーシック
ベーシック
 Eutech CON 450ポータブル導電率メーターEutech COND 610ポータブル導電率メーターEutech CON 150ポータブル導電率メーターEutech COND 6+ポータブル導電率メーターEutech TDS 6+ポータブル導電率メーター
範囲(伝導率)0~200 ms/cm..~2.000 μS
2.000~300.0 μS、300.0 μS~4.000 mS、4.000~40.00 mS、40.00~500.0 mS
0~200 ms/cm..~199.9 mS---
分解能(伝導度)0.01 µS~0.1 ms/cm0.01 μS/0.1 μS/0.001 mS/0.01 µS~0.1 ms/cmフルスケールの0.05%---
相対精度(伝導性)フルスケールの±1%フルスケールの±1% + 1 LSDフルスケールの±1%フルスケールの±1% + 1 LSD---
校正点(伝導率)自動/手動;1点/範囲最大5自動/手動;1点/範囲最大5最大5
範囲(抵抗率)---2.000~25.00 Ω
25.00~250.0 Ω
250.0~3.333 kΩ、3.333~500.0 kΩ、500.0 kΩ~20.00 MΩ
---------
範囲(塩分濃度)0~50 ppt..~0.770 ppm
0.770~143.3 ppm 143.3 ppm~
2.138 ppt
2.138~23.64 ppt 23.64~80.00 ppt
---------
タイプ(塩分濃度)実用塩分実用塩分---------
範囲(TDS)0~200 ppt(TDS係数1.0の場合)..~2.000 ppm
2.000~300.0 ppm 300.0 ppm~
4.000 ppt
4.000~40.00 ppt 40.00~500.0 ppt
0~200 ppt(TDS係数1.0の場合)---..~9.99 ppm
範囲(温度)-10.0~110.0℃(14.0~230.0°F)-10.0~110.0℃(14.0~230.0°F)-10.0~110.0℃(14.0~230.0°F)0.0~100.0℃/32.0~212ºF0.0~100.0℃/32.0~212ºF
データログ数500件、日時スタンプ付500件、日時スタンプ付150件------
データエクスポートのオプションUSBまたはRS232RS232C(LED、IrDA経由)---------
ACアダプター9 V DCアダプター、1.3 A(100/240 V、SMPS)(オプション)9 V DCアダプター(500 mA)9 V DCアダプター、1.3 A(100/240 V、SMPS)(オプション)------
バッテリー電源付属—(2本)単3付属—(4本)単3付属—(2本)単3単4電池4本単4電池4本
プレミアム
アドバンス
ベーシック
 Orion Versa Star Pro導電率メーター
(VSTAR20シリーズ)
Orion Star A212導電率メーター
(Star A210シリーズ)
Orion Lab Star EC112導電率メーター
(Lab Starシリーズ)
 Premium conductivity benchtop metersAdvanced conductivity benchtop meters
 多用途で高性能なラボ測定用システム使いやすく信頼性の高いラボ用メーター経済的でシンプルなラボ用メーター
最適な
用途:
製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料、工業水質、廃液、化学物質受託試験教育、環境、発電
電気伝導度測定範囲0.001 µS~3,000 mS0.001 µS~3,000 mS0.00 µS/cm~500 mS/cm
導電率校正点最大6最大5最大5
温度補償線形、非線形(nLFn、nLFu)、EP/USP、オフ線形、非線形(nLFn、nLFu)、EP/USP、オフ線形
基準温度5、10、15、20、または25℃5、10、15、20、または25℃20または25℃
追加モードTDS、塩分濃度、抵抗率TDS、塩分濃度、抵抗率TDS、塩分濃度
温度範囲
-5~105℃
-5~105℃
-5~105℃
バックライトディスプレイ
チャンネル数4、モジュールでカスタマイズ可11
撹拌プローブ入力端子21---
データログ2,000件、日付/時間付2,000件、日付/時間付500件、日付/時間付
校正ログモードあたり30101
IDオプション電極ID、サンプルID、ユーザーIDサンプルID、ユーザーID---
データエクスポートのオプションコンピューターまたはプリンターコンピューターまたはプリンターコンピューターまたはプリンター
電源ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR)ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号LSTAR-PWR)、9 DCアダプター、1.3 A
  ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー ›
プレミアム
アドバンス
ベーシック
 Orion Star A322導電率
ポータブルメーター
(STARA3220シリーズ)
Orion Star A222導電率
ポータブルメーター
(STARA2220シリーズ)
Orion Star A122導電率
ポータブルメーター
(STARA1220シリーズ)
 Premium portable conductivity measurement metersAdvanced portable conductivity measurement metersBasic portable conductivity measurement meters
 現場用メーター使いやすく信頼性の高い現場用メーター低コストでシンプルな現場用メーター
 受託試験、環境、食品および飲料、産業受託試験、環境、食品および飲料、産業教育、環境
範囲(導電率)0.001 µS~3,000 mS0.001 µS~3,000 mS0.01 μS/cm~200.0 mS/cm
 最小0.001 μS、オートレンジ、最大4桁の有効数字最小0.001 μS、オートレンジ、最大4桁の有効数字 
相対精度(導電性)測定値の0.5%または最小桁±1桁>3 μS、測定値の0.5% ±0.01 μS≦3 μS測定値の0.5%または最小桁±1桁>3 μS、測定値の0.5% ±0.01 μS≦3 μS測定値の0.5%または最小桁±1桁
校正点最大5点最大5点1
範囲(抵抗率)2 Ω~100 MΩ/cm2 Ω~100 MΩ/cm--
タイプ(塩分濃度)実用塩分または自然海水実用塩分--
範囲(塩分濃度)0.06~80.00 psu、0.05~42.00 ppt0.06~80.00 psu--
範囲(TDS)0.001~200.0 ppt0.001~200.0 ppt0~19,999 mg/L
範囲(温度)-5~105℃ -5~105℃-5~105℃
データログ数5,000件、日時スタンプ付1,000件、日時スタンプ付50件
データエクスポートのオプションRS232、USBRS232、USB--
ACアダプターオプション—ユニバーサル、100~240 Vオプション—ユニバーサル、100~240 Vオプション—ユニバーサル、100~240 V
バッテリー電源付属—(4本)単3付属—(4本)単3付属—(4本)単3
バッテリー寿命800時間800時間2,000時間
  ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー ›
アドバンス
ベーシック
 Eutech CON2700導電率メーターEutech 1720導電率メーター
 経済的で日常的なラボ用メーター低予算でシンプルなラボ用メーター
電気伝導度測定範囲0.050 μS~500.0 mS0.00 µS/cm~500 mS/cm
導電率校正点最大5最大5
温度補償線形、純水線形
基準温度15.0~30.0℃15.0、20.0、25.0、または30.0℃
追加モードTDS、塩分濃度、抵抗率TDS、塩分濃度
温度範囲0.0~100.0℃、32.0~212.0°F-5.0~105.0℃
バックライトディスプレイ
チャンネル数11
撹拌プローブ入力端子11
データログ500件、日付/時間付500件、日付/時間付
校正ログ直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存直近のデータをメーターのメモリーに保存
データエクスポートのオプションRS232コンピューターまたはプリンター
電源ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号EB1700PWR)、9 DCアダプター、1.3 A
詳細について動画を見る
Eutech 1720導電率ベンチメーターの特長と利点
プレミアム
アドバンス
アドバンス
ベーシック
ベーシック
 Eutech CON 450ポータブル導電率メーターEutech COND 610ポータブル導電率メーターEutech CON 150ポータブル導電率メーターEutech COND 6+ポータブル導電率メーターEutech TDS 6+ポータブル導電率メーター
範囲(伝導率)0~200 ms/cm..~2.000 μS
2.000~300.0 μS、300.0 μS~4.000 mS、4.000~40.00 mS、40.00~500.0 mS
0~200 ms/cm..~199.9 mS---
分解能(伝導度)0.01 µS~0.1 ms/cm0.01 μS/0.1 μS/0.001 mS/0.01 µS~0.1 ms/cmフルスケールの0.05%---
相対精度(伝導性)フルスケールの±1%フルスケールの±1% + 1 LSDフルスケールの±1%フルスケールの±1% + 1 LSD---
校正点(伝導率)自動/手動;1点/範囲最大5自動/手動;1点/範囲最大5最大5
範囲(抵抗率)---2.000~25.00 Ω
25.00~250.0 Ω
250.0~3.333 kΩ、3.333~500.0 kΩ、500.0 kΩ~20.00 MΩ
---------
範囲(塩分濃度)0~50 ppt..~0.770 ppm
0.770~143.3 ppm 143.3 ppm~
2.138 ppt
2.138~23.64 ppt 23.64~80.00 ppt
---------
タイプ(塩分濃度)実用塩分実用塩分---------
範囲(TDS)0~200 ppt(TDS係数1.0の場合)..~2.000 ppm
2.000~300.0 ppm 300.0 ppm~
4.000 ppt
4.000~40.00 ppt 40.00~500.0 ppt
0~200 ppt(TDS係数1.0の場合)---..~9.99 ppm
範囲(温度)-10.0~110.0℃(14.0~230.0°F)-10.0~110.0℃(14.0~230.0°F)-10.0~110.0℃(14.0~230.0°F)0.0~100.0℃/32.0~212ºF0.0~100.0℃/32.0~212ºF
データログ数500件、日時スタンプ付500件、日時スタンプ付150件------
データエクスポートのオプションUSBまたはRS232RS232C(LED、IrDA経由)---------
ACアダプター9 V DCアダプター、1.3 A(100/240 V、SMPS)(オプション)9 V DCアダプター(500 mA)9 V DCアダプター、1.3 A(100/240 V、SMPS)(オプション)------
バッテリー電源付属—(2本)単3付属—(4本)単3付属—(2本)単3単4電池4本単4電池4本
さまざまな測定能力を備えた多用途なメーターをご覧ください
conductivity-meters
pH、イオン濃度、導電率、溶存酸素、温度を1台のパワフルなメーターだけで測定できます。当社のベンチトップおよびポータブルタイプのマルチメーターは、ラボや屋外で使いやすく、結果が簡単に得らるように設計されています。
マルチメーターを見る
メーターアクセサリー
ベンチメーターおよびポータブルメーター用アクセサリーは、繰り返しになる作業を簡単に実施できるようにし、作業者と装置の保護のために安全な保管と持ち運びができます。
すべてのメーターアクセサリーを見る›
pH-meters-accessories
Orion Lab Star EC112導電率ベンチメーター
Thermo Scientific Orion Lab Star EC112導電率ベンチメーターは、さまざまなレベルの技術的専門知識を持つユーザーがいるラボや、日常的な導電率、塩分濃度、TDS測定の校正と使用を簡単に行えるメーターを必要とするユーザー用に設計されています。Orion Lab Star導電率ベンチメーターで利用できる機能については、この動画をご覧ください。
コンサルテーションを依頼
virtual-demo-image-only
水質分析や水精製に関する疑問を解決したり、稼動中の製品をご覧になったりできます。以下の詳細をご覧ください:
·  pHおよびマルチパラメーターベンチトップ・ポータブルメーター
·  電極(pH、イオン特異的(ISE)、導電率、溶存酸素)
·  電位差滴定装置
·  分光光度計
·  ·純水製造装置システム
依頼する
導電率測定をよりすばやく実行
お客様の電気伝導率測定ニーズを満たすバッファー、電極保存液、電極クリーニング液、ラボバッファーキット、および電極内部液を提供しています。
手のひらまたはポケットに収まり、外出先でも使用できる迅速で低コストの電気化学測定ソリューションです。
高品質のpH電極、標準液および溶液は、お客様のニーズを満たすさまざまなボディー素材、ボディースタイル、充填タイプ、参照スタイルで提供されています。
サポート
Thermo Scientific Orionベンチおよびポータブルメーターのバリデーションサービスおよび適格性評価(IQ/OQ)サービスが、ご利用になれます›
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で一貫した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。
ソフトウェアを検索
Style Sheet for Global Design System