Search Thermo Fisher Scientific
優れた性能と再現性のある結果を得るには、Orionイオン特異的(ISE)電極をご利用ください。あらゆるイオン特異的(ISE)測定ニーズに対応するNISTトレーサブルな校正標準液と、イオン強度調整剤、試薬、および内部液を活用し、正確性を得られます。
イオン特異的(ISE)電極: | すべてを表示 |
Flイオン特異的(ISE)複合 参照付 | 高性能アンモニア 電極 | Clイオン特異的(ISE)複合 Sure-Flow 参照付 | Naイオン特異的(ISE)複合 Sure-Flow 参照付 | |
複合 フッ素イオン特異的(ISE) Sure-Flow 参照付 | ボディーおよび メンブレンアセンブリは使いやすく、要求される性能を電極に与えることができます | 複合 塩化物イオン特異的(ISE) Sure-Flow 参照付 | 複合Ross ナトリウムイオン特異的(ISE) Sure-Flow参照付 | |
|
|
|
| |
製品SKU番号 | 9609BNWP1 | 9512HPBNWP1 | 9617BNWP1 | 8611BNWP1 |
測定範囲 | 1 x 10-6 M~飽和 0.02 ppm~飽和 | 5 x 10-7~1.0 M 0.01~17,000 ppm | 5 x 10-5~1.0 M 1.8~35,000 ppm | 1 x 10-6 M~飽和 0.02 ppm~飽和 |
温度範囲 | 0~80℃ | 0~50℃ | 0~80℃ | 0~100℃ |
コネクタータイプ | BNC防水 | BNC防水 | BNC防水 | BNC防水 |
イオン特異的(ISE)電極アクセサリーで生産性を向上することができます。
当社の
イオン特異的(ISE)電極の幅広いラインナップをご覧ください
|
当社の溶液は、正確で再現性のあるイオン特異的(ISE)測定結果を提供することで知られています。Orionイオン特異的(ISE)溶液は、そのために作成された測定装置とイオン特異的(ISE)電極を使用して試験されています。お客様の高品質電極と当社の高品質溶液を組み合わせることで、最適化されたイオン特異的(ISE)測定性能を確保できます。
製品SKU | 概要 |
アンモニア:9512BNWP標準および9512HPBNWP高性能電極用 | |
951006 | 0.1 M NH4Clアンモニア標準液、475 mL |
951007 | 1,000 ppmアンモニア性窒素(N)標準液、475 mL |
951207 | 100 ppmアンモニア性窒素(N)標準液、475 mL |
951211 | アンモニアイオン強度調整剤(ISA)(pHを示す青色色素付)、475 mL、金属イオン含有サンプル用 |
951210 | アンモニア低レベルイオン強度調整剤(ISA)(pHを示す青色色素付)、475 mL、金属イオン非含有サンプル用 |
951213 | アンモニア電極保存用溶液、475 mL |
951209 | アンモニア高性能電極内部液、60 mL |
951202 | アンモニア標準電極内部液、60 mL |
アンモニア:931801モジュール、9300BNWPハンドルおよび900200参照電極用溶液 | |
951007 | 1,000 ppmアンモニア性窒素(N)標準液、475 mL |
900018-WA | アンモニウム電極内部液、5 x 60 mL |
臭化物:9635BNWP複合電極または9435BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
943506 | 0.1 M NaBr臭化物標準液、475 mL |
940011 | 臭化物イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
900063 | Optimum resultsD内部液、5 x 60 mL |
カドミウム:9648BNWP複合電極または9448BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
940011 | カドミウムイオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
900061 | Optimum resultsA内部液、5 x 60 mL |
カルシウム:9720BNWP複合電極または9320BNおよび900100シングル電極用溶液 | |
922006 | 0.1 M CaCl2カルシウム標準液、475 mL |
923206 | 100 ppm CaCO3カルシウム標準液、475 mL |
932011 | カルシウムイオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
900061 | Optimum resultsA内部液、5 x 60 mL |
二酸化炭素:9502BNWP電極用溶液 | |
950206 | 0.1 M NaHCO3二酸化炭素標準液、475 mL |
950207 | 1,000 ppm CaCO3二酸化炭素標準液、475 mL |
950210 | 二酸化炭素イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
950202 | 二酸化炭素電極内部液、60 mL |
塩化物:9617BNWP複合電極または9417BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
941706 | 0.1 M NaCl塩化物標準液、475 mL |
941708 | 1,000 ppm塩化物標準液、475 mL |
941707 | 100 ppm塩化物標準液、475 mL |
940011 | 塩化物イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
941709 | 塩化物錯体イオン強度調整剤(CISA)試薬パック、2 x 1 L |
900062 | Optimum resultsB内部液、5 x 60 mL |
900017 | 塩化物電極内部液、5 x 60 mL |
塩素、残留:9770BNWP電極用溶液 | |
977007 | 100 ppm Cl2残留塩素標準液、475 mL |
977011 | 残留塩素酸試薬、475 mL |
977010 | 残留塩素ヨウ素試薬液、5 x 50 mL |
銅化合物:9629BNWP複合電極または9429BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
942906 | 0.1 M Cu(NO3)2第二銅標準液、475 mL |
940011 | 銅化合物イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
900063 | Optimum resultsD内部液、5 x 60 mL |
シアン化合物:9606BNWP複合電極または9406BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
951011 | シアン化物アルカリ試薬、10 N NaOH、475 mL |
900062 | Optimum resultsB内部液、5 x 60 mL |
フッ素:9609BNWP複合電極または9409BNおよび900100シングル電極用溶液 | |
940906 | 0.1 M NaFフッ素標準液、475 mL |
940907 | 100 ppmフッ素標準液、475 mL |
040908 | 10 ppmフッ素標準液、TISAB II添加済み、青、475 mL |
040907 | 2 ppmフッ素標準液、TISAB II添加済み、赤、475 mL |
040906 | 1 ppmフッ素標準液、TISAB IIと事前に混合、緑、475 mL |
940916 | フッ素標準液バルクパック – 1 ppmフッ素標準液TISAB II添加済み(040906)、10 ppmフッ素標準液TISAB II添加済み(040908)各475 mL 4本 |
940909 | フッ素イオン特異的(ISE)用TISAB II、1ガロン |
940999 | フッ素イオン特異的(ISE)用TISAB II、4 x 1ガロン |
940911 | フッ素イオン特異的(ISE)用TISAB III(濃縮)、475 mL |
900061 | Optimum resultsA内部液、5 x 60 mL |
フルオロホウ酸塩:9305BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
930711 | フルオロホウ酸塩イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
ヨウ化物:9653BNWP複合電極または9453BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
945306 | 0.1 M NaIヨウ素標準液、475 mL |
940011 | ヨウ化物イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
900063 | Optimum resultsD内部液、5 x 60 mL |
鉛:9682BNWP複合電極または9482BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
948206 | 0.1 M Pb(ClO4)2鉛標準液、475 mL |
900062 | Optimum resultsB内部液、5 x 60 mL |
硝酸塩溶液 | |
920706 | 0.1 M NaNO3硝酸塩標準液、475 mL |
920707 | 1,000 ppm硝酸性塩窒素(N)標準液、475 mL |
930707 | 100 ppm硝酸性塩窒素(N)標準液、475 mL |
930711 | 硝酸塩イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
930710 | 硝酸用干渉抑制剤(NISS)、475 mL |
900046 | Optimum resultsF内部液、5 x 60 mL |
酸化窒素溶液 | |
956410 | 酸化窒素酸バッファー、475 mL |
954602 | 酸化窒素電極内部液、50 mL |
過塩素酸塩溶液 | |
930711 | 過塩素酸イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
カリウム:9719BNWP複合電極または9319BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
921906 | 0.1 M塩化カリウム(KCl)標準液、475 mL |
931911 | カリウムイオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
900065 | Optimum resultsE内部液、5 x 60 mL |
銀:9616BNWP複合電極または9416BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
940011 | 銀イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
900062 | Optimum resultsB内部液、5 x 60 mL |
900067 | Optimum resultsC内部液(サンプル温度が変動する場合)、5 x 60 mL |
ナトリウム:8611BNWP複合電極または8411BNおよび800300シングル電極用溶液 | |
941706 | 0.1 M NaClナトリウム標準液、475 mL |
841108 | 1,000 ppmナトリウム標準液、475 mL |
941107 | 100 ppmナトリウム標準液、475 mL |
941105 | 10 ppmナトリウム標準液、475 mL |
841111 | ナトリウムイオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
841113 | ナトリウム電極再調整溶液、475 mL |
841101 | ナトリウム電極保存用溶液、475 mL |
650700 | ナトリウムKAP分析キット – 1 M NaCl、ISA付475 mL、およびナトリウムISA 47 mL(841111)x 3 |
841109 | ナトリウムKAP標準液、1,000 ppm(ISA付)、475 mL |
900010 | ナトリウム電極内部液、5 x 60 mL |
900012 | ナトリウム電極(低濃度)内部液、5 x 60 mL |
900004 | ナトリウムマイクロ電極内部液、5 x 60 mL |
硫酸塩:9682BNWP鉛電極用溶液 | |
948207 | 0.1 M Na2SO4硫酸塩標準液、鉛電極用、475 mL |
9616BNWP複合電極または9416BNおよび900200シングル電極用硫化物溶液:9616BNWP複合電極または9416BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
941609 | 硫化物SAOB試薬パック、4 x 475 mL |
900061 | Optimum resultsA内部液、硫化物電極用(サンプル温度が変動する場合)、5 x 60 mL |
900062 | Optimum resultsB内部液、銀/硫化物電極用、5 x 60 mL |
9342BNおよび900200シングル電極用界面活性剤溶液:9342BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
654202 | 0.01 M SLS界面活性剤標準液、1 x 60 mL |
654201 | 0.05 Mヒアミン界面活性剤滴定剤、475 mL |
654203 | 界面活性剤サンプル添加剤、tritonX-100、475 mL |
810007 | 界面活性剤電極内部液、5 x 60 mL |
チオシアン酸塩:9458BNおよび900200シングル電極用溶液 | |
940011 | チオシアン酸塩イオン強度調整剤(ISA)、475 mL |
水硬度溶液 | |
922006 | 0.1 M CaCl2水硬度標準、475 mL |
923206 | 100 ppm CaCO3水硬度標準液、475 mL |
危険な溶液を示します。 | ^ トップへ |
お客様のイオン特異的(ISE)測定ニーズを満たすために提供されているサポート用アクセサリーの全製品をご覧ください。交換用モジュールは個別に、または便利な3個入りパックでご利用になれます。
製品SKU | 概要 |
948201 | 固体電極用研磨ストリップ |
アンモニア、高性能(9512HPBNWP、9512HP01) | |
951214 | メンブレン単体20枚 |
951215 | 3つの組み立て済みボディーとメンブレンキャップ |
アンモニア、標準(9512BNWP、951201) | |
951204 | メンブレン単体20枚 |
951205 | 結合メンブレン3枚 |
二酸化炭素(9502BNWP) | |
950204 | メンブレン4枚、Oリング付 |
酸化窒素(9546BN) | |
954604 | メンブレン単体20枚 |
97シリーズプラスチックメンブレンカルシウム、硝酸、カリウム複合電極アクセサリー | |
972001 | カルシウム複合電極用交換モジュール(9720BNWP) |
970701 | 硝酸複合電極用交換モジュール(9707BNWP) |
s971901 | カリウム複合電極用交換モジュール(9719BNWP) |
93シリーズプラスチックメンブレンアンモニウム、カルシウム、塩化物、フッ化ホウ素、HF耐性pH、硝酸塩、過塩素酸塩、カリウム、および水硬度シングル電極用アクセサリー | |
9300BNWP | 93シリーズ電極ボディー、防水BNC接続付 |
900100 | シングルジャンクション参照電極、ピンチップ接続付 |
900200 | ダブルジャンクション参照電極、ピンチップ接続付 |
931801 | アンモニウムシングル電極用交換モジュール |
932001 | カルシウムシングル電極(9320BN)用交換モジュール |
930501 | フッ化ホウ素シングル電極(9305BN)用交換モジュール |
930702 | 硝酸シングル電極(9307BNWP)用交換モジュール |
930701 | 硝酸シングル電極(9307BNWP)用交換モジュール(3) |
931901 | カリウムシングル電極(9319BN)用交換モジュール |
測定の精度と信頼性は使用する装置に左右されます。お客様が必要とする特性、性能、仕様、およびご予算に基づいて適切な製品を特定する方法をご確認ください選定してください。 |
イオン特異的測定には、高品質のThermo Scientific Orionイオン特異的電極と試薬を使用して、迅速かつ正確に測定できます。当社は、お客様のイオン特異的(ISE)測定ニーズに応えるイオン特異的電極用の校正標準液、イオン強度調整剤、試薬、内部液の幅広いな製品群をご提供します。上水中および廃水中のフッ化物やアンモニアの測定に必要なすべての消耗品は、単一の製品番号で入手できます。
当社は、お客様のイオン特異的電極用のアンモニア標準液、試薬、保存用溶液、および内部液の完全なラインアップを提供することで、アンモニア測定を容易にします。当社の溶液は、Orionアンモニア電極と組み合わせることで、非常に正確な測定、低い検出限界、容易なメンテナンスを実現します
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で安定した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。