Search Thermo Fisher Scientific
当社のメーター、電極、溶液の豊富な製品ラインで、お客様に固有のサンプル分析の課題に対処することができます。pH、イオン濃度 (ISE)、導電率、溶存酸素、温度、またはそのパラメーターの組み合わせなど、いずれの測定においても、当社は、幅広い産業やアプリケーション用にデザインされシームレスに統合されたシンプルで包括的なシステムを提供します。
当社の Thermo Scientific™ Orion™ 製品ラインは、水分析および液体分析の卓越性に関して世界中に知られています。当社のメーター、電極、バッファー、標準液、および溶液は、多くのアプリケーションや産業に対応できるよう設計されています。
|
|
不要な測定機能へのアクセスを制限することでデータの完全性を確保するように設計されています。
お客様のアプリケーションに適したモデルを以下から選択して、今すぐ購入いただけます:
当社は pH メーター、pH 電極、バッファー、およびキットの豊富な製品ラインを提供しています。これらは、ラボや屋外での複雑な測定作業をルーチン化し信頼性を高めるように設計されています。
当社のデスクトップおよびハンディタイプの導電率メーター、導電率プローブ、導電率セル、および導電率標準液は、導電率測定における最大限の再現性と正確性を実現するように設計されています。
当社が提供するメーター、イオン電極および溶液は、フッ化物、塩化物、アンモニア、ナトリウム、硫化銀、臭化物、カドミウム、カルシウム、二酸化炭素、シアン化物など、幅広いイオンの測定に対応するよう設計されています。
当社の溶存酸素メーター、丈夫な溶存酸素プローブ、および溶液は、ラボでも屋外でも、お客様の溶存酸素測定の性能基準と価格基準を満たすよう設計されています。
pH、イオン濃度、導電率、溶存酸素、温度を 1 台のメーターだけで測定できます。当社のデスクトップおよびハンディタイプのマルチパラメーターメーターは、ラボや屋外での生産性を高めるように設計されています。
生産性を強化すると共に、投資コストに見合った製品とサービスをお届けします。当社のメーター、電極およびプローブ用のさまざまなアクセサリを提供し、お客様の検査ニーズを対応します。
Thermo Scientific™ Orion™ スターラーが付属した酸素ブローブは別途撹拌プレートや撹拌棒を使用することなく、高い精度で測定することができます。
Thermo Scientific™ Orion™ 自動温度補償電極は、温度変化に応じて pH 測定値を自動的に補正します。
Thermo Scientific™ Orion™ ソリューションのパンフレットをダウンロードして、プレミアムモデル、アドバンスモデル、ベーシックモデルのメーターの詳細を確認できます。お客様に必要な機能、性能仕様、および価格に応じた最適なメーターをお選びください。
ナレッジベース: Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors 製品の分析証明書および SDS。