Search Thermo Fisher Scientific
金属製の試験管ラックを最も人気のあるプラスチック製ラックに交換してください。Nalgene Unwire ラックは無塗装なので、欠け、剥がれ、錆びが発生しません。一体成形ラックのため、強度が高く耐久性に優れています。Nalgene Unwire ラックは、満載した試験管や遠心管を確実に保持します。仕上げが滑らかなため、汚染物質が付着しにくく、破損しやすい溶接部や鋭利なエッジもありません。組み立ても必要ないので、すぐに使用できます。明るく退色しにくい色ですので、お客様のラボやサンプルの整理に役立ちます。サンプルを容易に識別できるように、エンドプレートには大きなラベルを貼ることができます。
Nalgene Resmer Unwire ラック | Nalgene Resmer Unwire ハーフラック | Nalgene PP Unwire ラック |
満載した試験管を確実に保持ベンチトップ、蒸気滅菌、ウォーターバスの使用に推奨 | ラックサイズを半分にし、実験台上の占有スペースを半分にできます。ベンチトップ、蒸気滅菌、ウォーターバスの使用に推奨 | 室温用途の優れた衝撃強度 |
Resmer™ 製造技術 | Resmer™ 製造技術 | 充填ポリプロピレン構造 |
121℃のオートクレーブ可能 | 121℃のオートクレーブ可能 | オートクレーブしないでください |
水中で浮きません | 水中で浮きません | 水中で浮きません |
13、16、20、25、または 30 mm の試験管を保持 | 13、16、20、25、または 30 mm の試験管を保持 | 13 mm または 16 mm の試験管を保持 |
13 mm = 6 x 12 列 16 mm = 6 x 12 列 20 mm = 4 x 10 列 25 mm = 4 x 10 列 30 mm = 3 x 8 列 | 13 mm = 6 x 6 列 16 mm = 6 x 6 列 20 mm = 4 x 5 列 25 mm = 4 x 4 列 30 mm = 3 x 3 列 | 13 mm = 6 x 12 列 16 mm = 6 x 12 列 |
グリーン、ホワイト、ブルー、レッド、イエロー、またはオレンジ | グリーン、ホワイト、ブルー、またはレッド | グリーン、ホワイト、ブルー、またはレッド |
Nalgene PP 試験管ラック | Nalgene PC 試験管ラック | Nalgene PC 試験管スラントラック | Nalgene 試験管ペグラック | Thermo Scientific 4-WAY フリッパー |
頑丈な汎用ラック、試料の識別と取り出しが容易になるように設置位置に記号表示 | 冷凍からオートクレーブまで、確実に保持透明なポリカーボネート製、遮るものがなく試験管を目視可能、試料位置に記号表示 | 培養液での培養用、または安定した寒天斜面の調製用にデザイン試験管を 5° または 20° に傾斜、試料位置に記号表示 | 垂直方向に遮るものがなく試験管内の試料を目視可能電気泳動およびクロマトグラフィー用のガラスプレートの乾燥に適しています。 | 設置方向を変えることで、4 種類のサイズの試験管を収納可能(一つのラックには同一サイズの試験管)細胞培養アプリケーションに最適 |
ポリプロピレン | ポリカーボネート | ポリカーボネート | 充填ポリプロピレン | ポリプロピレン |
不透明構造 | 試験管内の試料を目視可能 | 試験管内の試料を目視可能 | 試験管内の試料を垂直方向から目視可能 | 不透明構造 |
空の状態で積み重ね可能 | 空の状態で積み重ね可能 | 空の状態で積み重ね可能 | 空の状態で積み重ね可能 | 空の状態で積み重ね可能 |
ハンドル | ハンドル | ハンドル | ハンドルなし | ハンドルなし |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ可能 | オートクレーブ可能 | オートクレーブ可能 | オートクレーブ不可 |
水中で浮きません | 水中で浮きません | 水中で浮きません | 水中で浮きません | 水中で浮きません |
試験管設置位置に数字および文字の記号表示 | 試験管設置位置に数字および文字の記号表示 | 試験管設置位置に数字および文字の記号表示 | 記号表示なし | 試験管設置位置に数字および文字の記号表示 |
台に穴が開いているため、試験管を逆さにして排水と乾燥が可能 | 台に穴が開いているため、試験管を逆さにして排水と乾燥が可能 | 台に穴が開いているため、試験管を逆さにして排水と乾燥が可能 | モールド成形リブにより、試験管を逆さにして排水と乾燥が可能 | 試験管の排水/乾燥用には設計されていません |
3 サイズ:直径 13 ~ 25 mm の試験管を保持 | 3 サイズ:直径 13 ~ 25 mm の試験管を保持 | 2 サイズ:直径 15 ~ 16 mm または 20 mm の試験管を保持 | 2 サイズ:直径 10 ~ 17 mm の試験管を保持 | 1 サイズ:角ラックに 32 本の 0.5 mL または 1.5 mL のマイクロチューブ、4 本の 15 mL または 50 mL 試験管をそれぞれ別サイドに保持可能 |
13 ~ 16 mm 試験管 = 4 x 10 列
| 13 ~ 16 mm 試験管 = 4 x 10 列 16 ~ 20 mm 試験管 = 4 x 10 列 21 ~ 25 mm 試験管 = 3 x 8 列 | 15 ~ 16 mm 試験管 = 4 x 10 列 20 mm 試験管 = 4 x 10 列 | 10 ~ 13 mm 試験管 = 8 x 12 列 14 ~ 17 mm 試験管 = 5 x 10 列 | 1 ラック-4 方向: 0.5 mL マイクロチューブ = 4 x 8 列 1.5 mL マイクロチューブ = 4 x 8 列 15 mL 三角フラスコ = 2 x 6 列 50 mL 三角フラスコ = 1 x 4 列 |
ホワイト | ホワイト/透明 | ホワイト/透明 | ホワイトまたはブルー | ピンク、グリーン、またはオレンジ |
お求めになった Thermo Scientific の Nalgene 製品および Nunc 製品について、適合性証明書をお受け取りいただけます。また、該当する場合は照射証明書もお受け取りいただけます。
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。