proper pipetting posture
クイックリンク
フォームに記入し、ピペッティングガイドのPDF版をダウンロードしてください。
ダウンロードする
悪い姿勢
bad posture
座った姿勢:
  • 肩が上がっている
  • 上腕が上がっている
  • 肘が伸びている
  • 手首が曲がっている
bad standing posture
立った姿勢:
  • 背中の上部と首が前かがみになっている
  • 腰と胴体が曲がっている
  • 肘が曲がっている
bad wrist posture
手首の姿勢:
  • 上腕が曲がっている
  • 肘が伸びている
  • 手首が極端に曲がっている
良い姿勢
good posture
座った姿勢:
  • 腰が椅子でサポートされている
  • 背中の上部と首が真っすぐになっている
  • 上腕が垂直になっている
  • 手首と前腕が同一平面状にある
good standing posture
立った姿勢:
  • 腰と胴体が真っすぐになっている
  • 背中の上部と首が真っすぐになっている
  • 上腕が垂直になっている
  • 肘が90度に曲げられている
  • 前腕が床と平行になっている
  • 手首と前腕が同一平面状にある
good wrist posture
手首の姿勢:
  • 前腕が床と平行になっている
  • 手首と前腕が同一平面状にある
このガイドをナビゲートする:
Liquid handling
Proper pipetting techniques
Ergonomics
Maintenance & service