Search Thermo Fisher Scientific
人間工学は、人と物との関係を安全で効率的なものにするために、デバイス、機械、作業場を整え、デザインする方法を研究する学問です。人間工学は、ヒューマンファクター解析またはヒューマンファクター工学とも呼ばれます。労働安全衛生局(OSHA)の連邦・州政府プログラムに記載されているように、人間工学は基本的に「仕事を労働者に適合させる科学」です。
フォームに記入し、ピペッティングガイドのPDF版をダウンロードしてください。
人間工学が不十分な場合、筋骨格系障害(MSD)につながる可能性があります。MSDは累積外傷性障害(CTD)、反復性ストレス障害(RSI)、および作業関連上肢障害(WRULD)としても知られており、これらはすべて反復、過度の力、不十分な休息などの原因からくる筋肉、神経、腱、靭帯、関節、および軟骨への傷害を指します。
「業務に関連した筋骨格障害は、アメリカにおいて最も多く発生し、最も費用がかかり、最も予防しやすい労働災害です。幸い、私たちには解決策があります。」
Alexis M. Herman
元米国労働事務局米国労働安全衛生管理局。「1つのサイズではすべてに対応できません。」(1999)
30分間の連続した分注作業により、手の負担が増加する可能性があります。David, Buckle;ピペットに関連する人間工学的問題と、作業関連上肢障害に関する具体的な基準を用いた使用状況に関するアンケート調査。Applied Ergonomics.1995; 28 (4): 257–62.一般的なラボでは、1日に数千回のピペッティング操作を実施しています。
「ラボで働く人々は、平均すると1日約2時間もピペッティング作業に費やしています。これは、1年間で換算すると500時間にもなります。Bjorksten氏は、1日に1.3時間以上の作業は障害リスクが上がる、と結論付けています。」
Bjorksten、Almby、およびJansson;
「Hand and shoulder ailments among laboratory technicians using modern plunger-operated pipettes’ 1994」
ピペッティング作業は12~30分ごとに3~5分の小休憩をとりましょう。 | |
作業エリアは、腕が体から遠くならないよう、必要な物は近くに配置しましょう。 | |
腕の負担にならないよう、短いピペットを使いましょう。 | |
自分の手にフィットした快適なピペットを使いましょう。 | |
必要なサンプルや機器は、手が届きやすいところに置きましょう。 | |
使用済みチップの廃棄容器は、背の低いものにしましょう。 | |
長時間の立ち作業をしなければならない時は、疲れにくいマットを使いましょう。 | |
座り作業の場合は、高さを調節できるスツールや椅子を使いましょう。 |
汎用ピペットチップの装着部は通常円錐形です。円錐形のピペットコーンは、円錐形のピペットチップにフィットします。この力で「ルアー」シールが形成され、摩擦を早めます。通常、シーリングエリアは広くなります。イジェクション力はチップを取り付ける力に比例します。
ClipTipピペットチップは所定の位置にしっかりとロックされるため、作業用途にかかわらず、緩んだり脱落したりしません。軽い力でチップをピペットにしっかりと固定できます。確実に取り付けてシールできるため、バンと音を立ててチップにピペットを差し込む必要はもはやありません。
人間工学に基づいて設計されたピペットと人間工学に基づくピペットチップを組み合わせることで、障害リスクを防止できます。肉薄で柔らかい材質を持つピペットチップは、ピペットコーンにしっかりとフィットするように設計されており、最小限の着脱力で操作できます。
チップ間隔を調整できるため、効率と精度が向上します。これにより、ほぼすべてのチューブ、ラック、マイクロプレート、または水平ゲルボックス間で複数のサンプルを同時に移送できます。スケールをスライドさせるだけでチップ間の距離を設定でき、目的の設定に合わせて拡大および縮小できます。