Search Thermo Fisher Scientific
いずれのタイプのピペットにも、シリンダーまたはキャピラリの中で動作するピストンがあります。空気置換方式のピペッティングでは、一定量の空気がピストンと液体の間に存在します。強制置換方式では、ピストンが直接液体に接触します。
フォームに記入し、ピペッティングガイドのPDF版をダウンロードしてください。
空気置換方式のピペッティングは、標準的な分注操作に使われており、非常に正確な方法です。ただし、温度や大気圧、溶液の比重、粘度などの条件が空気置換方式ピペットの性能に影響を及ぼすことがあります。
強制置換方式のピペッティングは、ピストンが直接液体に接触する方法です。チップ内に吸引される液体の量は、シリンダーやキャピラリの大きさとピストンの稼働距離によって決められています。強制置換方式のピペットでは、シリンダーまたはキャピラリ内にピストンが入っているチップを使います。
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™マルチチャンネルピペットを使用すると、ClipTipテクノロジーがチップを所定の位置にしっかりロックし、チップ着脱に必要な力は極めてわずかすべてのチャンネルを完全にシールします。新機能のサイレント容量設定は、静音かつ操作が簡単で、人間工学に基づいた使いやすさを実現しました。