Search Thermo Fisher Scientific
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、統合プラットフォームから個々のスキャナー、オーブン、フルイディクスステーション、ターゲット調製装置に至るまで、マイクロアレイ分析用の Affymetrix 機器を多数提供しています。
GeneChip™ スキャナー 3000 7G システムを使用すると、次世代の高密度アレイをスキャンできます。これには、最大 900,000 SNP の SNP アレイ、転写用のタイリングアレイ、および全エクソンアレイが含まれます。
GeneChip™ ハイブリダイゼーションオーブン 645 は、正確な温度および回転制御を提供して 、一度に 64 もの多くの GeneChip ブランドのカートリッジ を確実にハイブリダイゼーションします。
GeneChip™ フルディスクステーション 450 は、Affymetrix™ GeneChip アレイの洗浄および染色操作に使用されます。
ハイブリダイゼーション、洗浄、イメージングをシームレスに統合し、自動アレイ処理を実現するジェノタイピング実験の計測器
サーモフィッシャーサイエンティフィックはハミルトンロボティクス と提携して、最新の超小型で精密な液体処理機器を提供しています。NIMBUS ターゲット準備装置は、ハイエンドの製造と優れたピペッティング性能を手頃な価格で提供します。