GeneChip Scanner
GeneChip Instrument System は、GeneChipブランドのプローブアレイを使用して研究を行うための完全に統合されたプラットフォームです。 GeneChip スキャナー 3000 7G システム を使用すると、次世代の高密度な SNP、コピー数、および式配列をスキャンでき、6 万を超える独自のシーケンスの配列を調べられます。
GeneChip スキャナーシステム
省スペースおよびその他の設計の改善と、速度、優れたパフォーマンス、およびスキャナーごとのばらつきの低減を組み合わせて、遺伝子分析のスループットと効率を劇的に向上させます。 GeneChip スキャナー 3000 7G は、データの整合性と研究者間のデータ共有を向上させるために、オートフォーカスの強化とスキャナー間の生物学的パフォーマンスの一貫性を高めます 。
GeneChip Scanner 3000 7G は、高度な設計の改善と高解像度スキャンおよび自動化を組み合わせて、遺伝子発現および遺伝子分析アプリケーションの効率を劇的に向上させます。 GeneChip AutoLoader と組み合わせて使用すると、GeneChip スキャナー 3000 7G は、アレイをスキャンするための完全なウォークアウェイの自由を提供します。 GeneChip Scanner 3000 7G は、ベンチトップ環境に簡単に適合します。 その固体レーザーにより、外部レーザー電源やベンチ下の特別な冷却システムが不要になります。
GeneChip Scanner 3000 7G の優れたパフォーマンスと強化された機能は、より正確なグリッドとより一貫したスキャナー間のパフォーマンスを提供し、データの整合性と研究者間のデータ共有を改善します。
特長
  • スペース使用率を高めるコンパクトサイズ
  • 0.51 ~ 2.5 μm をピクセル化によって高い解像度のスキャンができ、自動的にアレイタイプを選択
  • 独自のフライングオブジェクティブテクノロジーにより、スキャン領域全体で最適な画像均一性と収集効率
  • レーザードリフトがなく、スキャナー間のばらつきが少ない
  • 残余アーク補正と x 線形性の自動調整
  • GeneChip AutoLoader互換で、一度に最大 48 アレイの完全なスキャンが可能
  • 以前の GeneChip 3000 スキャナーモデルとの優れた信号相関(>0.99)
将来のイノベーションへの道筋
GeneChip Scanner 3000 7G と以前の GeneChip スキャナー 3000 モデルからのデータの比較は、完全な一致を示し、GeneChip プラットフォームユーザーが以前のモデルから生成されたデータをシームレスに移行できるようにします。 さらに、スキャナーの設計は、GeneChip テクノロジーの将来の進歩に対応し、新しいアプリケーションのニーズに対応します 。
独自の飛行目的技術により、高速で一貫したスキャンが可能
独自に設計されたGeneChip Scanner 3000 7 G により、一貫した光励起と発光経路が保証され、スキャン領域全体で最適な画像均一性を実現します。 収集効率が高いことによって 1 回のスキャンで済み、スキャン時間を短縮できます。