Search Thermo Fisher Scientific
当社は、基礎研究やバイオ医薬品の創薬アプリケーションにおいて、高度な専門知識と長年の経験を活かし、微生物や病原体のRNAおよびDNAターゲットを高感度かつ特異的に検出するApplied Biosystems TaqManマスターミックスを開発しました。微生物および病原体ターゲットのリアルタイムPCR検出には卓越した感度と精度が要求されますが、当社はそうした目的用に特別に設計されたマスターミックスを用意しています。
|
| |
主要アプリケーション | 微生物および病原体の検出(RNAターゲット) | 微生物および病原体の検出(DNAターゲット) |
ターゲット | RNA | DNA |
濃度 | 4X | 2X |
マルチプレックス解析およびパッシブレファレンス色素 | 2つのバージョンが利用可能: ROX含有:最大3ターゲット ROX非含有:3ターゲット以上 | 2つのバージョンが利用可能: ROX含有:最大3ターゲット ROX非含有:3ターゲット以上 |
サイクリングモード/ランタイム | Fast:約60分 Standard:約90分 | Fast:約50分 Standard:約120分 |
キャリーオーバーコンタミネーション防止 | ||
逆転写酵素 | マスターミックスには熱安定性MMLV逆転写酵素が含まれています | N/A |
アッセイの推奨事項 | ||
|
TaqManマスターミックスは研究用途のみを目的としています。診断用には使用いただけません。
TaqPathマスターミックスは、「研究用」のラベルが貼られた汎用試薬です。