Custom Applied Biosystems™ TaqMan™ SNP Genotyping Assays は、あらゆるゲノム中の多型の検出に高い柔軟性を発揮します。TaqMan™ Assays は、シンプルなワークフローで、迅速にジェノタイピングデータを生成します。スクリーニング、候補遺伝子領域および候補遺伝子の研究、ファインマッピング研究などのジェノタイピングアプリケーションに最適です。
高品質なアッセイデザインパイプライン
Custom TaqMan® Assay Design Tool を用いて、アッセイデザインパイプラインにターゲット配列をを入力していただければ、その配列に対してアッセイを作成いたします。ご提出された配列情報の機密は完全に保持されます。このパイプラインからは、今まで蓄積された製造およびアッセイ性能データから推測される発見的デザインルールを活用して、数百万の TaqMan Assay が設計されています。本アッセイは、TaqMan® MGB(マイナーグルーブバインダー)プローブを採用しており、優れたアレル識別、シグナル/ノイズ比の改善、およびアッセイを設計する際の柔軟性を提供します。ヒト用の SNP ジェノタイピングアッセイに関しては、全アッセイについて 20 名の固有の DNA サンプルを用いた機能テストを行い、アッセイアプリケーションおよびサンプルクラスタリングを確実なものにしています。本カスタムアッセイは、設計、合成、製造、最適化、および品質管理試験までを含む完全なサービスを提供します。
完全なジェノタイピングソリューション
当社では、TaqMan SNP Genotyping Assays に加えて、すべての TaqMan SNP Genotyping Assays の処理および解析用に Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotyping Master Mix および優れたリアルタイム PCR 装置プラットフォームを提供しています。データ解析ソフトウェアがサンプルの遺伝子型を自動的に判定し、クラスタープロットが作成されることで複数のサンプルや集団にまたがるデータの閲覧が可能となります。
TaqMan® SNP Genotyping Assays の部品番号
製品番号 - Human製品番号 - Non Humanサイズ25 µL の反応の場合の反応数(96-well)10 µL の反応の場合の反応数(96-fast)5 µL の反応の場合の反応数(384-well)
43313494332077Small; 40x3007501,500
43320724332075Medium; 40x1,0002,5005,000
43320734332076Large; 80x2,4006,00012,000
識別
5' ヌクレアーゼアッセイによるジェノタイピング解析で 2 つのアレル間の特定の SNP の識別が可能
アッセイコンポーネント
各分注済みアッセイに含まれるもの:
  • 2 本の非標識 PCR プライマー:フォワードおよびリバース(プライマーの終濃度は 900 nM)
  • Applied Biosystems™ VIC™ 色素で標識された MGB プローブ 1 本—アレル 1 配列を検出(プローブの終濃度は 200 nM)
  • Applied Biosystems™ FAM™ 色素で標識された MGB プローブ 1 本—アレル 2 配列を検出(プローブの終濃度は 200 nM)
納期
Approximate delivery times are 4–6 days in the US and 6–10 days in Europe.
使用期限   
製造日より 5 年
関連文書    
コンパクトディスクに含まれるもの:
  • アッセイ情報ファイル(AIF)
  • データシート(PDF)
  • Custom TaqMan SNP Genotyping Assays Protocol(PDF)
  • Custom TaqMan Assays Design and Ordering Guide(PDF)
  • 安全性データシート(PDF)
  • 出荷書類について(PDF)
アッセイ情報ファイル
受注番号、出荷日、部品番号、製品タイプ、アッセイ ID、ロット番号、アッセイミックス濃度、プライマーおよびプローブの濃度、レポーター色素およびクエンチャー、プライマーおよびプローブのオリゴヌクレオチド配列、ならびに他の情報が含まれます。
追跡/識別
  • 各アッセイチューブの底に 2D バーコードがレーザーエッチング加工されています。
  • 各チューブ用ラックに 1D バーコードがプリントされています。
出荷および保存条件室温で出荷製品到着後 –15ºC から –25ºCで保存
引用文献