Search Thermo Fisher Scientific
QuantStudio® 3 リアルタイムPCRシステムは、コンパクトで誰にでも簡単に操作ができるように設計されたパーソナルユースのシステムです。また、クラウドベースの「Thermo Fisher Cloud 」により、Webブラウザからデータにアクセス、解析を行うことができます。
QuantStudio® 3 リアルタイムPCRシステムは、96ウェルスタンダード(0.2 mL)、及びFast 96ウェル(0.1 mL)の2つのフォーマットを提供しています。
すぐに実験をスタート—工場出荷時に光学系のキャリブレーションが行われているので、装置を箱から出して設置したら、すぐに実験を開始できます。
操作のトレーニング時間を削減—新しい利用者でも簡単に実験が開始できるように、最適化されたプロトコール・テンプレートを提供しています。
貴重な実験時間の短縮を—VeriFlex™ ブロックを搭載し、32ウェル×3分割で温度制御が可能です。また、Fast モードのランは、最短30 分以内で終了します。
信頼のあるデータを— 励起および蛍光フィルターを4枚ずつ搭載し、光源として白色LEDを採用したOptiFlex®技術は、精度の高い実験データを提供します。
パーソナルユースのシステム— 最新の機能と操作性をもつQuantStudio®ファミリーのエントリーモデルを、お手頃な価格でご提供します。
QuantStudio®3 リアルタイムPCRシステムは、タッチスクリーンの操作性を改良し、モバイルデバイスの様な斬新なオペレーションを提供します。そして、「Thermo Fisher Cloud」によって、Webブラウザから簡単にデータにアクセス・解析することができます。
Amazon Web Services® を利用して提供している「Thermo Fisher Cloud」は、256-bit の暗号化と物理的安全保護により、あなたのデータを安全に保護します。
Repair Center service plans | On-site service plans | ||||
---|---|---|---|---|---|
Service plans at a glance | Applied Biosystems® Repair Center Support Plus | Applied Biosystems® Repair Center Support Plus Care | Applied Biosystems® Maintenance Plus | Applied Biosystems® Assurance | Applied Biosystems® Complete |
On-site response time | Target 2 business days* | Guaranteed 2 business days* | Guaranteed next business day* | ||
Scheduled on-site planned maintenance (PM) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Remote diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Parts, labor, and travel for repair included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Computer repair and replacement included | Yes | Yes | 10% discount optional add-on in selected regions | Yes | Yes |
Priority access to Tech Support Mon–Fri, 8 a.m.—5 p.m. local time | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Priority access to Remote Service Engineer | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Requalification post-PM and critical repairs | Yes | ||||
Field Application Scientist consultation | Yes | ||||
Loaner instrument issued during repair (Repair Center plans only) | Yes | Yes |
*Instrument Management not available in all regions.
すぐに実験をスタート—工場出荷時に光学系のキャリブレーションが行われているので、装置を箱から出して設置したら、すぐに実験を開始できます。
操作のトレーニング時間を削減—新しい利用者でも簡単に実験が開始できるように、最適化されたプロトコール・テンプレートを提供しています。
貴重な実験時間の短縮を—VeriFlex™ ブロックを搭載し、32ウェル×3分割で温度制御が可能です。また、Fast モードのランは、最短30 分以内で終了します。
信頼のあるデータを— 励起および蛍光フィルターを4枚ずつ搭載し、光源として白色LEDを採用したOptiFlex®技術は、精度の高い実験データを提供します。
パーソナルユースのシステム— 最新の機能と操作性をもつQuantStudio®ファミリーのエントリーモデルを、お手頃な価格でご提供します。
QuantStudio®3 リアルタイムPCRシステムは、タッチスクリーンの操作性を改良し、モバイルデバイスの様な斬新なオペレーションを提供します。そして、「Thermo Fisher Cloud」によって、Webブラウザから簡単にデータにアクセス・解析することができます。
Amazon Web Services® を利用して提供している「Thermo Fisher Cloud」は、256-bit の暗号化と物理的安全保護により、あなたのデータを安全に保護します。
Repair Center service plans | On-site service plans | ||||
---|---|---|---|---|---|
Service plans at a glance | Applied Biosystems® Repair Center Support Plus | Applied Biosystems® Repair Center Support Plus Care | Applied Biosystems® Maintenance Plus | Applied Biosystems® Assurance | Applied Biosystems® Complete |
On-site response time | Target 2 business days* | Guaranteed 2 business days* | Guaranteed next business day* | ||
Scheduled on-site planned maintenance (PM) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Remote diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Parts, labor, and travel for repair included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Computer repair and replacement included | Yes | Yes | 10% discount optional add-on in selected regions | Yes | Yes |
Priority access to Tech Support Mon–Fri, 8 a.m.—5 p.m. local time | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Priority access to Remote Service Engineer | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Requalification post-PM and critical repairs | Yes | ||||
Field Application Scientist consultation | Yes | ||||
Loaner instrument issued during repair (Repair Center plans only) | Yes | Yes |
*Instrument Management not available in all regions.