困難なRNAウイルス検出とハイスループットの遺伝子発現のための強力な1-Step Multiplex Master Mix
sho-taqman-advanced-mirna-230x195
TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mixの特徴:
  • 1回の反応で最大4つのターゲットを検出
  • 低コピーターゲットを高感度で検出し再現性のあるCt を獲得
  • 幅広いダイナミックレンジによりマルチプレックスなアプリケーションに適合*
  • 臨床サンプルでよく見られる阻害物質に対する耐性
  • ISO 13485認定施設で製造され、ロット間の一貫性を確保
  • 様々なqPCR機器および色素に対応するMustang PurpleおよびNo ROX バージョンが利用可能
ご注文はこちら  サンプルリクエスト
パンフレットをダウンロード
マルチプレックス反応に最適化
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mixはマルチプレックス反応に適合しており、外因性または内因性のコントロールやターゲットを同時にランできるため、精度管理やコスト効率の向上が可能です。Mustang Purpleパッシブリファレンス色素を含むミックスおよびNo ROXミックスはどちらも、FAM™、VIC™、ABY™、およびJUN™標識のTaqMan™ QSYプローブを使用すれば**、1回の反応で4つのターゲットを検出できます。
図 1.
(A) 6段階の10倍希釈系列のヒトcDNA、TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix(Mustang Purple パッシブリファレンス色素)、およびCD44(赤色)、CYC1(緑色)、TMSB10(オレンジ色)およびG6PD(青色)のアッセイを用いた、4-plex反応の増幅結果。 R2 = 1.0 全ターゲット。
(B) 6段階の10倍希釈系列のヒトRNA、TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix(Mustang Purpleパッシブリファレンス色素)、CD44(赤)、CYC1(緑)、TMSB10(オレンジ)およびG6PD(青色)のアッセイを用いた4-plex反応の増幅結果。 R2 = 1.0 全ターゲット。 アッセイプローブをそれぞれFAM、VIC、ABY、およびJUN色素で標識しました。
インヒビター耐性
他社のマスターミックスとは異なり、TaqPath 1-Step Multiplex Master Mixは独自の組成で、ヘマチンやヘパリンなどの通常PCRを阻害する物質が存在する場合でも優れた性能を発揮し、夾雑物の多いサンプルを扱う際に高い信頼性をもたらします。
図 2:TaqPath 1-Step Multiplex Master Mixおよび競合キットのインヒビター耐性。
ヘパリンおよびヘマチンを2種類のqPCR阻害物質としてRT-qPCR反応に添加し、QuantStudio 5™リアルタイムPCRシステム上でこれらの阻害物質に起因するCtシフトの大きさを評価しました。 阻害剤有無における反応のCt値を示します。
General purpose reagents
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix
*ダイナミックレンジは、アッセイおよびテンプレート濃度、マスターミックスの組成に左右されるため、個々の結果は異なる場合があります。
** TaqManは研究用のみ使用できます。
For Laboratory Use.