ProFlex PCR System
ProFlex™ PCR System
究極の利便性を追求した、新サーマルサイクラー
Applied Biosystems® ProFlex™ PCR Systemは、歴代の装置で培った信頼と高度なパフォーマンスを兼ね備え、今日の研究スタイルにフィットする比類のない革新的機能を搭載した新しいサーマルサイクラーです。
デモ依頼はこちら     仕様と価格はこちら
装置の特長
ProFlex™ PCR Systemは当社のサーマルサイクラー初の独立制御可能な3 x 32-wellブロックを搭載しています。またリモートアクセス機能を持ち、研究室でのサーマルサイクラーの使用状況を離れた場所からでも可視化できる唯 一のサーマルサイクラーです。
  • 3台が、1台のマシンに—3x32-wellシステムの独立した3つのブロックにより、複数のサイクル条件を同時に作動させたり、3人のユーザーがそれぞれの好きな時間に使用することが可能です。
  • 使いやすさの向上—8.4インチの大きなタッチスクリーンで直観的かつ簡単に操作できます。
  • ニーズに合わせて交換可能なブロック— 3 x 32-wellブロックと、96-wellブロックの2種類のブロックタイプで最適化とスループットのニーズに対応します。 ブロックは簡単に交換することができます。
  • いままでの実験条件もそのままに—様々な機種の温度移行速度のシミュレーションモードが用意されており、既存機器で利用している実験系を本機種に移行できます。
  • 便利なリモートアクセス機能—Wi-Fi 接続に対応し、携帯端末のフリーモバイルアプリを利用して、離れた場所からでも装置の使用状況を確認できます。
3台が、1台のマシンに
ProFlex™ PCR Systemは、当社のサーマルサイクラー初の 3 x 32-wellブロックに対応しています。3 x 32-well ブロックは、それぞれのブロックが完全に独立しているため、3つの異なるサイクル条件を設定して同時に利用することも、複数のユーザーで各ブロックを好き な時間に使用することもできます。簡単に共有できる ProFlex™ PCR Systemは、人員の多い研究室や、次のタスクに迅速に移行する必要がある研究者に特にお勧めします。
ニーズに合わせたフレキシブルなブロック選択
ProFlex™ PCR Systemは3 x 32-wellブロックと、96-wellブロックの2種類のブロックがあります。これらのブロックは実験のニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。
misc.par.54422.image.698.487.1.4-block-jpg
便利なリモートアクセス機能でProFlexを用いた実験の生産性を向上
ProFlex サーマルサイクラ―は、Thermo Fisher Connect accountにより安全の高いクラウド環境を使用することが出来ます。プロトコルやを共有したり、お使いのモバイル端末やデスクトップPCからどこでもランの状況をモニターすることが出来ます。セットアップは簡単で、10GBの無償のデータストレージがアカウントについてきます。
Thermo Fisher Connectはこちらから »
シンプルで、直観的な操作をかなえるタッチスクリーンと温度移行速度シミュレーションモードの搭載
ProFlex™ PCR Systemの最新グラフィカルユーザーインターフェースならプログラミングも簡単に、ランの状態もすばやく確認できます。タッチスクリーンは応答性に優 れており、各種の設定値を読み取りやすいマルチカラー画面です。様々な既存機種のシミュレーション モードを用意しており、既存の装置の温度移行速度を ProFlex™ PCR Systemに設定できます。この操作により、既存の装置から ProFlex™ Systemへの移行が簡単、正確かつ効率的に行えます。
misc.par.3914.image.698.487.1.dat-proflex-screen-jpg
3台が、1台のマシンに
ProFlex™ PCR Systemは、当社のサーマルサイクラー初の 3 x 32-wellブロックに対応しています。3 x 32-well ブロックは、それぞれのブロックが完全に独立しているため、3つの異なるサイクル条件を設定して同時に利用することも、複数のユーザーで各ブロックを好き な時間に使用することもできます。簡単に共有できる ProFlex™ PCR Systemは、人員の多い研究室や、次のタスクに迅速に移行する必要がある研究者に特にお勧めします。
ニーズに合わせたフレキシブルなブロック選択
ProFlex™ PCR Systemは3 x 32-wellブロックと、96-wellブロックの2種類のブロックがあります。これらのブロックは実験のニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。
misc.par.54422.image.698.487.1.4-block-jpg
便利なリモートアクセス機能でProFlexを用いた実験の生産性を向上
ProFlex サーマルサイクラ―は、Thermo Fisher Connect accountにより安全の高いクラウド環境を使用することが出来ます。プロトコルやを共有したり、お使いのモバイル端末やデスクトップPCからどこでもランの状況をモニターすることが出来ます。セットアップは簡単で、10GBの無償のデータストレージがアカウントについてきます。
Thermo Fisher Connectはこちらから »
シンプルで、直観的な操作をかなえるタッチスクリーンと温度移行速度シミュレーションモードの搭載
ProFlex™ PCR Systemの最新グラフィカルユーザーインターフェースならプログラミングも簡単に、ランの状態もすばやく確認できます。タッチスクリーンは応答性に優 れており、各種の設定値を読み取りやすいマルチカラー画面です。様々な既存機種のシミュレーション モードを用意しており、既存の装置の温度移行速度を ProFlex™ PCR Systemに設定できます。この操作により、既存の装置から ProFlex™ Systemへの移行が簡単、正確かつ効率的に行えます。
misc.par.3914.image.698.487.1.dat-proflex-screen-jpg