SimpliAmp Thermal Cycler
すぐれたデザイン、かしこい選択 –
クラウド対応で安全なリモートアクセスが可能
The Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler は、ラボに欠かせないPCRニーズにお応えするコンパクトで使いやすく正確なサーマルサイクラーです。反応の早いカラータッチスクリーンやシンプルかつ正確にPCR条件を最適化できるVeriFlex™温度制御テクノロジーなどの革新的な技術を搭載しています。Thermo Fisher Connectによりお客様の SimpliAmp cycler にアクセスし、モバイルデバイスやデスクトップコンピュータからお客様のプログラムを自由に設計し、本体にアップロードできます。
デモ依頼・資料請求 ›
シンプルでわかりやすいタッチスクリーンとシミュレーション モード
SimpliAmp Thermal Cycler は大画面カラーグラフィック インターフェースを採用し、ラボベンチで簡単にプログラミングやランのステータスのチェックができます。またシミュレーションモードによって、これまで使用していたサーマルサイクラーから SimpliAmp Thermal Cyclerへ簡単に正確かつ効率的にPCR 条件が移行できるようになりました。
SimpliAmp Thermal Cyclerについての同僚の声
VeriFlexテクノロジーを用いた正確なPCRの最適化
VeriFlex™ ブロックによりグラジエント方式よりも正確にPCR 条件の最適化をサポートします。3つの独立したPeltierブロックにより、3 温度帯を正確に制御します。
  • 最適なアニーリング温度を正確に判別可能
  • 一般的なグラジエント方式によるあいまいさを排除
  • 同じランで異なるアニーリング温度の PCRを最大3 点実行し、時間を節約
  • サーマルサイクラーをインキュベーターとして使用;正確な温度制御を利用
お客様のSimpliAmp Thermal Cyclerへ安全にリモートアクセスして生産性を向上
SimpliAmpはクラウド対応機器で、Thermo Fisher Connect アカウントへの安全なプライベートアクセスを可能にします。プロトコルを設計、共有し、任意のモバイルデバイスやデスクトップコンピュータでいつでも、どこからでもお客様のランをモニターできます。
View quick setup ›
保存 保存
どこからでもプロトコルを設計し、クラウドに保存して下さい。
任意のデスクトップコンピュータやモバイルデバイス上のプロトコルを開発して、お客様の安全なパーソナルクラウドアカウントに保存して下さい。ランの準備ができたら、お客様のSimpliAmpからクラウドアカウントにアクセスするだけです。
Store
iPhone scrolled
保存 モニター
ランをリアルタイムで遠隔モニタリング。
弊社のInstrument Connect 遠隔モニタリングアプリをダウンロードし、使用状況やランのステータスを確認して下さい。より多くのことをいつでも、どこからでもSimpliAmpで行って下さい。
保存 シェア
プロジェクトフォルダとプロトコルへの任意のアクセス。
お客様のプロトコルやその他のファイルを、キャンパスや世界中の他のThermo Fisher Connectユーザーと共有して下さい。簡単便利で、また最高レベルのプライバシー標準で保護されています。
Share
 Thermo Fisher Connectの詳細 ›
Thermo Fisher Cloudのセキュリティは高い業界標準で、お客様の作業は安全ですのでご安心下さい。弊社は堅牢なプラットフォームを提供するAmazon Web Services™ (AWS)と提携しています。
enduraplate-sho
Applied Biosystems PCR プラスチック製消耗品
Applied Biosystems™ プラスチック製消耗品は、お客様の実験ニーズを満たすよう開発された仕様になっており、PCR や qPCR のパフォーマンスを最大限に引き出します。すべてのプラスチック製消耗品は、Applied Biosystems™機器での使用において、その適合性および性能が実証されています。一貫した正確な結果が得られます。
詳細情報
オンラインPlastics Selection Guide
Applied Biosystems™ thermal cyclersのプラスチック製消耗品の適合表をダウンロード
シンプルでわかりやすいタッチスクリーンとシミュレーション モード
SimpliAmp Thermal Cycler は大画面カラーグラフィック インターフェースを採用し、ラボベンチで簡単にプログラミングやランのステータスのチェックができます。またシミュレーションモードによって、これまで使用していたサーマルサイクラーから SimpliAmp Thermal Cyclerへ簡単に正確かつ効率的にPCR 条件が移行できるようになりました。
SimpliAmp Thermal Cyclerについての同僚の声
VeriFlexテクノロジーを用いた正確なPCRの最適化
VeriFlex™ ブロックによりグラジエント方式よりも正確にPCR 条件の最適化をサポートします。3つの独立したPeltierブロックにより、3 温度帯を正確に制御します。
  • 最適なアニーリング温度を正確に判別可能
  • 一般的なグラジエント方式によるあいまいさを排除
  • 同じランで異なるアニーリング温度の PCRを最大3 点実行し、時間を節約
  • サーマルサイクラーをインキュベーターとして使用;正確な温度制御を利用
お客様のSimpliAmp Thermal Cyclerへ安全にリモートアクセスして生産性を向上
SimpliAmpはクラウド対応機器で、Thermo Fisher Connect アカウントへの安全なプライベートアクセスを可能にします。プロトコルを設計、共有し、任意のモバイルデバイスやデスクトップコンピュータでいつでも、どこからでもお客様のランをモニターできます。
View quick setup ›
保存 保存
どこからでもプロトコルを設計し、クラウドに保存して下さい。
任意のデスクトップコンピュータやモバイルデバイス上のプロトコルを開発して、お客様の安全なパーソナルクラウドアカウントに保存して下さい。ランの準備ができたら、お客様のSimpliAmpからクラウドアカウントにアクセスするだけです。
Store
iPhone scrolled
保存 モニター
ランをリアルタイムで遠隔モニタリング。
弊社のInstrument Connect 遠隔モニタリングアプリをダウンロードし、使用状況やランのステータスを確認して下さい。より多くのことをいつでも、どこからでもSimpliAmpで行って下さい。
保存 シェア
プロジェクトフォルダとプロトコルへの任意のアクセス。
お客様のプロトコルやその他のファイルを、キャンパスや世界中の他のThermo Fisher Connectユーザーと共有して下さい。簡単便利で、また最高レベルのプライバシー標準で保護されています。
Share
 Thermo Fisher Connectの詳細 ›
Thermo Fisher Cloudのセキュリティは高い業界標準で、お客様の作業は安全ですのでご安心下さい。弊社は堅牢なプラットフォームを提供するAmazon Web Services™ (AWS)と提携しています。
enduraplate-sho
Applied Biosystems PCR プラスチック製消耗品
Applied Biosystems™ プラスチック製消耗品は、お客様の実験ニーズを満たすよう開発された仕様になっており、PCR や qPCR のパフォーマンスを最大限に引き出します。すべてのプラスチック製消耗品は、Applied Biosystems™機器での使用において、その適合性および性能が実証されています。一貫した正確な結果が得られます。
詳細情報
オンラインPlastics Selection Guide
Applied Biosystems™ thermal cyclersのプラスチック製消耗品の適合表をダウンロード
すぐれたデザイン、かしこい選択
SimpliAmp™ サーマル サイクラー®は、ラボに欠かせない PCR ニーズにお応えするコンパクトで使いやすく正確なサーマル サイクラー®です。 信頼の Applied Biosystems® によって設計され、反応の速いカラー タッチ スクリーンやシンプルかつ正確に PCR 条件を最適化できる VeriFlex™ ブロックなどの革新的な技術を搭載しています。
製品情報*デモのお申し込み
PCR Essentials アプリのダウンロードはこちら >
ラボでは正確さが大切!?
簡単操作のSimpliAmp™
特長
  • 正確な温度制御
    Veriflex™ 技術が高い精度で温度を最適化
  • 即時使用可能な USB ドライブ
    かんたんなプロトコール移植とバックアップ
  • 反応が速い、大画面タッチ スクリーン
    わかりやすくシンプルなインターフェース
  • サンプルの保護
    使いやすいロック機構のヒート カバー
  • リモート接続
    Wi-Fi 接続によるリモート モニター
  • シミュレーション モード
    ご利用中のサーマル サイクラーと同じ条件の再現が可能
正確性
VeriFlex™ ブロックによりグラジエント方式よりも正確に PCR 条件の最適化をサポート 3 つの独立したペルチェ ブロックにより、3 温度帯を正確に制御します。
  • 最適なアニーリング温度を正確に判別し、一般的なグラジエント方式によるあいまいさを排除します。
  • 同じランで異なるアニーリング温度の PCR を最大 3 点実行し、時間を節約します。
  • サーマル サイクラーをインキュベーターとして使用でき、正確な温度制御を可能にします。
操作画面
シンプルでわかりやすいタッチ スクリーンとシミュレーション モード
SimpliAmp™ サーマル サイクラー®は、新しい大画面カラー グラフィック インターフェースを採用しました。ラボ ベンチで簡単にプログラミングやランのステータスのチェックができます。 またシミュレーション モードによって、これまで使用していたサーマル サイクラーから SimpliAmp™ サーマル サイクラー®へシンプルかつ正確で効率的に PCR 条件が移行できるようになりました。
便利なリモート アクセス
Applied Biosystems® の最新 PCR 装置 SimpliAmp™ サーマル サイクラー®に備わった技術革新によってどこからでもアクセスが可能となりました。お客様はデスク上からも、隣のラボでも、会議中でも、自宅でも、スケジュールに左右されず、どこにいても装置と通信できます。 お客様のモバイル端末を使用してランのステータスや装置の使用状況を確認できるため、SimpliAmp™ サーマル サイクラー®による PCR 操作がより簡単で効率的になります。
My Thermal Cycler リモート搭載の
PCR Essentials アプリ
アプリのダウンロード >
本製品は研究用にのみ使用できます。 診断用には使用できません。 ここに記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
診断用には使用できません。 ここに記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。