PEPTIDE-Custom-Peptides-250.jpg
400種類を超すN-末端、Cー末端、および配列内部ペプチド修飾オプションを提供しています。研究の推進に必要なカスタムペプチド作製をサポートします。このテーブルは型による修飾を分類し、どの修飾が最もニーズに最も合うかを迅速に決定します。
修飾型
  • ビオチン化とカルボキシメチル化 (CAM) から Fmoc 、リジン修飾などの保護基、酵素結合など様々な修飾があります
  • 蛍光染色には、蛍光(またはフォルスター)共鳴エネルギー転移 (FRET) や他の蛍光用途での染色の発光、消光があります
  • 様々な標識用途のリンカー、スペーサー、ポリエチレングリコール (PEG) 修飾があります
  • D-立体異性体、非天然の、特殊なアミノ酸
  • 翻訳後修飾 (PTM) および特殊なアミノ酸
  • 相対および絶対プロテオミクス定量のための同位体標識した(重い)アミノ酸とアイソバリックタグ(例: TMT™ 試薬)
  • ペプチド免疫源を準備するための担体タンパク質
  • 環化、二量体化、その他特別な合成方法
ご用意しているペプチド修飾タイプ
下の表は利用できる修飾をタイプで分類して名称、略語、位置(N-、またはC-末端または配列内部)を示し、カスタムペプチドの注文の際に最適な修飾ができるような選択をする助けとなります。
下の検索ボックスに文字を入力してください。その文字を含む製品群のみの表を表示します。表は行の見出しに基づいてソートすることもできます。
検索条件に適合するデータが見つかりませんでした。
タイプ名称略称または別名配列中の位置利用できる位置の図示
Misc1-Adamantanecarbonyl -1-Adamantanecarbonyl-NHN-末端■□□□...□□□□
Misc2,4,6-Trinitrophenyl - TNPTNP-NHN-末端■□□□...□□□□
Misc2-Furoyl -2-Furoyl-NHN-末端■□□□...□□□□
Misc2-Naphtoic acid -Naphtyl-NHN-末端■□□□...□□□□
Misc3-(Maleimido)propionyl -Maleimide-NHN-末端■□□□...□□□□
Misc3,5-Diiodo-Tyrosine -[Y(I)2]配列内部■■■■...■■■■
Misc3-Chloro-Tyrosine -[Y(Cl)]配列内部■■■■...■■■■
Misc3-nitro-2-pyridylthio-L-Cys -[C(Npys)]配列内部■■■■...■■■■
Misc3-Nitro-Indole -[3-Nitro-Indole]配列内部■■■■...■■■■
Misc3-Nitro-Pyrrol -[3-Nitro-Pyrrol]配列内部■■■■...■■■■
Misc3-Nitro-Tyrosine -[Y(NO2)]配列内部■■■■...■■■■
Misc4-Methylthio-2-oxobutanoic ac.-[H3C-S-CH2-CH2-CO-CO-NH]N-末端■□□□...□□□□
Misc4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole - NBDNBD-NHN-末端■□□□...□□□□
Misc4-Pentynoic acid -4-Pentynoic acid-NHN-末端■□□□...□□□□
Misc4-Phenylazophenol - O-PAPCO-PAPCー末端□□□□...□□□■
Misc6-Bromo-D/L-Tryptophan -[D/L-W(Br)]配列内部■■■■...■■■■
Misc6-Cloro-Tryptophan -[W(Cl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscAcetylation -Acetyl-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscAldehyde -CHOCー末端□□□□...□□□■
MiscAmidation -CONH2C-末端□□□□...□□□■
MiscAmino nitrophenyl prop. acid -[Amino nitrophenyl prop. acid]配列内部■■■■...■■■■
MiscAmino-nitrophenyl propion. ac.- ANP-linker[ANP]配列内部■■■■...■■■■
MiscAminooxyacetyl -H2N-O-CH2-CO-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscBenzoyl - BzBenzoyl-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscBenzyloxycarbonyl - Cbz, ZZ-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscBiotin -Biotin-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscBiotin - Ethylenediamin-BiotinCO-NH-CH2-CH2-NH-BiotinCー末端□□□□...□□□■
MiscBiotin-SS-linker -Biotin-SS-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscBis(aminoethyl)ethylene glycol -CO-NH-(CH2-CH2-O)2-CH2-CH2-NH2Cー末端□□□□...□□□■
MiscBrom acetic acid -BrCH2CO-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscChlormethylketon - CMKCMKCー末端□□□□...□□□■
MiscCys(4-Methoxytrityl) - Cys(MMT)[C(Mmt)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(Acetamidomethyl) - Cys(Acm)[C(Acm)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(Carbamidomethyl) - Cys(CAM) / Cys(CH2CONH2)[C(Cam)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(Carboxymethyl) - Cys(CMC) / Cys(CH2COOH)[C(Cmc)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(di(palmitoyloxy)-propyl) - Cys(Pam2)[C(Pam2)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(Farnesyl) -[C(Farnesyl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(HRP) - Cys(horseradish peroxidase)[C(HRP)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(MTSL) -[C(MTSL)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(Myristyl) - Cys(CH2(CH2)12CH3)[C(Myristyl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(Palmitoyl) -[C(Palm)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(S-Butyl) -[C(S-But)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(S-Ethyl) -[C(S-Et)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(S-Isobutyl) -[C(S-Isobut)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(S-Isopropyl) -[C(S-Isoprop)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(S-Methyl) -[C(S-Me)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(S-Pentyl) -[C(S-Pentyl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(S-Propyl) -[C(S-Prop)]配列内部■■■■...■■■■
MiscCys(S-tert-Butyl) -[C(S-tert-But]配列内部■■■■...■■■■
MiscCysteamide -CysteamideCー末端□□□□...□□□■
MiscDecanoyl -Decanoyl-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscDesthiobiotin -Desthiobiotin-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscDigoxigenin -Digoxigenin-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscDOTA -[DOTA]N-末端■□□□...□□□□
MiscEthylamide - N-EthylCONH(C2H5)Cー末端□□□□...□□□■
MiscEthylester - O-EthylCOOEtCー末端□□□□...□□□■
MiscFmocFmoc-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscFormyl -Formyl-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscGlu(Arg) - Arg at side chain of Glu[Glu(Arg)]配列内部■■■■...■■■■
MiscHomoserine lactone -[Homoser lactone]C-末端□□□□...□□□■
MiscHRP ーCO-NH -HRPCー末端□□□□...□□□■
MiscHRP ーHRP-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscHydrazide -CO-NH -NH2Cー末端□□□□...□□□■
MiscHydrazine-succinyl -H2N-NH-CO-CH2-CH2-CO-NH-N-末端■□□□...□□□□
MiscIodoacetyl -IH2C-CO-N-末端■□□□...□□□□
MiscLys(2-Aminooxy acetic acid) - Lys(Aoa)[K(Aoa)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Acetyl) -[K(Ac)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Ahx-Biotin) -[K(Ahx-Biotin)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Ahx-SS-Biotin) -[K(Ahx-SS-Biotin)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Biotin) -[K(Biotin)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Boc) -[K(Boc)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Butyryl) -[K(Butyryl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Desthiobiotin) -[K(Desthiobiotin)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Digoxigenin] -[K(Digoxigenin)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(DST-PEG 2-Biotin) -[K(DST-PEG 2-Biotin)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Ferrocene) -[K(Ferrocene)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Formyl) -[K(Formyl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(GG) - Ubiqutin[K(GG)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(GGRLR) -[K(GGRLR)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Glutaryl) -[K(Glutaryl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Lipoyl) -[K(Lipoyl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(NIP) -[K(NIP)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Palmitoyl) -[K(Palmitoyl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Propionyl) -[K(Propionyl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Pyrofolate) -[K(Pyrofolate)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Stearyl) -[K(Stearyl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(Succinyl) -[K(Succinyl)]配列内部■■■■...■■■■
MiscLys(TFA) - Lysine(Trifluoracetyl)[K(TFA)]配列内部■■■■...■■■■
MiscMaleimide - via SMCCMaleimide-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscMethanethiosulfonate - MTSMTS-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscMethoxysuccinyl -H3C-O-CO-CH2-CH2-CO-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscMethylamide - N-MethylCO-NH(CH3)Cー末端□□□□...□□□■
MiscMethylester - O-MethylCOOMeCー末端□□□□...□□□■
MiscMyristoyl -Myristoyl-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscN-Hydroxysuccinimid ester - NHSCO-NHSCー末端□□□□...□□□■
MiscOrn(Biotin) -[Orn(Biotin)]配列内部■■■■...■■■■
MiscPalmitoyl -Palmitoyl-NHN-末端■□□□...□□□□
Miscpara-Bromo-D-Phenylalanine -[D-F(4-Br)]配列内部■■■■...■■■■
Miscpara-Chloro-Phenylalanine -[F(4-Cl)]配列内部■■■■...■■■■
Miscpara-Iodo-Phenylalanine -[F(I)]配列内部■■■■...■■■■
Miscpara-Nitro-Phenylalanine -[F(NO2)]配列内部■■■■...■■■■
MiscPhenylacetic acid - PaaPaa-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscPhoto-Leucine -[Photo-L]配列内部■■■■...■■■■
MiscPhoto-Methionine -[Photo-M]配列内部■■■■...■■■■
Miscp-tosyl-Gly -[p-tosyl-G]N-末端■□□□...□□□□
MiscS-Acetylmercaptosuccinyl - SAMSASAMSA-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscSer(Acetyl) -[S(Ac)]配列内部■■■■...■■■■
MiscSer(Octanoyl) -[S(Oct)]配列内部■■■■...■■■■
MiscStearyl -Stearyl-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscSuccinyl -Succinyl-NHN-末端■□□□...□□□□
Misct-Butylester -COOtBuCー末端□□□□...□□□■
Misctert.Butoxycarbonyl - BocBoc-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscThiobenzyl -CO-S(Bzl)Cー末端□□□□...□□□■
MiscThiopropionyl - TpaTpa-NHN-末端■□□□...□□□□
Misctrans-Cinnamoyl -Cinnamoyl-NHN-末端■□□□...□□□□
MiscTyr(Palmitoyl) -[Y(Palm)]配列内部■■■■...■■■■
色素(2,4-Dinitrophenyl)-Glycine - (2,4-DNP)-GlyDNP-NH-GN-末端■□□□...□□□□
色素2,4-Dinitrophenyl - DNPCO-DNPCー末端□□□□...□□□■
色素2,4-Dinitrophenyl - DNPDNP-NHN-末端■□□□...□□□□
色素5/6-Carboxyfluorescein - 5/6-FLUO5/6-Fluorescein-NHN-末端■□□□...□□□□
色素5/6-Tetramethylrhodamine - 5/6-TAMRA5/6-TAMRA-NHN-末端■□□□...□□□□
色素5-Carboxyfluorescein - 5-FLUO5-Fluorescein-NHN-末端■□□□...□□□□
色素5-Tetramethylrhodamine - 5-TAMRA5-TAMRA-NHN-末端■□□□...□□□□
色素6-Carboxyfluorescein - 6-FLUO6-Fluorescein-NHN-末端■□□□...□□□□
色素6-Tetramethylrhodamine - 6-TAMRA6-TAMRA-NHN-末端■□□□...□□□□
色素7-Amino-4-methylcoumarin - AMCCO-AMCCー末端□□□□...□□□■
色素Ala(2-Bacd) - benzo[b]acridin-12(5H)-on-2-yl[Ala(2-Bacd)]配列内部■■■■...■■■■
色素Amino-trifluoromethyl-coumarin - AFCCO-AFCCー末端□□□□...□□□■
色素ATTO 647N -ATTO 647N-NHN-末端■□□□...□□□□
色素Cy7 ーCy7-NHN-末端■□□□...□□□□
色素Cys(5/6-TAMRA) -[C(5/6-TAMRA)]配列内部■■■■...■■■■
色素Cys(5-TAMRA) -[C(5-TAMRA)]配列内部■■■■...■■■■
色素Cys(6-TAMRA) -[C(6-TAMRA)]配列内部■■■■...■■■■
色素Cys(acetamido-fluorescein) -[C(acetamido-fluorescein)]配列内部■■■■...■■■■
色素Cys(AEDANS) -[C(AEDANS)]配列内部■■■■...■■■■
色素Cys(Allophycocyanine) -[C(Allophycocyanine)]配列内部■■■■...■■■■
色素Cys(DY 555) -[C(DY 555)]配列内部■■■■...■■■■
色素Cys(DY 647P1) -[C(DY 647P1)]配列内部■■■■...■■■■
色素Cys(DY 649) -[C(DY 649)]配列内部■■■■...■■■■
色素Cys(DYQ660) -[Cys(DYQ660)]配列内部■■■■...■■■■
色素Dabcyl -Dabcyl-NHN-末端■□□□...□□□□
色素Dabsyl -Dabsyl-NHN-末端■□□□...□□□□
色素Dansyl -CO-DansylCー末端□□□□...□□□■
色素Dansyl -Dansyl-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DAP(DNP) - DNP at Diaminopropionic acid[DAP(DNP)]配列内部■■■■...■■■■
色素DAP(DY 647) - DY 647 at Diaminopropionic ac.[DPA(DY-647)]配列内部■■■■...■■■■
色素DAP(DyLight 488) - DyLight 488 at Diaminoprop. ac[DPA(DY 488)]配列内部■■■■...■■■■
色素DAP(NMA) - NMA at Diaminopropionic acid[DAP(NMA)]配列内部■■■■...■■■■
色素Dinitrophenyl-Ethylenediamine - EDDnpCO-EDDnpCー末端□□□□...□□□■
色素D-Lys(5/6-Fluorescein) -[D-K(5/6-Fluorescein)]配列内部■■■■...■■■■
色素D-Lys(5/6-TAMRA) -[D-Lys(5/6-TAMRA)]配列内部■■■■...■■■■
色素DY 495 -DY 495-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 505 -DY 505-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 530 -DY 530-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 547 -DY 547-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 549 -DY 549-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 630 -DY630-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 633 -DY 633-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 635 -DY 635-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 647 -DY 647-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 647 - aminomodifiedCO-DY 647Cー末端□□□□...□□□■
色素DY 649 -DY 649-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 649P1 - aminomodifiedCO-DY 649P1N-末端■□□□...□□□□
色素DY 650 -DY650-NH配列内部■■■■...■■■■
色素DY 680 -DY 680-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 682 -DY 682-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 750 -DY 750-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 750 -CO-DY 750Cー末端□□□□...□□□■
色素DY 751 -DY 751-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DY 800 -DY 800-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DyLight 488 -DY 488-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DyLight 504Q -DyLight 504Q-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DyLight 543Q -DyLight 543Q-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DyLight 554-R1 -DyLight 554-R1-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DyLight 683Q -DyLight 683Q-NHN-末端■□□□...□□□□
色素DYQ 660 -DYQ 660-NHN-末端■□□□...□□□□
色素EDANS -CO-EDANSCー末端□□□□...□□□■
色素Glu(EDANS) -[E(EDANS)]配列内部■■■■...■■■■
色素His(DNP) -[H(DNP)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(2-(N-methylamino)benzoyl) - Lys(NMA)[Lys(NMA)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(2,4-DNP) -[K(DNP)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(5/6-Fluorescein) -[K(5/6-Fluo)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(5/6-TAMRA) -[K(5/6-TAMRA)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(5-Fluorescein) -[K(5-Fluo)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(5-TAMRA) -[K(5-TAMRA)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(6-Fluorescein) -[K(6-Fluo)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(Ahx-(5-Fluorescein)) -[K(Ahx-(5-Fluo))]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(ATTO 655) -[K(ATTO 655)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(Dabcyl) -[K(Dabcyl)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(Dde) -[Lys(Dde)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 405) -[K(DY 405)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 495) -[K(DY 495)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 530) -[K(DY 530)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 547) -[K(DY 547)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 590) -[K(DY 590)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 630) -[K(DY 630)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 635) -[K(DY 635)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 647) -[K(DY 647)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 650) -[Lys(DY 650)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DY 800) -[K(DY 800)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DyLight 488) -[K(DY 488)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DyLight 633) - Lys(DY633)[K(DyLight 633)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DyLight 649) -[K(DY 649)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(DYQ 3) -[K(DYQ 3)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(HOC) - (7-hydroxycoumarin-3-yl)formyl[Lys(HOC)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(HOMCA) -[Lys(HOMCA)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(MCA) -[K(MCA)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(MOC) - (7-methoxycoumarin-3-yl)formylLys(MOC)配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(Rhodamine B) -[K(Rhodamine B)]配列内部■■■■...■■■■
色素Lys(Rhodamine Green) -[K(Rhodamine Green)]配列内部■■■■...■■■■
色素Methoxycoumarin acetic acid - MCACO-MCAC-末端□□□□...□□□■
色素Methoxycoumarin acetic acid - MCAMCA-NHN-末端■□□□...□□□□
色素Ornithine(Coumarin343) -[Orn(C343)]配列内部■■■■...■■■■
色素para-Nitroanilide - pNACO-pNACー末端□□□□...□□□■
色素para-Nitrophenylester -COONpCー末端□□□□...□□□■
色素QSY21 -QSY21-NHN-末端■□□□...□□□□
色素Rhodamine 110 -CO-Rhod 110Cー末端□□□□...□□□■
色素Rhodamine B -Rhodamin B-NHN-末端■□□□...□□□□
色素R-Phycoerythrin -CO- R-PhycoerythrinCー末端□□□□...□□□■
色素Tide Quencher 2 - TQ2TQ2-NHN-末端■□□□...□□□□
リンカー12-Aminododecanoic acid - Ado[Ado]配列内部■■■■...■■■■
リンカー5-Aminopentanoic acid - Aminovaleric acid (Ava)[Ava]配列内部■■■■...■■■■
リンカー6-Aminohexanoic acid (Ahx) - Aminocaproic acid (Aca)[Ahx]配列内部■■■■...■■■■
リンカー8-Aminooctanoic acid - Aoc[Aoc]配列内部■■■■...■■■■
リンカーCys(PEG 40000) -[C(PEG 40000)]配列内部■■■■...■■■■
リンカーMethyl-PEG12 - MS(PEG)12MS(PEG)12N-末端■□□□...□□□□
リンカーMethyl-PEG24 - MS(PEG)24MS(PEG)24N-末端■□□□...□□□□
リンカーPEG 12 (40 atoms) - Amino-PEG-acid[PEG 12]配列内部■■■■...■■■■
リンカーPEG 2 (9 atoms) - 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic acid[PEG 2]配列内部■■■■...■■■■
リンカーPEG 20,000 -PEG 20,000-NHN-末端■□□□...□□□□
リンカーPEG 2000 - Amino-PEG-acid[PEG 2000]配列内部■■■■...■■■■
リンカーPEG 3 (13 atoms) - Amino-trioxadodecanoic acid[PEG 3]配列内部■■■■...■■■■
リンカーPEG 4 (16 atoms) - Amino-PEG-acid[PEG 4]配列内部■■■■...■■■■
リンカーPEG 5 (19 atoms) - Amino-PEG-acid[PEG 5]配列内部■■■■...■■■■
リンカーPEG 5000 -CO-PEG 5000Cー末端□□□□...□□□■
リンカーPEG 5000 - Amino-PEG-acid[PEG 5000]配列内部■■■■...■■■■
リンカーPEG 6 (22 atoms) - Amino-PEG-acid[PEG 6]配列内部■■■■...■■■■
リンカーPEG 8 (28 atoms) - Amino-PEG-acid[PEG 8]配列内部■■■■...■■■■
リンカーPEG-4 Azide -N3-PEG4-NHN-末端■□□□...□□□□
Special AAs2-(4'-Pentenyl)alanine -[A(pentenyl)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs2,3-Diaminopropionic acid - DAP[DAP]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs2-Amino-4-thiazolinic acid -[2-Amino-4-thiazolinyl]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs2-Indanyl-Glycine - Igl[Igl]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs2-Methyl-D-Tryptophan -[D-W(2-Me)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs2-Naphthyl-Alanine - 2-Nal[2-Nal]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs2-Naphthyl-D-Alanine - D-2-Nal[D-2-Nal]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs3,3-Diphenyl-Alanine -[A(F2)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs3,4-Dihydroxy-Phenylalanine -[F(OH)2]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs5,5-Dimethyl-Proline -[P(Me2)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAs5-Hydroxy-Tryptophan -[W(OH)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsAllyl-Glycine - 2-Aminopent-4-enoic acid[G(allyl)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsalpha-Allylalanine -[Allyl-A]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsalpha-aminoadipic acid - Aad[Aad]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsalpha-t-butylglycine -[G(tBu)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsAminobenzoic acid - Abz[Abz]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsAminobutyric acid - Abu[Abu]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsAminocyclohexyl carbox. acid - Ac6c[Ac6c]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsAminoisobutyric acid - Aib0配列内部■■■■...■■■■
Special AAsAsp beta-methyl ester - Asp(OMe)[D(OMe)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsAsp(Isopropylamide) -[D(Isopropylamide)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsAzetidine-2-carboxylic acid - Aze[Aze]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsCanavanine - Cav[Cav]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsCitrulline -[Cit]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsCyclopentyl-Glycine -[G(cyclopentyl)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsCysteic acid - Cya[Cya]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsCysteine sulfonate -[C(SO3H)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-2-Indanyl-Glycine - D-Igl[D-Igl]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-4-Hydroxyphenly-Glycine - D-Hpg[D-Hpg]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Alanine -*A配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Amino Acid -[D-aa]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Arginine -R配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Asparagine -*N配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Aspartic acid -*D配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Cysteine -*C配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Glutamic acid -*E配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Glutamine -*Q配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Histidine -*H配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Homocysteine -[D-Homocys]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Homoserine -[D-Homoser]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsDiaminotrioxatridecan suc. ac.- TTDS[TTDS]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Isoleucine -*I配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Leucine -*L配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Lysine -*K配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Methionine -*M配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Ornithine -[D-Orn]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Phenylalanine -*F配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Proline -*P配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Serine -*S配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Threonine -*T配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Tryptophan -*W配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Tyrosine -*Y配列内部■■■■...■■■■
Special AAsD-Valine -*V配列内部■■■■...■■■■
Special AAsFormylglycine -[G(CHO)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsgamma-Carboxyglutamic acid - Gla[Gla]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsGamma-Glu, amidated - Gla, amidation at side chain[Gla amide]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsGlu gamma-methyl ester - Glu(OMe)[E(OMe)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsHomo-Citrulline -[Homocit]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsHomophenylalanine -[HomoF]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsHomoserine -[Homoser]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsHydroxy-Proline - Hyp[Hyp]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsHyposine - Hpu[Hpu]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsIsoaspartic acid -0配列内部■■■■...■■■■
Special AAsKynurenine - Kyn[Kyn]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsMercaptoacetic acid - Thioglycolic acid[Mercaptoacetyl]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsMercaptopropionic acid - Mpa[Mpa]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsMethionine-sulfone -[M(O2)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsMethionine-sulfoxide -[M(O)]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsN-Formylkynurenine -[Formyl-Kyn]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsNorleucine -[Nle]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsNorvaline - 2-Aminopentanoic acid, Nva[Nva]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsOctahydroindole carbox. acid -[Oic]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsOrnitine -[Orn]配列内部■■■■...■■■■
Special AAspara-Acetylphenylalanine - pAF[para-Ac-Phe]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsPhenylglycine - Phg[Phg]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsPyroglutamic acid - Pyr[Pyr]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsSelenocysteine - Sec[Sec]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsβ-Alanine -[β-A]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsβ-Cyclohexyl-Alanine - Cha[Cha]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsβ-cyclohexyl-D-Alanine - D-Cha[D-Cha]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsTetrahydroisquinol.carb.acid - Tic[Tic]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsThiazolidine-4-carboxylic acid - Thz[Thz]配列内部■■■■...■■■■
Special AAsγ-Glutamic acid -[γ-E]配列内部■■■■...■■■■
PTM1-Methyl-Tryptophan -[W(1-Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTM2,6-Dimethyl-Tyrosine -[Y(Me2)]配列内部■■■■...■■■■
PTM2-Methylproline -[P(2-Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTM2-Methyl-Tryptophan -[2-Me-Trp]配列内部■■■■...■■■■
PTMDimethyl-Arginine (asym.) -[R(Me)2-asym]配列内部■■■■...■■■■
PTMDimethyl-Arginine (sym.)-[R(Me)2-sym]配列内部■■■■...■■■■
PTMDimethyl-Cysteine - Penicillamine[Pen]配列内部■■■■...■■■■
PTMDimethyl-Lysine -[K(Me)2]配列内部■■■■...■■■■
PTMDimethyl-Phenylalanine -[F(Me)2]配列内部■■■■...■■■■
PTMDimethyl-Valine -[V(Me)2]配列内部■■■■...■■■■
PTMMethyl-Arginine -[R(Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTMMethyl-Lysine -[K(Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTMN-Methyl-Alanine -[Ala(N-Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTMN-Methyl-Glycine -[G(N-Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTMN-Methyl-Leucine -[L(N-Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTMN-Methyl-Phenylalanine -[F(N-Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTMN-Methyl-Tyrosine -[Y(N-Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTMN-Methyl-Valine -[V(N-Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTMPhosphono-Phenylalanine -[F(PO3H2)]配列内部■■■■...■■■■
PTMPhospho-Serine -[S(PO3H2)]配列内部■■■■...■■■■
PTMPhospho-Threonin -[T(PO3H2)]配列内部■■■■...■■■■
PTMPhospho-Tyrosin -[Y(PO3H2)]配列内部■■■■...■■■■
PTMβ-GalNAc-Threonine -[T(β-GalNAc)]配列内部■■■■...■■■■
PTMβ-GlcNAc-Asparagine -[N(β-GlcNAc)]配列内部■■■■...■■■■
PTMβ-GlcNAc-Serine -[S(β-GlcNAc)]配列内部■■■■...■■■■
PTMβ-GlcNAc-Threonine -[T(β-GlcNAc)]配列内部■■■■...■■■■
PTMSulfuryl-Serine -[S(SO3H)]配列内部■■■■...■■■■
PTMSulfuryl-Threonine -[T(SO3H)]配列内部■■■■...■■■■
PTMSulfuryl-Tyrosine -[Y(SO3H)]配列内部■■■■...■■■■
PTMTrimethyl-Arginine -[R(Me3)]配列内部■■■■...■■■■
PTMTrimethyl-Lysine -[K(Me)3]配列内部■■■■...■■■■
PTMα-GalNAc-Serine -[S(α-GalNAc)]配列内部■■■■...■■■■
PTMα-GalNAc-Threonine -[T(α-GalNAc)]配列内部■■■■...■■■■
PTMα-Mannosyl-Serine -[S(α-Mannosyl)]配列内部■■■■...■■■■
PTMα-Mannosyl-Threonine -[T(α-Mannosyl)]配列内部■■■■...■■■■
PTMα-Methyl Aspartic acid -[D(α-Me)]配列内部■■■■...■■■■
PTMα-Methyl Glutamic acid -[E(α-Me)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Ala (13C3;15N) -[A(13C3; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Ala (D3) -[A(D3)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Arg (13C6) -[R(13C6)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Arg (13C6;15N4) -[R(13C6; 15N4)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Asn (13C4;15N2) -[N(13C4; 15N2)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Asp (13C4;15N -[D(13C4; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Gln (13C5;15N2) -[Q(13C5;15N2)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Glu (13C5;15N) -[E(13C5; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Gly (13C2;15N) -[G(13C2; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy His (15N3) -[His(15N3)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Ile (13C6;15N) -[I(13C6; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Leu (13C1) -[L(13C1)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Leu (13C6) -[L(13C6)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Leu (13C6;15N) -[L(13C6; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Leu (D10) -[L(D10)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Leu (D3) -[L(D3)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Lys (13C6) -[K(13C6)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Lys (13C6;15N2) -[K(13C6; 15N2)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Phe (13C9;15N) -[F(13C9; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Pro (13C5;15N) -[P(13C5; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Ser (13C3;15N) -[S (13C3;15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Ser (D3) -[S(D3)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Thr(13C4;15N) -[T(13C4;15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Trp (13C11;15N2) -[W (13C11;15N2)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Tyr (13C9;15N) -[Y (13C9; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Val (13C5) -[V(13C5)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicHeavy Val (13C5;15N) -[V(13C5; 15N)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicL-tyrosine-phenyl-d4 - deuterated Tyr[Tyr(D4)]配列内部■■■■...■■■■
IsotopicTMT6-126 -TMT6-126-NHN-末端■□□□...□□□□
IsotopicTMT6-127 -TMT6-127-NHN-末端■□□□...□□□□
IsotopicTMT6-128 -TMT6-128-NHN-末端■□□□...□□□□
IsotopicTMT6-129 -TMT6-129-NHN-末端■□□□...□□□□
IsotopicTMT6-130 -TMT6-130-NHN-末端■□□□...□□□□
IsotopicTMT6-131 -TMT6-131-NHN-末端■□□□...□□□□
ImmunizationBlue Carrier Protein -CO-NH -Blue Carrier ProteinC-末端□□□□...□□□■
ImmunizationBSA -CO-BSAC-末端□□□□...□□□■
ImmunizationBSA via Glutaraldehyde -BSA-NHN-末端■□□□...□□□□
ImmunizationCys(BSA) -[C(BSA)]配列内部■■■■...■■■■
ImmunizationCys(KLH) -[C(KLH)]配列内部■■■■...■■■■
ImmunizationCys(OVA) -[C(OVA)]配列内部■■■■...■■■■
ImmunizationKLH -CO-KLHC-末端□□□□...□□□■
ImmunizationKLH via Glutaraldehyde -KLH-NHN-末端■□□□...□□□□
ImmunizationLys(BSA) -[K(BSA]配列内部■■■■...■■■■
ImmunizationLys(KLH) -[K(KLH]配列内部■■■■...■■■■
ImmunizationMAP 16 - Crude 8-20 aa, at C-term. onlyMAP 16C-末端□□□□...□□□■
ImmunizationMAP 4 - Crude 8-20 aa, at C-term. onlyMAP 4C-末端□□□□...□□□■
ImmunizationMAP 8 - Crude 8-20 aa, at C-term. onlyMAP 8C-末端□□□□...□□□■
ImmunizationOVA -CO-OVAC-末端□□□□...□□□■
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis3-Azido-Alanine - Aza[Aza]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis5-Azidopentanoyl - 5-Azidovalerianoyl5-Azidopentanoyl-NHN-末端■□□□...□□□□
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis6-Azido-Norleucine - Nle(N3)[Nle(N3)]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisAzidohomoalanine - Aha/ Dab(N3)[Aha]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisAzido-Lysine -[K(N3)]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisCyclisation (C-C), disulfide -[C cyclo(S-S)]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisCyclisation (D-K), amide bond -[ ]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisCyclisation (E-K), amide bond -[ ]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisCyclisation (K-C-terminus) - side chain of K to C-terminus[ ]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisCyclisation (NH-CO), homodetic -[ ]N-末端■□□□...□□□■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisDouble disulfide -[C cyclo(S-S)]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisD-Propargylglycine - D-Pra[D-Pra]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisHetero-Dimer -[ ]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisHomo-Dimer -[ ]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisMixed amino acids -[X]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special Synthesispara-Azido-Phenylalanine -[F(N3)]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisPropargylalanine - alpha-Me-L-Ala(Pentynyl)-OH[Propargylala]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisPropargylglycine - Pra[Pra]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisSide chain coupling to Lys - Asymmetric Sequence[K]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisSide chain coupling to Lys - Symmetric Sequence[K]配列内部■■■■...■■■■
Cyclization/Dimerization/Special SynthesisSite directed disulfide bridge - Cyclisation (C-C)[Cys cyclo(S-S)]配列内部■■■■...■■■■