Search Thermo Fisher Scientific
400種類を超すN-末端、Cー末端、および配列内部ペプチド修飾オプションを提供しています。研究の推進に必要なカスタムペプチド作製をサポートします。このテーブルは型による修飾を分類し、どの修飾が最もニーズに最も合うかを迅速に決定します。
修飾型
下の表は利用できる修飾をタイプで分類して名称、略語、位置(N-、またはC-末端または配列内部)を示し、カスタムペプチドの注文の際に最適な修飾ができるような選択をする助けとなります。
下の検索ボックスに文字を入力してください。その文字を含む製品群のみの表を表示します。表は行の見出しに基づいてソートすることもできます。
検索条件に適合するデータが見つかりませんでした。
タイプ | 名称 | 略称または別名 | 配列中の位置 | 利用できる位置の図示 |
---|---|---|---|---|
Misc | 1-Adamantanecarbonyl - | 1-Adamantanecarbonyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | 2,4,6-Trinitrophenyl - TNP | TNP-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | 2-Furoyl - | 2-Furoyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | 2-Naphtoic acid - | Naphtyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | 3-(Maleimido)propionyl - | Maleimide-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | 3,5-Diiodo-Tyrosine - | [Y(I)2] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | 3-Chloro-Tyrosine - | [Y(Cl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | 3-nitro-2-pyridylthio-L-Cys - | [C(Npys)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | 3-Nitro-Indole - | [3-Nitro-Indole] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | 3-Nitro-Pyrrol - | [3-Nitro-Pyrrol] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | 3-Nitro-Tyrosine - | [Y(NO2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | 4-Methylthio-2-oxobutanoic ac.- | [H3C-S-CH2-CH2-CO-CO-NH] | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | 4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole - NBD | NBD-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | 4-Pentynoic acid - | 4-Pentynoic acid-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | 4-Phenylazophenol - O-PAP | CO-PAP | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | 6-Bromo-D/L-Tryptophan - | [D/L-W(Br)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | 6-Cloro-Tryptophan - | [W(Cl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Acetylation - | Acetyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Aldehyde - | CHO | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Amidation - | CONH2 | C-末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Amino nitrophenyl prop. acid - | [Amino nitrophenyl prop. acid] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Amino-nitrophenyl propion. ac.- ANP-linker | [ANP] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Aminooxyacetyl - | H2N-O-CH2-CO-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Benzoyl - Bz | Benzoyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Benzyloxycarbonyl - Cbz, Z | Z-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Biotin - | Biotin-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Biotin - Ethylenediamin-Biotin | CO-NH-CH2-CH2-NH-Biotin | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Biotin-SS-linker - | Biotin-SS-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Bis(aminoethyl)ethylene glycol - | CO-NH-(CH2-CH2-O)2-CH2-CH2-NH2 | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Brom acetic acid - | BrCH2CO-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Chlormethylketon - CMK | CMK | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Cys(4-Methoxytrityl) - Cys(MMT) | [C(Mmt)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(Acetamidomethyl) - Cys(Acm) | [C(Acm)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(Carbamidomethyl) - Cys(CAM) / Cys(CH2CONH2) | [C(Cam)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(Carboxymethyl) - Cys(CMC) / Cys(CH2COOH) | [C(Cmc)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(di(palmitoyloxy)-propyl) - Cys(Pam2) | [C(Pam2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(Farnesyl) - | [C(Farnesyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(HRP) - Cys(horseradish peroxidase) | [C(HRP)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(MTSL) - | [C(MTSL)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(Myristyl) - Cys(CH2(CH2)12CH3) | [C(Myristyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(Palmitoyl) - | [C(Palm)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(S-Butyl) - | [C(S-But)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(S-Ethyl) - | [C(S-Et)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(S-Isobutyl) - | [C(S-Isobut)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(S-Isopropyl) - | [C(S-Isoprop)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(S-Methyl) - | [C(S-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(S-Pentyl) - | [C(S-Pentyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(S-Propyl) - | [C(S-Prop)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cys(S-tert-Butyl) - | [C(S-tert-But] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Cysteamide - | Cysteamide | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Decanoyl - | Decanoyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Desthiobiotin - | Desthiobiotin-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Digoxigenin - | Digoxigenin-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | DOTA - | [DOTA] | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Ethylamide - N-Ethyl | CONH(C2H5) | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Ethylester - O-Ethyl | COOEt | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Fmoc | Fmoc-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Formyl - | Formyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Glu(Arg) - Arg at side chain of Glu | [Glu(Arg)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Homoserine lactone - | [Homoser lactone] | C-末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | HRP ー | CO-NH -HRP | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | HRP ー | HRP-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Hydrazide - | CO-NH -NH2 | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Hydrazine-succinyl - | H2N-NH-CO-CH2-CH2-CO-NH- | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Iodoacetyl - | IH2C-CO- | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Lys(2-Aminooxy acetic acid) - Lys(Aoa) | [K(Aoa)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Acetyl) - | [K(Ac)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Ahx-Biotin) - | [K(Ahx-Biotin)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Ahx-SS-Biotin) - | [K(Ahx-SS-Biotin)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Biotin) - | [K(Biotin)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Boc) - | [K(Boc)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Butyryl) - | [K(Butyryl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Desthiobiotin) - | [K(Desthiobiotin)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Digoxigenin] - | [K(Digoxigenin)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(DST-PEG 2-Biotin) - | [K(DST-PEG 2-Biotin)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Ferrocene) - | [K(Ferrocene)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Formyl) - | [K(Formyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(GG) - Ubiqutin | [K(GG)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(GGRLR) - | [K(GGRLR)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Glutaryl) - | [K(Glutaryl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Lipoyl) - | [K(Lipoyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(NIP) - | [K(NIP)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Palmitoyl) - | [K(Palmitoyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Propionyl) - | [K(Propionyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Pyrofolate) - | [K(Pyrofolate)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Stearyl) - | [K(Stearyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(Succinyl) - | [K(Succinyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Lys(TFA) - Lysine(Trifluoracetyl) | [K(TFA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Maleimide - via SMCC | Maleimide-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Methanethiosulfonate - MTS | MTS-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Methoxysuccinyl - | H3C-O-CO-CH2-CH2-CO-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Methylamide - N-Methyl | CO-NH(CH3) | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Methylester - O-Methyl | COOMe | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Myristoyl - | Myristoyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | N-Hydroxysuccinimid ester - NHS | CO-NHS | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Orn(Biotin) - | [Orn(Biotin)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Palmitoyl - | Palmitoyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | para-Bromo-D-Phenylalanine - | [D-F(4-Br)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | para-Chloro-Phenylalanine - | [F(4-Cl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | para-Iodo-Phenylalanine - | [F(I)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | para-Nitro-Phenylalanine - | [F(NO2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Phenylacetic acid - Paa | Paa-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Photo-Leucine - | [Photo-L] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Photo-Methionine - | [Photo-M] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | p-tosyl-Gly - | [p-tosyl-G] | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | S-Acetylmercaptosuccinyl - SAMSA | SAMSA-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Ser(Acetyl) - | [S(Ac)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Ser(Octanoyl) - | [S(Oct)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Misc | Stearyl - | Stearyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Succinyl - | Succinyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | t-Butylester - | COOtBu | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | tert.Butoxycarbonyl - Boc | Boc-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Thiobenzyl - | CO-S(Bzl) | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
Misc | Thiopropionyl - Tpa | Tpa-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | trans-Cinnamoyl - | Cinnamoyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Misc | Tyr(Palmitoyl) - | [Y(Palm)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | (2,4-Dinitrophenyl)-Glycine - (2,4-DNP)-Gly | DNP-NH-G | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | 2,4-Dinitrophenyl - DNP | CO-DNP | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | 2,4-Dinitrophenyl - DNP | DNP-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | 5/6-Carboxyfluorescein - 5/6-FLUO | 5/6-Fluorescein-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | 5/6-Tetramethylrhodamine - 5/6-TAMRA | 5/6-TAMRA-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | 5-Carboxyfluorescein - 5-FLUO | 5-Fluorescein-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | 5-Tetramethylrhodamine - 5-TAMRA | 5-TAMRA-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | 6-Carboxyfluorescein - 6-FLUO | 6-Fluorescein-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | 6-Tetramethylrhodamine - 6-TAMRA | 6-TAMRA-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | 7-Amino-4-methylcoumarin - AMC | CO-AMC | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | Ala(2-Bacd) - benzo[b]acridin-12(5H)-on-2-yl | [Ala(2-Bacd)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Amino-trifluoromethyl-coumarin - AFC | CO-AFC | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | ATTO 647N - | ATTO 647N-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | Cy7 ー | Cy7-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | Cys(5/6-TAMRA) - | [C(5/6-TAMRA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Cys(5-TAMRA) - | [C(5-TAMRA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Cys(6-TAMRA) - | [C(6-TAMRA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Cys(acetamido-fluorescein) - | [C(acetamido-fluorescein)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Cys(AEDANS) - | [C(AEDANS)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Cys(Allophycocyanine) - | [C(Allophycocyanine)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Cys(DY 555) - | [C(DY 555)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Cys(DY 647P1) - | [C(DY 647P1)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Cys(DY 649) - | [C(DY 649)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Cys(DYQ660) - | [Cys(DYQ660)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Dabcyl - | Dabcyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | Dabsyl - | Dabsyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | Dansyl - | CO-Dansyl | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | Dansyl - | Dansyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DAP(DNP) - DNP at Diaminopropionic acid | [DAP(DNP)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | DAP(DY 647) - DY 647 at Diaminopropionic ac. | [DPA(DY-647)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | DAP(DyLight 488) - DyLight 488 at Diaminoprop. ac | [DPA(DY 488)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | DAP(NMA) - NMA at Diaminopropionic acid | [DAP(NMA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Dinitrophenyl-Ethylenediamine - EDDnp | CO-EDDnp | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | D-Lys(5/6-Fluorescein) - | [D-K(5/6-Fluorescein)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | D-Lys(5/6-TAMRA) - | [D-Lys(5/6-TAMRA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | DY 495 - | DY 495-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 505 - | DY 505-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 530 - | DY 530-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 547 - | DY 547-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 549 - | DY 549-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 630 - | DY630-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 633 - | DY 633-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 635 - | DY 635-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 647 - | DY 647-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 647 - aminomodified | CO-DY 647 | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | DY 649 - | DY 649-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 649P1 - aminomodified | CO-DY 649P1 | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 650 - | DY650-NH | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | DY 680 - | DY 680-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 682 - | DY 682-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 750 - | DY 750-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 750 - | CO-DY 750 | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | DY 751 - | DY 751-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DY 800 - | DY 800-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DyLight 488 - | DY 488-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DyLight 504Q - | DyLight 504Q-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DyLight 543Q - | DyLight 543Q-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DyLight 554-R1 - | DyLight 554-R1-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DyLight 683Q - | DyLight 683Q-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | DYQ 660 - | DYQ 660-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | EDANS - | CO-EDANS | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | Glu(EDANS) - | [E(EDANS)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | His(DNP) - | [H(DNP)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(2-(N-methylamino)benzoyl) - Lys(NMA) | [Lys(NMA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(2,4-DNP) - | [K(DNP)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(5/6-Fluorescein) - | [K(5/6-Fluo)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(5/6-TAMRA) - | [K(5/6-TAMRA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(5-Fluorescein) - | [K(5-Fluo)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(5-TAMRA) - | [K(5-TAMRA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(6-Fluorescein) - | [K(6-Fluo)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(Ahx-(5-Fluorescein)) - | [K(Ahx-(5-Fluo))] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(ATTO 655) - | [K(ATTO 655)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(Dabcyl) - | [K(Dabcyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(Dde) - | [Lys(Dde)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 405) - | [K(DY 405)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 495) - | [K(DY 495)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 530) - | [K(DY 530)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 547) - | [K(DY 547)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 590) - | [K(DY 590)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 630) - | [K(DY 630)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 635) - | [K(DY 635)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 647) - | [K(DY 647)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 650) - | [Lys(DY 650)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DY 800) - | [K(DY 800)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DyLight 488) - | [K(DY 488)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DyLight 633) - Lys(DY633) | [K(DyLight 633)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DyLight 649) - | [K(DY 649)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(DYQ 3) - | [K(DYQ 3)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(HOC) - (7-hydroxycoumarin-3-yl)formyl | [Lys(HOC)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(HOMCA) - | [Lys(HOMCA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(MCA) - | [K(MCA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(MOC) - (7-methoxycoumarin-3-yl)formyl | Lys(MOC) | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(Rhodamine B) - | [K(Rhodamine B)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Lys(Rhodamine Green) - | [K(Rhodamine Green)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | Methoxycoumarin acetic acid - MCA | CO-MCA | C-末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | Methoxycoumarin acetic acid - MCA | MCA-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | Ornithine(Coumarin343) - | [Orn(C343)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
色素 | para-Nitroanilide - pNA | CO-pNA | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | para-Nitrophenylester - | COONp | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | QSY21 - | QSY21-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | Rhodamine 110 - | CO-Rhod 110 | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | Rhodamine B - | Rhodamin B-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
色素 | R-Phycoerythrin - | CO- R-Phycoerythrin | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
色素 | Tide Quencher 2 - TQ2 | TQ2-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
リンカー | 12-Aminododecanoic acid - Ado | [Ado] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | 5-Aminopentanoic acid - Aminovaleric acid (Ava) | [Ava] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | 6-Aminohexanoic acid (Ahx) - Aminocaproic acid (Aca) | [Ahx] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | 8-Aminooctanoic acid - Aoc | [Aoc] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | Cys(PEG 40000) - | [C(PEG 40000)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | Methyl-PEG12 - MS(PEG)12 | MS(PEG)12 | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
リンカー | Methyl-PEG24 - MS(PEG)24 | MS(PEG)24 | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
リンカー | PEG 12 (40 atoms) - Amino-PEG-acid | [PEG 12] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | PEG 2 (9 atoms) - 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic acid | [PEG 2] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | PEG 20,000 - | PEG 20,000-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
リンカー | PEG 2000 - Amino-PEG-acid | [PEG 2000] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | PEG 3 (13 atoms) - Amino-trioxadodecanoic acid | [PEG 3] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | PEG 4 (16 atoms) - Amino-PEG-acid | [PEG 4] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | PEG 5 (19 atoms) - Amino-PEG-acid | [PEG 5] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | PEG 5000 - | CO-PEG 5000 | Cー末端 | □□□□...□□□■ |
リンカー | PEG 5000 - Amino-PEG-acid | [PEG 5000] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | PEG 6 (22 atoms) - Amino-PEG-acid | [PEG 6] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | PEG 8 (28 atoms) - Amino-PEG-acid | [PEG 8] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
リンカー | PEG-4 Azide - | N3-PEG4-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Special AAs | 2-(4'-Pentenyl)alanine - | [A(pentenyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 2,3-Diaminopropionic acid - DAP | [DAP] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 2-Amino-4-thiazolinic acid - | [2-Amino-4-thiazolinyl] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 2-Indanyl-Glycine - Igl | [Igl] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 2-Methyl-D-Tryptophan - | [D-W(2-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 2-Naphthyl-Alanine - 2-Nal | [2-Nal] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 2-Naphthyl-D-Alanine - D-2-Nal | [D-2-Nal] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 3,3-Diphenyl-Alanine - | [A(F2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 3,4-Dihydroxy-Phenylalanine - | [F(OH)2] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 5,5-Dimethyl-Proline - | [P(Me2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | 5-Hydroxy-Tryptophan - | [W(OH)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Allyl-Glycine - 2-Aminopent-4-enoic acid | [G(allyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | alpha-Allylalanine - | [Allyl-A] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | alpha-aminoadipic acid - Aad | [Aad] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | alpha-t-butylglycine - | [G(tBu)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Aminobenzoic acid - Abz | [Abz] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Aminobutyric acid - Abu | [Abu] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Aminocyclohexyl carbox. acid - Ac6c | [Ac6c] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Aminoisobutyric acid - Aib | 0 | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Asp beta-methyl ester - Asp(OMe) | [D(OMe)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Asp(Isopropylamide) - | [D(Isopropylamide)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Azetidine-2-carboxylic acid - Aze | [Aze] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Canavanine - Cav | [Cav] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Citrulline - | [Cit] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Cyclopentyl-Glycine - | [G(cyclopentyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Cysteic acid - Cya | [Cya] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Cysteine sulfonate - | [C(SO3H)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-2-Indanyl-Glycine - D-Igl | [D-Igl] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-4-Hydroxyphenly-Glycine - D-Hpg | [D-Hpg] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Alanine - | *A | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Amino Acid - | [D-aa] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Arginine - | R | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Asparagine - | *N | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Aspartic acid - | *D | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Cysteine - | *C | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Glutamic acid - | *E | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Glutamine - | *Q | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Histidine - | *H | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Homocysteine - | [D-Homocys] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Homoserine - | [D-Homoser] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Diaminotrioxatridecan suc. ac.- TTDS | [TTDS] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Isoleucine - | *I | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Leucine - | *L | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Lysine - | *K | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Methionine - | *M | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Ornithine - | [D-Orn] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Phenylalanine - | *F | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Proline - | *P | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Serine - | *S | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Threonine - | *T | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Tryptophan - | *W | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Tyrosine - | *Y | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | D-Valine - | *V | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Formylglycine - | [G(CHO)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | gamma-Carboxyglutamic acid - Gla | [Gla] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Gamma-Glu, amidated - Gla, amidation at side chain | [Gla amide] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Glu gamma-methyl ester - Glu(OMe) | [E(OMe)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Homo-Citrulline - | [Homocit] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Homophenylalanine - | [HomoF] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Homoserine - | [Homoser] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Hydroxy-Proline - Hyp | [Hyp] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Hyposine - Hpu | [Hpu] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Isoaspartic acid - | 0 | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Kynurenine - Kyn | [Kyn] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Mercaptoacetic acid - Thioglycolic acid | [Mercaptoacetyl] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Mercaptopropionic acid - Mpa | [Mpa] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Methionine-sulfone - | [M(O2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Methionine-sulfoxide - | [M(O)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | N-Formylkynurenine - | [Formyl-Kyn] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Norleucine - | [Nle] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Norvaline - 2-Aminopentanoic acid, Nva | [Nva] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Octahydroindole carbox. acid - | [Oic] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Ornitine - | [Orn] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | para-Acetylphenylalanine - pAF | [para-Ac-Phe] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Phenylglycine - Phg | [Phg] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Pyroglutamic acid - Pyr | [Pyr] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Selenocysteine - Sec | [Sec] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | β-Alanine - | [β-A] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | β-Cyclohexyl-Alanine - Cha | [Cha] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | β-cyclohexyl-D-Alanine - D-Cha | [D-Cha] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Tetrahydroisquinol.carb.acid - Tic | [Tic] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | Thiazolidine-4-carboxylic acid - Thz | [Thz] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Special AAs | γ-Glutamic acid - | [γ-E] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | 1-Methyl-Tryptophan - | [W(1-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | 2,6-Dimethyl-Tyrosine - | [Y(Me2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | 2-Methylproline - | [P(2-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | 2-Methyl-Tryptophan - | [2-Me-Trp] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Dimethyl-Arginine (asym.) - | [R(Me)2-asym] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Dimethyl-Arginine (sym.)- | [R(Me)2-sym] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Dimethyl-Cysteine - Penicillamine | [Pen] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Dimethyl-Lysine - | [K(Me)2] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Dimethyl-Phenylalanine - | [F(Me)2] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Dimethyl-Valine - | [V(Me)2] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Methyl-Arginine - | [R(Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Methyl-Lysine - | [K(Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | N-Methyl-Alanine - | [Ala(N-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | N-Methyl-Glycine - | [G(N-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | N-Methyl-Leucine - | [L(N-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | N-Methyl-Phenylalanine - | [F(N-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | N-Methyl-Tyrosine - | [Y(N-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | N-Methyl-Valine - | [V(N-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Phosphono-Phenylalanine - | [F(PO3H2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Phospho-Serine - | [S(PO3H2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Phospho-Threonin - | [T(PO3H2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Phospho-Tyrosin - | [Y(PO3H2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | β-GalNAc-Threonine - | [T(β-GalNAc)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | β-GlcNAc-Asparagine - | [N(β-GlcNAc)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | β-GlcNAc-Serine - | [S(β-GlcNAc)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | β-GlcNAc-Threonine - | [T(β-GlcNAc)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Sulfuryl-Serine - | [S(SO3H)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Sulfuryl-Threonine - | [T(SO3H)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Sulfuryl-Tyrosine - | [Y(SO3H)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Trimethyl-Arginine - | [R(Me3)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | Trimethyl-Lysine - | [K(Me)3] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | α-GalNAc-Serine - | [S(α-GalNAc)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | α-GalNAc-Threonine - | [T(α-GalNAc)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | α-Mannosyl-Serine - | [S(α-Mannosyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | α-Mannosyl-Threonine - | [T(α-Mannosyl)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | α-Methyl Aspartic acid - | [D(α-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
PTM | α-Methyl Glutamic acid - | [E(α-Me)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Ala (13C3;15N) - | [A(13C3; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Ala (D3) - | [A(D3)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Arg (13C6) - | [R(13C6)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Arg (13C6;15N4) - | [R(13C6; 15N4)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Asn (13C4;15N2) - | [N(13C4; 15N2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Asp (13C4;15N - | [D(13C4; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Gln (13C5;15N2) - | [Q(13C5;15N2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Glu (13C5;15N) - | [E(13C5; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Gly (13C2;15N) - | [G(13C2; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy His (15N3) - | [His(15N3)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Ile (13C6;15N) - | [I(13C6; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Leu (13C1) - | [L(13C1)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Leu (13C6) - | [L(13C6)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Leu (13C6;15N) - | [L(13C6; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Leu (D10) - | [L(D10)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Leu (D3) - | [L(D3)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Lys (13C6) - | [K(13C6)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Lys (13C6;15N2) - | [K(13C6; 15N2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Phe (13C9;15N) - | [F(13C9; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Pro (13C5;15N) - | [P(13C5; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Ser (13C3;15N) - | [S (13C3;15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Ser (D3) - | [S(D3)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Thr(13C4;15N) - | [T(13C4;15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Trp (13C11;15N2) - | [W (13C11;15N2)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Tyr (13C9;15N) - | [Y (13C9; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Val (13C5) - | [V(13C5)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | Heavy Val (13C5;15N) - | [V(13C5; 15N)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | L-tyrosine-phenyl-d4 - deuterated Tyr | [Tyr(D4)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Isotopic | TMT6-126 - | TMT6-126-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Isotopic | TMT6-127 - | TMT6-127-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Isotopic | TMT6-128 - | TMT6-128-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Isotopic | TMT6-129 - | TMT6-129-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Isotopic | TMT6-130 - | TMT6-130-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Isotopic | TMT6-131 - | TMT6-131-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Immunization | Blue Carrier Protein - | CO-NH -Blue Carrier Protein | C-末端 | □□□□...□□□■ |
Immunization | BSA - | CO-BSA | C-末端 | □□□□...□□□■ |
Immunization | BSA via Glutaraldehyde - | BSA-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Immunization | Cys(BSA) - | [C(BSA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Immunization | Cys(KLH) - | [C(KLH)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Immunization | Cys(OVA) - | [C(OVA)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Immunization | KLH - | CO-KLH | C-末端 | □□□□...□□□■ |
Immunization | KLH via Glutaraldehyde - | KLH-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Immunization | Lys(BSA) - | [K(BSA] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Immunization | Lys(KLH) - | [K(KLH] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Immunization | MAP 16 - Crude 8-20 aa, at C-term. only | MAP 16 | C-末端 | □□□□...□□□■ |
Immunization | MAP 4 - Crude 8-20 aa, at C-term. only | MAP 4 | C-末端 | □□□□...□□□■ |
Immunization | MAP 8 - Crude 8-20 aa, at C-term. only | MAP 8 | C-末端 | □□□□...□□□■ |
Immunization | OVA - | CO-OVA | C-末端 | □□□□...□□□■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | 3-Azido-Alanine - Aza | [Aza] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | 5-Azidopentanoyl - 5-Azidovalerianoyl | 5-Azidopentanoyl-NH | N-末端 | ■□□□...□□□□ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | 6-Azido-Norleucine - Nle(N3) | [Nle(N3)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Azidohomoalanine - Aha/ Dab(N3) | [Aha] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Azido-Lysine - | [K(N3)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Cyclisation (C-C), disulfide - | [C cyclo(S-S)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Cyclisation (D-K), amide bond - | [ ] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Cyclisation (E-K), amide bond - | [ ] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Cyclisation (K-C-terminus) - side chain of K to C-terminus | [ ] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Cyclisation (NH-CO), homodetic - | [ ] | N-末端 | ■□□□...□□□■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Double disulfide - | [C cyclo(S-S)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | D-Propargylglycine - D-Pra | [D-Pra] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Hetero-Dimer - | [ ] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Homo-Dimer - | [ ] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Mixed amino acids - | [X] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | para-Azido-Phenylalanine - | [F(N3)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Propargylalanine - alpha-Me-L-Ala(Pentynyl)-OH | [Propargylala] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Propargylglycine - Pra | [Pra] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Side chain coupling to Lys - Asymmetric Sequence | [K] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Side chain coupling to Lys - Symmetric Sequence | [K] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |
Cyclization/Dimerization/Special Synthesis | Site directed disulfide bridge - Cyclisation (C-C) | [Cys cyclo(S-S)] | 配列内部 | ■■■■...■■■■ |