Conjugate-Probes-ELISA
弊社では、ELISA用のさまざまなコンジュゲートおよび検出用プローブをご用意しております。このような検出用プローブとしては、二次抗体、ビオチン結合タンパク質、抗体結合タンパク質、およびこれらのコンジュゲート、CaptureSelect™ビオチン標識リガンドコンジュゲートなどがあります。
ELISA用コンジュゲートおよびプローブ
多様な種のIgGなどの免疫グロブリン用のポリクローナル抗体について、精製したコンジュゲーションされていない状態、およびHRP、AP、ビオチンなどの一般的な蛍光体とのコンジュゲートとして、それぞれご提供いたします。
血漿タンパク質およびモノクローナル抗体以外のバイオシミラーに対する抗体、抗体誘導体に結合するリガンドです。ストレプトアビジンで官能基化された表面上に固定化された際、リガンドの結合反応性が維持されるよう適切なスペーサーが用いられています。
プロテインA、プロテインG、プロテインA/G、プロテインLなどの抗体結合タンパク質について、精製した状態のもの、およびビオチン標識または ペルオキシダーゼ(HRP)標識されたコンジュゲートをご用意しております。このようなコンジュゲートは、マイクロプレートアッセイやメンブレンアッセイにおける二次検出に用いることができます。
ELISAおよびウェスタンブロットにおいて、ビオチン標識された抗体プローブの検出に用いるストレプトアビジン、NeutrAvidin、アビジンタンパク質のコンジュゲートには、ペルオキシダーゼおよびpolyHRPコンジュゲート、 高輝度蛍光および赤外光コンジュゲートなどがあります。