Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen ProcartaPlex Platinum パネルおよびキットは、血清や血漿サンプル由来のマトリクスの影響を克服するためにデザインされており、スパイク実験や希釈実験における回収率が改善できます。血清および血漿サンプルは、さまざまな成分を含んだ複雑なマトリクスです。この複雑性はサイトカイン類の読み取りを妨害するマトリクス効果を引き起こします(スパイク実験における回収率や希釈実験における直線性の低下)。
私たちはこういったマトリクスやマルチプレックスの問題を克服するため、マトリクスタイプ特異的なサンプル希釈液を開発し、従来の ELISA と同等の高性能な仕様を達成しました。血清や血漿サンプルの希釈のために新しく開発したこの代替マトリクスは、スパイク実験や希釈実験において 70 ~ 130%の回収率を得ることができる ProcartaPlex Platinumキットに含まれています。
製品番号 | 名前 | 抗原 |
---|---|---|
EPXP420-10200-901 | Platinum ProcartaPlex Panel 1 (42plex) | BDNF, Eotaxin (CCL11), GM-CSF,GROα (KC/CXCL1), HGF, IFNα, IFNγ, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A (CTLA-8), IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8 (CXCL8), IL-9, IL-20, IL-21, IP-10, LIF, MCP-2, MIP-1α (CCL3),MIP-1β (CCL4), Osteoprotegerin (OPG),PDGF-BB, PECAM-1, Pセレクチン, RANTES (CCL5), SCF, TNFα, TNF-RII, tPA, TSLP, VEGF-A, VEGF-D |
EPXP130-10100-901 | Platinum ProcartaPlex Panel 2 (13plex) | IFNγ, GM-CSF, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A (CTLA-8), IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 (CXCL8), TNFα |
ProcartaPlex Platinum simplex kitは、個々のアナライトを検出するための磁気ビーズセットです。これらのキットは、マルチプレックスパネルに標的を追加したり、個々の Platinum シンプレックスキットを組み合わせてカスタムパネルを作成できるようにデザインされています。シンプレックスキットを組み合わせる場合には、マルチプレックスパネルとは別の適切な基本キットが必要です。