Luminexシステムのための ProcartaPlex マルチプレックスアッセイ
少ないサンプル量で、より多くのバイオマーカーをプロファイル
Invitrogen ProcartaPlex イムノアッセイは抗体ベースの磁性ビーズ試薬キットおよびパネルで、Luminex 機器プラットフォームを使用したマルチプレックスタンパク質定量分析に使用できます。このアッセイはヒト、マウス、ラット、ヒト以外の霊長類、イヌ、およびその他の種のサイトカイン、ケモカイン、増殖因子などの標的タンパク質 200 種類以上に対応しています。50 以上の設定済みマルチプレックスパネル(2 ~ 65 プレックス)から選択するか、シングルプレックスキット(90 %が組み合わせ可能)を混合してカスタムマルチプレックスアッセイを作成することができます。
ProcartaPlex マルチプレックスイムノアッセイを活用したバイオマーカー定量の 2018 年版新規ガイドをダウンロード
ProcartaPlex パネルコンフィギュレーターでカスタムアッセイを検索する
ProcartaPlex パネルコンフィギュレーター を開いて、アッセイデザインの画面を表示する。
お見積もり希望いただいた内容を弊社担当者が確認し、ご注文内容と価格、Assay IDをメールにてご連絡します。
内容をご確認いただき、webのクイックオーダーにAssay IDを入力してご注文ください。
お見積もり希望いただいた内容を弊社担当者が確認し、ご注文内容と価格、Assay IDをメールにてご連絡します。
内容をご確認いただき、webのクイックオーダーにAssay IDを入力してご注文ください。
※ProcartaPlex カスタムアッセイはオンラインオーダー製品です。それ以外のProcartaPlex製品のご注文は契約販売代理店へご連絡ください。
ProcartaPlex イムノアッセイの関連するカテゴリー
ProcartaPlex アッセイ
便利で組み合わせ可能なマルチプレックスパネルおよびシンプレックスキットで、ヒト、マウス、ラットなどのサンプル 25 ~ 50 μL あたり最高 80 のタンパク質ターゲットを同時測定できます。
ProcartaPlex 高感度アッセイ
ヒトおよびマウスのマルチプレックスパネルおよび組み合わせ可能なシンプレックスキットで、非常に低濃度の標的タンパク質を測定し、すべてのアナライトに対してフェムトグラムレンジの感度を達成するよう設計されています。 
ProcartaPlex Platinum アッセイ
選択的ヒトマルチプレックスパネルおよび組み合わせ可能なシングルプレックスキットで、   血清や血漿サンプルからのマトリックス効果を克服するよう設計されているため、Spike & Recovery テストの結果が向上します。
ProcartaPlex カスタムアッセイ
Luminex システムでのイムノアッセイ定量に使用できるキスカスタムブレンドおよび最適化された ProcartaPlex マルチプレックスパネルを設計および設定するための、タンパク質標的メニューおよび注文オプションをご用意しています。
ProcartaPlex イムノアッセイのサポート情報
ProcartaPlex サプリメンタル製品
ProcartaPlex アッセイを補完する特製希釈液、バッファー、および PE 標識ストレプトアビジンのほか、マグネットやプレートウォッシャーなどのアクセサリーをお求め下さい。
ProcartaPlex イムノアッセイ文献リスト
ProcartaPlex イムノアッセイおよび Luminex 技術の使用が引用されている査読付きジャーナルを年代順に並べたリストをご参照ください。
ProcartaPlex Analyst 1.0 ソフトウェア
マルチプレックス解析ソフトウェアは、ProcartaPlex キットおよびパネルの購入で無料でダウンロードできます。
ProcartaPlex イムノアッセイの概要
Invitrogen ProcartaPlex マルチプレックスイムノアッセイは Luminex xMAP(マルチアナライトプロファイリング)技術を使用し、25 ~ 50 μL の血漿、血清、細胞培養上清、およびその他の体液サンプルに含まれる標的タンパク質 80 種類までの同時検出および定量を可能にしています。Luminex 技術は、マルチプレックスな ELISA 様アッセイにおいて、各ターゲットに対して異なる色素で標識した補足ビーズを使用します。ProcartaPlex イムノアッセイは、従来のサンドウィッチ ELISA に要する時間で、大幅に少ないサンプル量を使用して、最高 80 種のアナライトをプロファイルできます。
ProcartaPlex イムノアッセイの主な特長
  • 使いやすさとスループットを向上させる磁気ビーズフォーマット
  • 90%以上の ProcartaPlex アッセイが組み合わせ可能
  • 弊社の ELISA アッセイとの高い相関(R2 > 0.9)
  • プレックスサイズによらない拡張性と再現性
  • 65 種までのアナライトの定量を可能にする最も大きなパネル
ガイドをダウンロードする