Search Thermo Fisher Scientific
PowerEase Touch 120W Power Supply | PowerEase Touch 350W Power Supply | PowerEase Touch 600W Power Supply | PowerEase Touch HV Power Supply | |
---|---|---|---|---|
アプリケーション | 1~4枚のミニゲルまたは1~2枚のミディゲルの泳動、または1~2枚のミニゲルの転写、RNA/DNAの電気泳動 | 最高12枚のミニまたは8枚のミディの泳動、または最高8枚のミニゲルまたは4枚のミディゲルの転写、RNA/DNAの電気泳動 | 最高16枚のミニまたは8枚のミディの泳動、または最高8枚のミニゲルまたは4枚のミディゲルの転写、RNA/DNAの電気泳動 | 1~4枚のミニゲルまたは1~2枚のミディゲルの泳動、または1~2枚のミニゲル転写、ZOOM IPG Strips、IEFゲル、RNA/DNAの電気泳動 |
出力数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
出力電圧範囲 | 2~300 V | 2~300 V | 2~500 V | 20~3,500 V |
出力電流範囲 | 1~500 mA | 1 mA~3 A | 1 mA~3 A | 0.05 mA~500 mA |
電力 | 120 W | 350 W | 600 W | 250 W |
モード |
|
|
|
|
タイマー | 1ステップあたり最長999分 | 1ステップあたり最長999分 | 1ステップあたり最長999分 | 1ステップあたり最長999分 |
ディスプレイ | バックライト付きタッチスクリーン | バックライト付きタッチスクリーン | バックライト付きタッチスクリーン | バックライト付きタッチスクリーン |
プログラム |
|
|
|
|
特長 |
|
|
|
|
PowerEase Touch Power Supplyは電圧、電流、電力の正確な出力を提供しながら、操作とプログラムが容易で、モダンなスタッカブル設計と大型タッチスクリーンを特長としています。
120 W、350 W、および600 WモデルはDNA/RNA電気泳動、SDS-PAGE、およびネイティブPAGEなどのアプリケーションに最適で、Invitrogenプレキャストタンパク質ゲルの電気泳動プロトコル用にあらかじめプログラムされており、他のアプリケーション用に容易にプログラムできます。350 Wモデルはミディサイズのタンパク質ゲルを転写するのに十分な電源を供給し、600 WモデルはIEFゲルを泳動できます。HVモデルのプログラム済みプロトコルはInvitrogen IEFゲルおよびZOOM IPG Stripsに対応し、ZOOM IPGRunner Systemによる2Dゲル電気泳動に適しています。
PowerEase Touch 120 Wおよび350 W Power Supplyは、Mini Gel TankまたはXCell SureLock Mini-Cell Tankと、ブロットモジュールありまたはなしのバンドルでも購入でき、コストを節約できます。PowerEase Touch HVはZOOM IPGRunner Systemと組み合わせて使用することもできます。以下の表を使用して、お客様のニーズに合ったウェルカムパックをお探しください。
PowerEase Touch Power Supply | ミニゲルタンクおよびブロットモジュール | ミディゲルタンクおよびブロットモジュール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ番号 | PowerEase Touch 120 W | PowerEase Touch 350 W | Mini Gel Tank | Mini Blot Module | XCell SureLock Mini Cell | XCell SureLock Blot Module | SureLock Tandem Midi Gel Tank | SureLock Midi Blot Module |
PSC120M | ||||||||
PSC350M | ||||||||
PSC120S | ||||||||
PSC350S | ||||||||
PSC120MB | ||||||||
PSC350MB | ||||||||
PSC120SB | ||||||||
PSC350SB | ||||||||
PSC350TT | ||||||||
PSC350STMPV* | ||||||||
PSC350STMNC** |
*SureLock Tandem Midi Pre-cut 0.45 μm PVDFメンブレンおよびフィルターペーパー、SureLock Tandem Transfer Trayも含まれます
**SureLock Tandem Midi Pre-cut 0.2 μmニトロセルロースメンブレンおよびフィルターペーパー、SureLock Tandem Transfer Trayも含まれます
PowerEase Touch HV Power Supply and ZOOM IPGRunner Welcome Packは、一次元分離に必要なすべてのコンポーネントを含んでいます。お好みのZOOM IPGストリップとキャリアアンフォライトを追加するだけです。
カタログ番号 | PowerEase Touch Power Supply | その他のコンポーネント |
---|---|---|
PSHV00Z | PowerEase Touch HV | ZOOM IPGRunner Mini-Cell ZOOM IPGRunner Cassettes ZOOM Urea ZOOM CHAPS ZOOM Equilibration Trays |
PowerEase Touch 120W Power Supply | PowerEase Touch 350W Power Supply | PowerEase Touch 600W Power Supply | PowerEase Touch HV Power Supply | |
---|---|---|---|---|
アプリケーション | 1~4枚のミニゲルまたは1~2枚のミディゲルの泳動、または1~2枚のミニゲルの転写、RNA/DNAの電気泳動 | 最高12枚のミニまたは8枚のミディの泳動、または最高8枚のミニゲルまたは4枚のミディゲルの転写、RNA/DNAの電気泳動 | 最高16枚のミニまたは8枚のミディの泳動、または最高8枚のミニゲルまたは4枚のミディゲルの転写、RNA/DNAの電気泳動 | 1~4枚のミニゲルまたは1~2枚のミディゲルの泳動、または1~2枚のミニゲル転写、ZOOM IPG Strips、IEFゲル、RNA/DNAの電気泳動 |
出力数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
出力電圧範囲 | 2~300 V | 2~300 V | 2~500 V | 20~3,500 V |
出力電流範囲 | 1~500 mA | 1 mA~3 A | 1 mA~3 A | 0.05 mA~500 mA |
電力 | 120 W | 350 W | 600 W | 250 W |
モード |
|
|
|
|
タイマー | 1ステップあたり最長999分 | 1ステップあたり最長999分 | 1ステップあたり最長999分 | 1ステップあたり最長999分 |
ディスプレイ | バックライト付きタッチスクリーン | バックライト付きタッチスクリーン | バックライト付きタッチスクリーン | バックライト付きタッチスクリーン |
プログラム |
|
|
|
|
特長 |
|
|
|
|
PowerEase Touch Power Supplyは電圧、電流、電力の正確な出力を提供しながら、操作とプログラムが容易で、モダンなスタッカブル設計と大型タッチスクリーンを特長としています。
120 W、350 W、および600 WモデルはDNA/RNA電気泳動、SDS-PAGE、およびネイティブPAGEなどのアプリケーションに最適で、Invitrogenプレキャストタンパク質ゲルの電気泳動プロトコル用にあらかじめプログラムされており、他のアプリケーション用に容易にプログラムできます。350 Wモデルはミディサイズのタンパク質ゲルを転写するのに十分な電源を供給し、600 WモデルはIEFゲルを泳動できます。HVモデルのプログラム済みプロトコルはInvitrogen IEFゲルおよびZOOM IPG Stripsに対応し、ZOOM IPGRunner Systemによる2Dゲル電気泳動に適しています。
PowerEase Touch 120 Wおよび350 W Power Supplyは、Mini Gel TankまたはXCell SureLock Mini-Cell Tankと、ブロットモジュールありまたはなしのバンドルでも購入でき、コストを節約できます。PowerEase Touch HVはZOOM IPGRunner Systemと組み合わせて使用することもできます。以下の表を使用して、お客様のニーズに合ったウェルカムパックをお探しください。
PowerEase Touch Power Supply | ミニゲルタンクおよびブロットモジュール | ミディゲルタンクおよびブロットモジュール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ番号 | PowerEase Touch 120 W | PowerEase Touch 350 W | Mini Gel Tank | Mini Blot Module | XCell SureLock Mini Cell | XCell SureLock Blot Module | SureLock Tandem Midi Gel Tank | SureLock Midi Blot Module |
PSC120M | ||||||||
PSC350M | ||||||||
PSC120S | ||||||||
PSC350S | ||||||||
PSC120MB | ||||||||
PSC350MB | ||||||||
PSC120SB | ||||||||
PSC350SB | ||||||||
PSC350TT | ||||||||
PSC350STMPV* | ||||||||
PSC350STMNC** |
*SureLock Tandem Midi Pre-cut 0.45 μm PVDFメンブレンおよびフィルターペーパー、SureLock Tandem Transfer Trayも含まれます
**SureLock Tandem Midi Pre-cut 0.2 μmニトロセルロースメンブレンおよびフィルターペーパー、SureLock Tandem Transfer Trayも含まれます
PowerEase Touch HV Power Supply and ZOOM IPGRunner Welcome Packは、一次元分離に必要なすべてのコンポーネントを含んでいます。お好みのZOOM IPGストリップとキャリアアンフォライトを追加するだけです。
カタログ番号 | PowerEase Touch Power Supply | その他のコンポーネント |
---|---|---|
PSHV00Z | PowerEase Touch HV | ZOOM IPGRunner Mini-Cell ZOOM IPGRunner Cassettes ZOOM Urea ZOOM CHAPS ZOOM Equilibration Trays |