Search Thermo Fisher Scientific
Mini Gel Tank | XCell SureLock Mini-Cell | SureLock Tandem Midi Gel Tank | XCell4 SureLock Midi Cell | |
---|---|---|---|---|
適用ゲル | ゲルサイズ:Mini(8 x 8 cm) ゲルカセット:10 x 10 cm 厚さ:1.0 mmまたは1.5 mm | ゲルサイズ:Mini(8 x 8 cm) ゲルカセット:10 x 10 cm 厚さ:1.0 mmまたは1.5 mm | ゲルサイズ:Midi(8 x 13 cm) ゲルカセット:10.3 x 15 cm 厚さ:1.0 mm | ゲルサイズ:Midi(8 x 13 cm) ゲルカセット:10.3 x 15 cm 厚さ:1.0 mm |
キャパシティー | 最大2ゲル | 最大2ゲル | 最大2ゲル | 最大4ゲル |
特長 | 独自の便利な並列ゲルローディング、ゲルごとに独立したチャンバー | シンプルで頑丈な装置 | ゲルごとにチャンバーが独立している使いやすい装置で、バッファーの使用量を拡張できる。 | 1回の泳動で最大4枚のミディゲルを分離 |
バッファー必要量 | 各ゲル当たり400 mL | 上部チャンバー:200 mL 下部チャンバー:600 mL | 上部チャンバー:約170 mL(ゲル当たり) 下部チャンバー:約350 mL(ゲル当たり) | 上部チャンバー:175 mL(ゲルあたり) 下部チャンバー:700 mL(ゲル4枚の場合) |
ユニットの寸法 | 32 x 11.5 x 16 cm | 14 x 13 x 16 cm | 25 × 17.9 × 17.3 cm | 21 x 19 x 16 cm |
素材 | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリカーボネート |
電極線 | プラチナ | プラチナ | プラチナ | プラチナ |
電極の制限 | 500 VDCまたは100ワット | 1,500 VDCまたは75ワット | 600 VDCまたは200ワット | 600 VDCまたは200ワット |
トランスファーユニット | Mini Blot Module | XCell II Blot Module | SureLock Tandem Midi Blot Module | - |
トランスファーキャパシティー | 最大2ゲル | 最大2ゲル | 最大2ゲル | - |
適合電源 | PowerEase、Owlシステム、その他のシステムはNovex Power Supply Adapters(カタログ番号ZA10001)と併用 | PowerEase、Owlシステム、その他のシステムはNovex Power Supply Adapters(カタログ番号ZA10001)と併用 | Zoom Dual Power、PowerEase、Owlシステム | ZOOM Dual Power、PowerEase、Owlシステム、その他のシステムはNovex Power Supply Adapters(カタログ番号ZA10001)と併用 |
カタログ番号 | A25977 | EI0001 | STM1001 | WR0100 |
Invitrogen電気泳動用チャンバーシステムは、上部(陽極)と下部(陰極)のバッファーチャンバーがプラチナ線電極で接続されたタンクで構成されています。ゲルは電気泳動中、バッファーチャンバーの間に垂直に保たれます。バッファーチャンバーに電場がかかると、タンパク質はポリアクリルアミドゲル内をくぐり抜けます。電流を流すと、低分子はゲルマトリックス中をより速く移動し、高分子はよりゆっくりと移動します。
組み立てた電気泳動セルの電気抵抗は、バッファーの導電率、ゲルの厚さ、温度、および泳動するゲル数に依存します。抵抗はゲルシステムによって決まりますが、抵抗は泳動中に変化します。
電場におけるイオンの速度は、電界強度(単位距離あたりのボルト)に比例して変化します。電圧が高いほどイオンは速く移動します。ほとんどのアプリケーションでは定電圧設定が推奨されます。
特定のゲル/バッファー系では、特定の温度において電流は電界強度(電圧)と断面面積(ゲルの厚さと数)に比例して変化します。定電流設定を使用すると、移動速度は開始時は遅く、時間の経過とともに加速するため、不連続ゲルでのスタッキングが適しています。また、定電流で泳動する場合は、危険な状態を避けるために、電源の電圧制限を最大予想電圧かそれよりわずかに高い値で電圧設定してください。定電流では、抵抗が増加すると電圧が高くなります。局所的に障害状態(接続不良など)が発生した場合、抵抗が高まるため電圧が電源の最大値まで上昇し、電気泳動セルの過熱や損傷につながる可能性があります。
ワット数は、システムによって発生する熱に相関するエネルギー変換率を測定します。定電力を使用することで、泳動中にシステムが発生する熱の総量は一定に保たれますが、泳動中、電圧が上昇し電流が減少すると稼働率は変動します。IEFストリップを使用する場合は、通常定電力が使用されます。定電力を使用する場合は、電圧制限を泳動中の予想最大値よりわずかに高い値に設定してください。局所の抵抗が高いと、短い距離で大量の熱が発生する可能性があり、電気泳動セルやゲルが損傷します。
Mini Gel Tank | XCell SureLock Mini-Cell | SureLock Tandem Midi Gel Tank | XCell4 SureLock Midi Cell | |
---|---|---|---|---|
適用ゲル | ゲルサイズ:Mini(8 x 8 cm) ゲルカセット:10 x 10 cm 厚さ:1.0 mmまたは1.5 mm | ゲルサイズ:Mini(8 x 8 cm) ゲルカセット:10 x 10 cm 厚さ:1.0 mmまたは1.5 mm | ゲルサイズ:Midi(8 x 13 cm) ゲルカセット:10.3 x 15 cm 厚さ:1.0 mm | ゲルサイズ:Midi(8 x 13 cm) ゲルカセット:10.3 x 15 cm 厚さ:1.0 mm |
キャパシティー | 最大2ゲル | 最大2ゲル | 最大2ゲル | 最大4ゲル |
特長 | 独自の便利な並列ゲルローディング、ゲルごとに独立したチャンバー | シンプルで頑丈な装置 | ゲルごとにチャンバーが独立している使いやすい装置で、バッファーの使用量を拡張できる。 | 1回の泳動で最大4枚のミディゲルを分離 |
バッファー必要量 | 各ゲル当たり400 mL | 上部チャンバー:200 mL 下部チャンバー:600 mL | 上部チャンバー:約170 mL(ゲル当たり) 下部チャンバー:約350 mL(ゲル当たり) | 上部チャンバー:175 mL(ゲルあたり) 下部チャンバー:700 mL(ゲル4枚の場合) |
ユニットの寸法 | 32 x 11.5 x 16 cm | 14 x 13 x 16 cm | 25 × 17.9 × 17.3 cm | 21 x 19 x 16 cm |
素材 | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリカーボネート |
電極線 | プラチナ | プラチナ | プラチナ | プラチナ |
電極の制限 | 500 VDCまたは100ワット | 1,500 VDCまたは75ワット | 600 VDCまたは200ワット | 600 VDCまたは200ワット |
トランスファーユニット | Mini Blot Module | XCell II Blot Module | SureLock Tandem Midi Blot Module | - |
トランスファーキャパシティー | 最大2ゲル | 最大2ゲル | 最大2ゲル | - |
適合電源 | PowerEase、Owlシステム、その他のシステムはNovex Power Supply Adapters(カタログ番号ZA10001)と併用 | PowerEase、Owlシステム、その他のシステムはNovex Power Supply Adapters(カタログ番号ZA10001)と併用 | Zoom Dual Power、PowerEase、Owlシステム | ZOOM Dual Power、PowerEase、Owlシステム、その他のシステムはNovex Power Supply Adapters(カタログ番号ZA10001)と併用 |
カタログ番号 | A25977 | EI0001 | STM1001 | WR0100 |
Invitrogen電気泳動用チャンバーシステムは、上部(陽極)と下部(陰極)のバッファーチャンバーがプラチナ線電極で接続されたタンクで構成されています。ゲルは電気泳動中、バッファーチャンバーの間に垂直に保たれます。バッファーチャンバーに電場がかかると、タンパク質はポリアクリルアミドゲル内をくぐり抜けます。電流を流すと、低分子はゲルマトリックス中をより速く移動し、高分子はよりゆっくりと移動します。
組み立てた電気泳動セルの電気抵抗は、バッファーの導電率、ゲルの厚さ、温度、および泳動するゲル数に依存します。抵抗はゲルシステムによって決まりますが、抵抗は泳動中に変化します。
電場におけるイオンの速度は、電界強度(単位距離あたりのボルト)に比例して変化します。電圧が高いほどイオンは速く移動します。ほとんどのアプリケーションでは定電圧設定が推奨されます。
特定のゲル/バッファー系では、特定の温度において電流は電界強度(電圧)と断面面積(ゲルの厚さと数)に比例して変化します。定電流設定を使用すると、移動速度は開始時は遅く、時間の経過とともに加速するため、不連続ゲルでのスタッキングが適しています。また、定電流で泳動する場合は、危険な状態を避けるために、電源の電圧制限を最大予想電圧かそれよりわずかに高い値で電圧設定してください。定電流では、抵抗が増加すると電圧が高くなります。局所的に障害状態(接続不良など)が発生した場合、抵抗が高まるため電圧が電源の最大値まで上昇し、電気泳動セルの過熱や損傷につながる可能性があります。
ワット数は、システムによって発生する熱に相関するエネルギー変換率を測定します。定電力を使用することで、泳動中にシステムが発生する熱の総量は一定に保たれますが、泳動中、電圧が上昇し電流が減少すると稼働率は変動します。IEFストリップを使用する場合は、通常定電力が使用されます。定電力を使用する場合は、電圧制限を泳動中の予想最大値よりわずかに高い値に設定してください。局所の抵抗が高いと、短い距離で大量の熱が発生する可能性があり、電気泳動セルやゲルが損傷します。