Search Thermo Fisher Scientific
XCell製品ラインのミニセル の特長は、シンプルで、頑丈、便利なことです。XCell SureLock™ミニセルの導入により、従来の技術が受け継がれることになりました。以前のモデルに使われていた後方ウェッジに代えて、ゲルテンションウェッジに組み込んだことで、XCell SureLock™は最高に使いやすいミニセルになりました。
プレキャストゲルおよびバッファーコアをミニセル下側バッファーチャンバ―に入れます。ゲルテンションウェッジのレバーを前側に押してロック位置にすると、均等な水平方向の力が生じ、ゲル/バッファーコアアセンブリを下側バッファーチャンバー内に固定します。 (図1).ゲルテンションウェッジのポジティブロッキング作用により、トラブルや漏れのないゲル泳動が常に確保されます。
XCell SureLockミニセル製品マニュアル
ロック位置 | ロック解除位置 |
ステップ 1 バッファーコアに1枚または2枚のプレキャストゲルを置きます。 | ステップ 2 XCell SureLock™ミニセルの下側バッファーチャンバーに、バッファーコアとゲルを入れます。 | ステップ 3 ゲルテンションウェッジをロックし、サンプルをロードし、バッファーチャンバ―を満たせば準備完了です。 |
ゲルキャパシティー | ミニゲル2枚まで |
セルサイズ | 11 x 12 x 16 cm (蓋をした状態の高さ) |
上側バッファーチャンバ―に必要な容量 | Novex®ミニゲルの場合、200 mL |
下側バッファーチャンバ―に必要な容量 | Novex®ミニゲルの場合、600 mL |
材料 | ポリカーボネート |
耐薬品性 | XCell SureLock™ ミニセルはほとんどのアルコールに耐性ですが、塩素化炭化水素(クロロホルムなど)、芳香族炭化水素(トルエン、ベンゼンなど)、またアセトンには耐性がありません。 |
*星印は、European Community Safety requirements, Directive 73/23/EECに適合した実験機器であることを示しています。
The XCell SureLock™ ミニセルは、米国特許No. 6,001,223で保護されています。
XCell SureLock™ミニセルはミニゲルのブロッティング用に簡単に改変できます。従来のXCell II™ブロットモジュールをゲル/バッファーコアアセンブリの代わりに下側バッファーチャンバーに挿入するだけです。