Invitrogen Mini Gel Tank electrophoresis chamber system
ミニゲルタンクの仕様
容量最大2ミニゲル
ゲル適合性ゲルサイズ:8 x 8 cm
ゲルカセット:10 x 10 cm
厚さ:1.0 mmまたは1.5 mm
適合するゲルすべてのInvitrogen precast mini gelsSureCast handcast gels、およびInvitrogen empty mini gel cassettes
バッファーチャンバーの要件各ミニゲル当たり400 mL
オプションの転写装置Mini Blot Module
転写容量最大2ミニゲル
適合する電源PowerEase Touch 120WおよびPowerEase Touch 350W、Owlシステム、HoeferやBio-Radなどの他のシステムではNovex Power Supply Adapter(カタログ番号ZA10001)と併用
ユニットの寸法32 x 11.5 x 16 cm(蓋をした状態での高さ)
材料ポリカーボネート
電極線プラチナ
電極の限度500 VDCまたは100ワット
薬品耐性ミニゲルタンクはほとんどのアルコールの影響を受けませんが、塩素化炭化水素(クロロホルムなど)、芳香族炭化水素(トルエン、ベンゼンなど)、アセトンには適合しません。
カタログ番号A25977
概要
ミニゲルタンクの独自のタンク設計は、便利なサイドバイサイドのゲルローディングを可能にし、使用中の視認性も向上させています。各タンクは1回の泳動で最大2枚のゲルに対応しており、各ゲルを別々のチャンバーで泳動できるため、ゲル1枚でも容易に泳動できます。この利点により、必要なバッファーを低減でき、1つのゲルの泳動に必要なバッファーのみを使用することが可能です。
ミニゲルタンクは、Mini Blot Moduleを併用してウェットタンク転写に使用できます。2つのMini Blot Moduleをミニゲルタンクに装着できるため、1度に2枚のゲルを転写できます。ブロットモジュールの独自の設計により、転写バッファーの使用量を低減できます(ゲル1枚あたりわずか220 mL)。必要なバッファーが少量のため、必要なメタノールの量を最小限に抑えます。ミニゲルタンクでの転写の詳細はこちらをご確認ください。
Invitrogen Mini Gel Tankを使用してタンパク質を分離する方法
Invitrogen Mini Blot ModuleをMini Gel Tankで使用してウェスタンウェットタンク転写を行う方法
推奨される電気泳動条件
ゲルタイプ電圧(V)電流(mA)終了時電流泳動時間
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MES)2001607020
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MOPS)2001605035
NuPAGE 4-12% BisTris (MES)2001609030
NuPAGE 4-12% BisTris (MOPS)2001405042
Novex 4-20% TrisGlycine (denatured)1254010100
Novex 4-20% TrisGlycine (native)125301090
NuPAGE 3-8% TrisAcetate (denatured)150602050
NuPAGE 3-8% TrisAcetate (native)1504010100
Novex 10-20% Tricine1251104065
NativePAGE 3-12%15010<1080
pH 3~10 IEFプログラム85150
10% Zymogram (Gelatin)125401090
10% TBE-Urea (DNA)180101050
ミニゲルタンクの仕様
容量最大2ミニゲル
ゲル適合性ゲルサイズ:8 x 8 cm
ゲルカセット:10 x 10 cm
厚さ:1.0 mmまたは1.5 mm
適合するゲルすべてのInvitrogen precast mini gelsSureCast handcast gels、およびInvitrogen empty mini gel cassettes
バッファーチャンバーの要件各ミニゲル当たり400 mL
オプションの転写装置Mini Blot Module
転写容量最大2ミニゲル
適合する電源PowerEase Touch 120WおよびPowerEase Touch 350W、Owlシステム、HoeferやBio-Radなどの他のシステムではNovex Power Supply Adapter(カタログ番号ZA10001)と併用
ユニットの寸法32 x 11.5 x 16 cm(蓋をした状態での高さ)
材料ポリカーボネート
電極線プラチナ
電極の限度500 VDCまたは100ワット
薬品耐性ミニゲルタンクはほとんどのアルコールの影響を受けませんが、塩素化炭化水素(クロロホルムなど)、芳香族炭化水素(トルエン、ベンゼンなど)、アセトンには適合しません。
カタログ番号A25977
概要
ミニゲルタンクの独自のタンク設計は、便利なサイドバイサイドのゲルローディングを可能にし、使用中の視認性も向上させています。各タンクは1回の泳動で最大2枚のゲルに対応しており、各ゲルを別々のチャンバーで泳動できるため、ゲル1枚でも容易に泳動できます。この利点により、必要なバッファーを低減でき、1つのゲルの泳動に必要なバッファーのみを使用することが可能です。
ミニゲルタンクは、Mini Blot Moduleを併用してウェットタンク転写に使用できます。2つのMini Blot Moduleをミニゲルタンクに装着できるため、1度に2枚のゲルを転写できます。ブロットモジュールの独自の設計により、転写バッファーの使用量を低減できます(ゲル1枚あたりわずか220 mL)。必要なバッファーが少量のため、必要なメタノールの量を最小限に抑えます。ミニゲルタンクでの転写の詳細はこちらをご確認ください。
Invitrogen Mini Gel Tankを使用してタンパク質を分離する方法
Invitrogen Mini Blot ModuleをMini Gel Tankで使用してウェスタンウェットタンク転写を行う方法
推奨される電気泳動条件
ゲルタイプ電圧(V)電流(mA)終了時電流泳動時間
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MES)2001607020
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MOPS)2001605035
NuPAGE 4-12% BisTris (MES)2001609030
NuPAGE 4-12% BisTris (MOPS)2001405042
Novex 4-20% TrisGlycine (denatured)1254010100
Novex 4-20% TrisGlycine (native)125301090
NuPAGE 3-8% TrisAcetate (denatured)150602050
NuPAGE 3-8% TrisAcetate (native)1504010100
Novex 10-20% Tricine1251104065
NativePAGE 3-12%15010<1080
pH 3~10 IEFプログラム85150
10% Zymogram (Gelatin)125401090
10% TBE-Urea (DNA)180101050