photo of the Bolt Mini Gel Tank  
FAQ、Bolt®ミニゲルタンクに多目的性を持たせるためにアップグレードする方法、Bolt®ミニゲルタンクをNuPAGE® ゲル、 Novex® ゲルおよび新しい Bolt®ゲルと使用する方法に関する説明ビデオなど、従来のBolt®ミニゲルタンクに関するリソースを探してください。
従来のBolt® 10.5 cmゲルを従来の Bolt®ミニゲルタンクで使用した場合の性能と、Bolt® 10 cmゲルを新しいカムハンドル付きのBolt®ミニゲルタンクで使用した場合の性能は同等です。
新しいBolt® 4–12% Bis-Tris Plusゲルをタンパク質スタンダードおよびサンプルに使用したときにも同じ性能が得られます。同じタンパク質スタンダードスタンダードとサンプルを新しいBolt®ゲルおよび従来のBolt® ゲルに10 µLずつロードしました。新しいBolt®ゲル(A) でも従来のBolt®ゲル(B)でも、同等にシャープでまっすぐなバンドがほぼ同じ泳動距離で得られました。レーン1:SeeBlue® Plus2染色済みスタンダード;レーン2:E. coliライセート10 µg;レーン3:12種類の精製タンパク質の混合物(Mark12™未染色スタンダード);レーン4:HeLa細胞ライセート40 µg:レーン5:HeLa細胞ライセート20 µg;レーン6:BSA 5 µg;レーン7:Jurkat細胞ライセート40 µg;レーン8:GST 5µg;レーン9:Novex® Sharpタンパク質スタンダード;レーン10:β-ガラクトシダーゼ5 µg200 V(一定)でゲル電気泳動を行い、ゲルをSimplyBlue™ SafeStainで染色し、平台スキャナで画像を撮影しました。
photo of original Bolt gel compared to new Bolt gel
Q. 従来のBoltミニゲルタンクとアップグレードした新しいカムハンドル付きのBoltミニゲルタンクとの違いは?
A. 以下の表に違いの説明があります。
 従来のカムハンドル付きの従来の Bolt®ミニゲルタンク差し替えカムハンドル付きの強化Bolt®ミニゲルタンク
前向きウェル構造で簡単にサンプルをロード
必要なランニングバッファーの量が抑えられる
2枚のゲルを並べて同時に可視化
タンクスタンドが白色であるため染色済みタンパク質マーカーのモニタリングが簡単
適合性のあるミニタンパク質ゲル
従来のBolt® Bis-Tris Plusゲル(10.5 cm)
新しいBolt® Bis-Tris Plusゲル(10 cm) 
NuPAGE® Tris-Acetateタンパク質ゲル 
NuPAGE® Bis-Tris タンパク質ゲル 
Novex® Tris-Glycine ミニタンパク質ゲル 
Novex® Tricine ミニタンパク質ゲル 
Q. 新しいタンクの装備は正確にはどのようなものですか?
A. 新しいタンクの構成要素は、次の点を除き、従来のタンクと全く同じです。10 cmのゲルに合わせた新しいカムハンドル2個、アップデートされたマニュアル、従来のタンクとの違いを説明した添付文書。
Q. 10 cmのカムハンドルが付いたタンクにはどのミニゲルを使用しますか?
A.
  • NuPAGE® Tris-Acetateタンパク質ゲル
  • 新しい10 cm Bolt® Bis-Tris Plusゲル
  • NuPAGE® Bis-Tris タンパク質ゲル
  • Novex® Tris-Glycineミニタンパク質ゲル
  • Novex ®Tricine タンパク質ゲル
**個々の泳動条件については、ユーザーマニュアルを参照してください。
Q. Bolt®ゲルはどのように変更されたのですか?
A. 従来のBolt® ミニゲルは10.5 cmでした。新しいBolt®ゲルは10 cmです。
Q. 新しいゲルの名称は?価格は?
A. サイズは変更されましたが(10 cm)、新しいミニゲルの名称はこれまでと同じBolt® Bis-Tris Plusゲルです。 従来のBolt® ゲルと新しいBolt® ゲルに価格の違いはありません。
Q. 新しいカムハンドルが付いた Bolt® ミニゲルタンクでBio-Radの泳動を行えますか?
A. 行えません。Bio-Radゲルはサイズが異なり(長さ、幅、厚さ)、Bolt®ミニゲルタンクにはフィットしない固有の特長があります。
Q. 湿式転写型ウェスタンブロットモジュールがありますか?
A. あります。ミニブロットモジュールです
Q. このタンクにはどの電源を使用できますか?
A. このタンクにはLife Technologies™ PowerEase®およびZoom®電源のほか、Bio-Rad、Thermo Fisher Scientificおよび Hoefer電源を使用できます。カバー付きまたは格納式電源リードと使用できるように設計されていない電源については、Novex® 電源アダプターをご使用ください。
従来のBolt®ミニゲルタンクをご使用の場合には、カスタマーサービスに無料の差し替えカウハンドルセットをご請求ください(カタログ 番号A26732)。このハンドルをご使用になると、新しい10 cm Bolt®ミニゲルを取り扱いやすくなります。
従来のカタログ番号製品サイズ新しいカタログ番号製品サイズ
B0412ABolt® ウェルカムパック A(4 ~12%、10ウェル) 1 キットNW0412ABolt® ウェルカムパック A(4 ~12%、10ウェル) 1 キット
B0412AIB2Bolt® ウェルカムパック+ iBlot® 2システム 1 キットNW0412AIB2Bolt® ウェルカムパック+ iBlot® 2システム 1 キット
B0412BBolt® ウェルカムパックB (4 – 12%, 15 well) 1 キットNW0412BBolt® ウェルカムパックB (4 – 12%, 15 well) 1 キット
B2000Bolt® タンクおよび Blotモジュールコンボ 1 キットNW2000ミニゲルタンクおよびBlotモジュールセット1 キット
B4478592カセットクランプ、右1 ユニットA25945カセットクランプ、右1 ユニット
B4478593カセットクランプ、左1 ユニットA25946カセットクランプ、左1 ユニット
B4477599Bolt®ミニゲルタンク 1 ユニットA25977ミニゲルタン 1 ユニット
B4478591Bolt®タンク蓋1 ユニットA25944タンク蓋1 ユニット
B4478640Bolt®タンクベース1 ユニットA25950タンクベース1 ユニット
BG00080BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚NW00080BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚
BG00082BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚NW00082BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚
BG00085BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚NW00085BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚
BG00087BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚NW00087BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚
BG00100BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚NW00100BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚
BG00102BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚NW00102BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚
BG00105BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚NW00105BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚
BG00107BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚NW00107BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚
BG00120BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚NW00120BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚
BG00122BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚NW00122BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚
BG00125BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚NW00125BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚
BG00127BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚NW00127BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚
BG04120BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚NW04120BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚
BG04122BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚NW04122BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚
BG04125BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚NW04125BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚
BG04127BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚NW04127BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚
BT2010Bolt® エンプティーミニゲルカセット20 カセットNW2010Bolt® エンプティーミニゲルカセット20 カセット
BT3010Bolt® エンプティーゲルカセットコーム、10ウェル20 コームNW3010Bolt® エンプティーゲルカセットコーム、10ウェル20 コーム
BT3012Bolt® エンプティーゲルカセットコーム、12ウェル20 コームNW3012Bolt® エンプティーゲルカセットコーム、12ウェル20 コーム
該当なし該当なし該当なしA26732カムハンドルキット 2 ユニット
従来のBolt® 10.5 cmゲルを従来の Bolt®ミニゲルタンクで使用した場合の性能と、Bolt® 10 cmゲルを新しいカムハンドル付きのBolt®ミニゲルタンクで使用した場合の性能は同等です。
新しいBolt® 4–12% Bis-Tris Plusゲルをタンパク質スタンダードおよびサンプルに使用したときにも同じ性能が得られます。同じタンパク質スタンダードスタンダードとサンプルを新しいBolt®ゲルおよび従来のBolt® ゲルに10 µLずつロードしました。新しいBolt®ゲル(A) でも従来のBolt®ゲル(B)でも、同等にシャープでまっすぐなバンドがほぼ同じ泳動距離で得られました。レーン1:SeeBlue® Plus2染色済みスタンダード;レーン2:E. coliライセート10 µg;レーン3:12種類の精製タンパク質の混合物(Mark12™未染色スタンダード);レーン4:HeLa細胞ライセート40 µg:レーン5:HeLa細胞ライセート20 µg;レーン6:BSA 5 µg;レーン7:Jurkat細胞ライセート40 µg;レーン8:GST 5µg;レーン9:Novex® Sharpタンパク質スタンダード;レーン10:β-ガラクトシダーゼ5 µg200 V(一定)でゲル電気泳動を行い、ゲルをSimplyBlue™ SafeStainで染色し、平台スキャナで画像を撮影しました。
photo of original Bolt gel compared to new Bolt gel
Q. 従来のBoltミニゲルタンクとアップグレードした新しいカムハンドル付きのBoltミニゲルタンクとの違いは?
A. 以下の表に違いの説明があります。
 従来のカムハンドル付きの従来の Bolt®ミニゲルタンク差し替えカムハンドル付きの強化Bolt®ミニゲルタンク
前向きウェル構造で簡単にサンプルをロード
必要なランニングバッファーの量が抑えられる
2枚のゲルを並べて同時に可視化
タンクスタンドが白色であるため染色済みタンパク質マーカーのモニタリングが簡単
適合性のあるミニタンパク質ゲル
従来のBolt® Bis-Tris Plusゲル(10.5 cm)
新しいBolt® Bis-Tris Plusゲル(10 cm) 
NuPAGE® Tris-Acetateタンパク質ゲル 
NuPAGE® Bis-Tris タンパク質ゲル 
Novex® Tris-Glycine ミニタンパク質ゲル 
Novex® Tricine ミニタンパク質ゲル 
Q. 新しいタンクの装備は正確にはどのようなものですか?
A. 新しいタンクの構成要素は、次の点を除き、従来のタンクと全く同じです。10 cmのゲルに合わせた新しいカムハンドル2個、アップデートされたマニュアル、従来のタンクとの違いを説明した添付文書。
Q. 10 cmのカムハンドルが付いたタンクにはどのミニゲルを使用しますか?
A.
  • NuPAGE® Tris-Acetateタンパク質ゲル
  • 新しい10 cm Bolt® Bis-Tris Plusゲル
  • NuPAGE® Bis-Tris タンパク質ゲル
  • Novex® Tris-Glycineミニタンパク質ゲル
  • Novex ®Tricine タンパク質ゲル
**個々の泳動条件については、ユーザーマニュアルを参照してください。
Q. Bolt®ゲルはどのように変更されたのですか?
A. 従来のBolt® ミニゲルは10.5 cmでした。新しいBolt®ゲルは10 cmです。
Q. 新しいゲルの名称は?価格は?
A. サイズは変更されましたが(10 cm)、新しいミニゲルの名称はこれまでと同じBolt® Bis-Tris Plusゲルです。 従来のBolt® ゲルと新しいBolt® ゲルに価格の違いはありません。
Q. 新しいカムハンドルが付いた Bolt® ミニゲルタンクでBio-Radの泳動を行えますか?
A. 行えません。Bio-Radゲルはサイズが異なり(長さ、幅、厚さ)、Bolt®ミニゲルタンクにはフィットしない固有の特長があります。
Q. 湿式転写型ウェスタンブロットモジュールがありますか?
A. あります。ミニブロットモジュールです
Q. このタンクにはどの電源を使用できますか?
A. このタンクにはLife Technologies™ PowerEase®およびZoom®電源のほか、Bio-Rad、Thermo Fisher Scientificおよび Hoefer電源を使用できます。カバー付きまたは格納式電源リードと使用できるように設計されていない電源については、Novex® 電源アダプターをご使用ください。
従来のBolt®ミニゲルタンクをご使用の場合には、カスタマーサービスに無料の差し替えカウハンドルセットをご請求ください(カタログ 番号A26732)。このハンドルをご使用になると、新しい10 cm Bolt®ミニゲルを取り扱いやすくなります。
従来のカタログ番号製品サイズ新しいカタログ番号製品サイズ
B0412ABolt® ウェルカムパック A(4 ~12%、10ウェル) 1 キットNW0412ABolt® ウェルカムパック A(4 ~12%、10ウェル) 1 キット
B0412AIB2Bolt® ウェルカムパック+ iBlot® 2システム 1 キットNW0412AIB2Bolt® ウェルカムパック+ iBlot® 2システム 1 キット
B0412BBolt® ウェルカムパックB (4 – 12%, 15 well) 1 キットNW0412BBolt® ウェルカムパックB (4 – 12%, 15 well) 1 キット
B2000Bolt® タンクおよび Blotモジュールコンボ 1 キットNW2000ミニゲルタンクおよびBlotモジュールセット1 キット
B4478592カセットクランプ、右1 ユニットA25945カセットクランプ、右1 ユニット
B4478593カセットクランプ、左1 ユニットA25946カセットクランプ、左1 ユニット
B4477599Bolt®ミニゲルタンク 1 ユニットA25977ミニゲルタン 1 ユニット
B4478591Bolt®タンク蓋1 ユニットA25944タンク蓋1 ユニット
B4478640Bolt®タンクベース1 ユニットA25950タンクベース1 ユニット
BG00080BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚NW00080BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚
BG00082BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚NW00082BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚
BG00085BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚NW00085BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚
BG00087BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚NW00087BOXBolt® 8% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚
BG00100BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚NW00100BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚
BG00102BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚NW00102BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚
BG00105BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚NW00105BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚
BG00107BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚NW00107BOXBolt® 10% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚
BG00120BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚NW00120BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚
BG00122BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚NW00122BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚
BG00125BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚NW00125BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚
BG00127BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚NW00127BOXBolt® 12% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚
BG04120BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚NW04120BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、10ウェル10枚
BG04122BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚NW04122BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、12ウェル10枚
BG04125BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚NW04125BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、15ウェル10枚
BG04127BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚NW04127BOXBolt® 4 – 12% Bis-Tris Plusゲル、17ウェル10枚
BT2010Bolt® エンプティーミニゲルカセット20 カセットNW2010Bolt® エンプティーミニゲルカセット20 カセット
BT3010Bolt® エンプティーゲルカセットコーム、10ウェル20 コームNW3010Bolt® エンプティーゲルカセットコーム、10ウェル20 コーム
BT3012Bolt® エンプティーゲルカセットコーム、12ウェル20 コームNW3012Bolt® エンプティーゲルカセットコーム、12ウェル20 コーム
該当なし該当なし該当なしA26732カムハンドルキット 2 ユニット