novex-wedgewell-showcase
トリス-グリシンゲルの全く新たな可能性を引き出す;ロードボリュームを60 µLまで拡張しました
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine gelsは、Laemmliサンプルやランニングバッファーの使用が可能な、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)によるタンパク質分離用のプレキャストミニゲルです。本ゲルによって、あらゆるタイプのタンパク質を良質に処理し、また優れた解像度のバンドへ分離させることができます。Novex WedgeWell Tris-Glycine gelsは、弊社のInvitrogen™ Mini Gel Tankによって使用することができます。
Novex WedgeWell Tris-Glycine gelsの特性:
  • くさび型ウェル—ウェルあたりに、サンプル容量60μLまで充填できます
  • 高性能—タンパク質バンドの解像度と鮮明度が非常に優れています
  • ゲルの長期保存が可能—本ゲルは、4℃で最大12ヶ月まで保存可能です
  • 迅速な処理条件—60分未満の一定電圧下で、タンパク質を素早く分離させます
  • ネイティブタンパク質および変性タンパク質の両サンプルに対応します
他社製ゲルをお使いの場合:
セレクションガイドをご利用して、弊社同等製品をお探しください
下表を参照して、適切なNovex WedgeWell Tris-Glycine gelsをお選びください:
ウェル数ゲル分率
Novex WedgeWell Tris-Glycine gels migration chart
各特定ゲル濃度の最適な分離範囲や分離総量については、このGel migration chartをご覧ください。
Gel migration chartを見る
ウェルカムパック:Novex WedgeWell Tris-Glycine Gel
Savings of up to 52%
novex-wedgewell-welcome-pack
  • Novex WedgeWell Tris-Glycine Gels、2箱
  • Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X)、500 mL
  • Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (2X)、20 mL
  • NuPAGE Sample Reducing Agent (10X)、250 uL
  • PageRuler Plus Prestained Protein Ladder、10~250 kDa 2* 250uL
  • Mini Gel Tank
製品のハイライト
wedgewell-fig1
WedgeWell Tris-Glycine gelsのサンプルボリューム容量が増量。(左図)容量の増量した(20μL~60μL)蛍光タンパク質ラダーを、Invitrogen™ Novex™ WedgeWell Tris-Glycine 10-well gelのレーンひとつおきに充填しました。(右図)容量の増量した(20μL~60μL)同一の蛍光タンパク質ラダーを、他社製ゲル(B)のレーンひとつおきに充填しました。ゲル(B)では、 50μLや60μLの充填された各レーンに隣接するレーン中において、サンプルの溢流が観察されています。
wedgewell-fig2
Novex WedgeWell Tris-Glycine gelsのバンド品質。タンパク質ラダー、精製タンパク質およびE. coliを、4~20%勾配のWedgeWell Tris-Glycine gel(A) と4~20%勾配の他社製ゲル(B)に充填しました。ゲル(A)で観察されるレーンは、溶解物のタンパク質バンドの鮮明度と解像度が高く、比較的まっすぐな形状をしています。レーン1、5、10:Thermo Scientific™ PageRuler™ Unstained Protein Ladder(5 µL)、レーン2、6、9:Mark12 Unstained Standard(5 µL)、レーン3:10μgのE. coli 溶解物(サンプル容量10μL)、レーン4:6μgのBSA(サンプル容量10μL)、レーン7:6μgのhIgG(サンプル容量10μL)、レーン8:20μgのE. coli 溶解物(サンプル容量20μL)。
wedgewell-fig3
Novex WedgeWell Tris-Glycine gelsにより、タンパク質の整合性が向上。タンパク質ラダー、精製タンパク質およびE. coliを、4~20%勾配のWedgeWell Tris-Glycine gel(A) と4~20%勾配の他社製ゲル(B)に充填しました。ゲル(B)では、レーン3、4、7、8の主要バンド下に、多数の低分子量タンパク質分解産物が表れています。これらの分解産物は、ゲル(A)中には見られません。また、ゲル(A)では溶解物のタンパク質バンドの鮮明度と解像度が、ゲル(B)よりも際立っています。レーン1、10:Mark12未着色スタンダード(5 µL)、レーン2:10μgのE. coli 溶解物(サンプル容量10μL)、レーン3:6μgのカタラーゼ(サンプル容量10μL)、レーン4:6μgの炭酸脱水酵素(サンプル容量10μL)、レーン5:6μgのリゾチーム(サンプル容量10μL)、レーン6:6μgのhIgM(サンプル容量10μL)、レーン7:6μgのBSA(サンプル容量10μL)、レーン8:6μgのβ-ガラクトシダーゼ(サンプル容量10μL)、レーン9:20μgのE. coli 溶解物(サンプル容量20μl)。
wedgewell-fig1
WedgeWell Tris-Glycine gelsのサンプルボリューム容量が増量。(左図)容量の増量した(20μL~60μL)蛍光タンパク質ラダーを、Invitrogen™ Novex™ WedgeWell Tris-Glycine 10-well gelのレーンひとつおきに充填しました。(右図)容量の増量した(20μL~60μL)同一の蛍光タンパク質ラダーを、他社製ゲル(B)のレーンひとつおきに充填しました。ゲル(B)では、 50μLや60μLの充填された各レーンに隣接するレーン中において、サンプルの溢流が観察されています。
wedgewell-fig2
Novex WedgeWell Tris-Glycine gelsのバンド品質。タンパク質ラダー、精製タンパク質およびE. coliを、4~20%勾配のWedgeWell Tris-Glycine gel(A) と4~20%勾配の他社製ゲル(B)に充填しました。ゲル(A)で観察されるレーンは、溶解物のタンパク質バンドの鮮明度と解像度が高く、比較的まっすぐな形状をしています。レーン1、5、10:Thermo Scientific™ PageRuler™ Unstained Protein Ladder(5 µL)、レーン2、6、9:Mark12 Unstained Standard(5 µL)、レーン3:10μgのE. coli 溶解物(サンプル容量10μL)、レーン4:6μgのBSA(サンプル容量10μL)、レーン7:6μgのhIgG(サンプル容量10μL)、レーン8:20μgのE. coli 溶解物(サンプル容量20μL)。
wedgewell-fig3
Novex WedgeWell Tris-Glycine gelsにより、タンパク質の整合性が向上。タンパク質ラダー、精製タンパク質およびE. coliを、4~20%勾配のWedgeWell Tris-Glycine gel(A) と4~20%勾配の他社製ゲル(B)に充填しました。ゲル(B)では、レーン3、4、7、8の主要バンド下に、多数の低分子量タンパク質分解産物が表れています。これらの分解産物は、ゲル(A)中には見られません。また、ゲル(A)では溶解物のタンパク質バンドの鮮明度と解像度が、ゲル(B)よりも際立っています。レーン1、10:Mark12未着色スタンダード(5 µL)、レーン2:10μgのE. coli 溶解物(サンプル容量10μL)、レーン3:6μgのカタラーゼ(サンプル容量10μL)、レーン4:6μgの炭酸脱水酵素(サンプル容量10μL)、レーン5:6μgのリゾチーム(サンプル容量10μL)、レーン6:6μgのhIgM(サンプル容量10μL)、レーン7:6μgのBSA(サンプル容量10μL)、レーン8:6μgのβ-ガラクトシダーゼ(サンプル容量10μL)、レーン9:20μgのE. coli 溶解物(サンプル容量20μl)。
推奨充填量
ウェルタイプ推奨充填量最大充填量最大タンパク質充填量
10ウェル40 µL60 µL0.5 µg/バンド
12ウェル30 µL45 µL0.4 µg/バンド
15ウェル20 µL35 µL0.25 µg/バンド
ゲルサイズ
Novex™ WedgeWell Tris-Glycine gelsは、 (8 cm x 8 cm)サイズのミニゲルとなります。本ミニゲル(ゲルサイズ:1.0 mm)は、Invitrogen社独自のWedgeWell®の機能を備えており、厚さ1.0mmのミニサイズ型Tris-Glycine gelとしては、最大のサンプルボリューム容量を有しています。Novex™ WedgeWell Tris-Glycine gelsは、10、12、15の3種類のウェルフォーマットからお選びいただけます。充填量については、ウェル充填量とサンプル推奨充填量をご覧ください。 
ポリアクリルアミド濃度
Novex WedgeWell Tris-Glycine gelsは、6%~16%までの多様な固定濃度、また4~12%、4~20%、8〜16%、および10〜20%の勾配範囲の各種形態を取り揃えています。各製品ボックスには、10個のゲルが収納されています。タンパク質分離用のゲルタイプを決定するには、タンパク質の遊走パターンをご参照ください。
ゲル貯蔵と貯蔵寿命
Novex WedgeWell Tris-Glycine gelsは、4°C下の保存状態で最大1年間有効となります。
ネイティブタンパク質または変性タンパク質の処理
Novex WedgeWell Tris-Glycine gelsは、SDSが含まれていません。ネイティブタンパク質や変性タンパク質の処理に使用することができます。変性タンパク質の処理には、Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Sample BufferやInvitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Running Bufferの使用を推奨いたします。ネイティブタンパク質の処理には、Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Native Sample BufferやInvitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Native Running Bufferの使用を推奨いたします。
ゲル転写
タンパク質をメンブレンへ転写するには、Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Transfer Bufferの使用を推奨いたします。Invitrogen™ Mini Blot ModuleまたはInvitrogen™ iBlot™ 2 Dry Blotting Systemを用いて、転写を行うことができます。