Search Thermo Fisher Scientific
Novex®TG Expressタンパク質ゲル電気泳動キットがさらに便利になり、迅速で再現性のある電気泳動を簡単に行えるようになりました。当社のもっとも一般的な標準物質のいずれかと従来のNovex® Tris-Glycineプレキャストゲルを組み合わせることで試薬調製はすべて実施できるため、結果に焦点を当てることができます。このキットには個々に包装したプレキャストゲル5枚とこれにマッチしたSeeBlue®標準物質が含まれています。各キットで5回のゲル電気泳動を行えます。
各キットには予め選択したSeeBlue®標準物質が含まれています。お客様の電気泳動に合ったバッファーを選択するだけです。
緩衝システム
Novex® Tris-GlycineゲルにはSDSが含まれていないため、ネイティブタンパク質の電気泳動にも変性タンパク質の電気泳動にも使用できます。 変性タンパク質については、Novex® Tris-Glycine SDSサンプルバッファー および Novex® Tris-Glycine SDSランニングバッファー の使用をお勧めします。ネイティブタンパク質については、Novex® Tris-Glycineネイティブサンプルバッファーおよび Novex® Tris-Glycineネイティブランニングバッファー の使用をお勧めします。
Tris-Glycine不連続バッファーシステムには次の3通りのイオンが使用されています:
ゲルの保存と有効期間
最良の結果を得るために、Novex® Tris-Glycineゲルの大半は4°Cで保存し購入から8週間以内に使用する必要があります。
ゲル当たりのウェル数 | 10 | 12 | 15 | |
---|---|---|---|---|
最大ロード容量/ウェル | 1.0 mm | 25 µL | 20 µL | 15 µL |
1.5 mm | 37 µL | n/a | 25 µL | |
分解を最適に行うための最大推奨サンプルロード量++ | タンパク質* | 0.5 µg | 0.5 µg | 0.5 µg |