Search Thermo Fisher Scientific
ウェルタイプ別のウェル数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | IPG | 二次元 | ||||
最大ロード容量/ウェル | ゲルの厚さ | |||||||||||
1.0 mm | 700 µL | 60 µL | 28 µL | 25 µL | 20 µL | 15 µL | 15 µL | 7 cm IPGストリップ | 400 µL | |||
1.5 mm | n/a | n/a | n/a | 37 µL | n/a | 25 µL | n/a | n/a | 600 µL | |||
最適な分解能を得るための最大推奨サンプルロード量++ | サンプルタイプ | |||||||||||
タンパク質* | 12 µg | 2 µg | 0.5 µg | 0.5 µg | 0.5 µg | 0.5 µg | 0.5 µg | n/a | 12 µg | |||
DNA** | 2.4 µg | 400 ng | 100 ng | 100 ng | 100 ng | 100 ng | n/a | n/a | 2.0 µg | |||
++NuPAGE® ゲルはTris-Glycineまたは Tricineゲルに比べタンパク質最大ロード量が高くなっています。 *Coomassie® 染色タンパク質;**エチジウムブロマイド染色 DNA |
ウェル数 | |||
---|---|---|---|
12 + 2** | 20 | 26** | |
最大ロード容量/ウェル* | サンプル45 µL + スタンダード15 µL | 25 µL | 15 µL |
最大タンパク質ロード量/バンド*** | 0.7 µg | 0.5 µg | 0.35 µg |
最大タンパク質ロード量/バンド*** | 1.4 ng | 1 ng | 0.7 ng |
*これらの容量は、実際のウェル最大容量の約60%に相当します。** 標準的なマルチチチャネルピペットに適合;***Coomassie®染色タンパク質;****銀染色タンパク質 |