ultrapure-agarose
ポリアクリルアミドゲルの自作にご利用いただけるように、尿素、アクリルアミド、TEMED、Rhinohide™ゲル強化剤など、高品質で信頼性あるキャスティング用のバッファーと試薬をご提供いたします。
ゲルを自作すべきか迷っている場合には?問題ありません。実験の時間を短縮し効率を高める手段となる当社 プレキャストタンパク質分離ゲル の豊富な製品ラインについて、詳細をご覧ください。
Novex®ゲルコーム&カセット
Novex gel cassettes
Novex®ゲルカセット
このリークフリーの使い捨てプラスチックカセットをご使用になれば、ゲルを自作するときにもXCell SureLock® Mini-Cellまたは  Midi-Cellの利点を活用していただけます。Novex®エンプティカセットはスロットを取り付けた状態で密封されているため、かさばるキャスティングスタンドは必要ありません。
Novex gel combs
Novex®ゲルコーム
自作されるゲルの種類に合ったコームをご用意しています。厚さは1.0 mmと1.5 mmの2通りで、コームの種類は7通りです(1ウェル、2ウェル、5ウェル、10ウェル、12ウェル、15ウェル、2Dウェル)。
Novex gel loading tips
Novex®ゲルローディングチップ
サンプルのローディングを簡単かつ正確に行えるゲルローディングチップをご提供いたします。これらのチップはRNase/DNaseを含まず、オートクレーブ処理はできません。スタンダードラウンドチップ、フラットゲルチップ、Eppendorf®ラウンドゲルチップの3通りをご用意しています。
タンパク質分離ゲル電気泳動チャンバーシステム
お客様の実験と必要なスループットに合わせて、さまざまなゲル電気泳動チャンバーシステムをご提供いたします。
ビデオ:Novex®ゲルカセットのセットアップ