Search Thermo Fisher Scientific
NuPAGE® Tris-Acetate Gel は、NuPAGE® Tris-Acetate SDS Running Bufferとともに使用したときに、高分子量タンパク質の最適な分離を行えるように設計されたプレキャストポリアクリルアミドゲルです。NuPAGE® Tris-Acetate Gelは Novex® Tris-Glycine Native Running Buffer を使用して泳動することもでき、Tris-Glycineゲルシステムを使用した場合よりも非変性タンパク質を効率的に分離できます。NuPAGE® Tris-Acetate GelはpH 8.1の環境であるため、従来のSDS-PAGE Gelに比べタンパク質の修飾が最小限に抑えられ、よりシャープなバンドが得られます。
NuPAGE® Tris-Acetate Gelとバッファーは次の点を実現できるように設計されています:
ウェル数 | ゲルの厚さ | ゲルの濃度 | ゲルのサイズ |
---|---|---|---|
当社の対話式ゲル選択ツールを用いて、適切なミニゲルを探してください。 当社のすべてのミニゲルに、XCell SureLock®ミニセル のほか、新しいミニゲルタンク も使用できます。 |
ゲルと泳動用バッファーを適切に組み合わせることで、タンパク質の最適な分離が得られます。 ここには使用可能な構成の簡単に示します。上の「適切なNuPAGE® Tris-Acetate Gelをお選びください」をご覧になって、各製品の注文情報を確認してください。
ポリアクリルアミド濃度
NuPAGE® Tris-Acetateゲルのポリアクリル濃度は次の2通りです:7%および 3~8%勾配。ミディゲル用に8%ゲルもご用意しております。
ゲルサイズ
NuPAGE® Tris-Acetateゲルにはミニゲル(10 cm x 10 cm)とミディゲル(8.7 cm x 13.3 cm) があります。ミニゲルとミディゲルは1.0 mm厚で、ミニゲルにのみ1.5 mm厚があります。NuPAGE® Tris-Acetateゲルには複数のウェルフォーマットがあります。 ロード容量については 推奨ウェルロード&容量サンプルロード量をご覧ください。
バッファーシステム
NuPAGE® Tris-Acetate GelをNuPAGE® Tris-Acetate SDS Running Bufferとともに使用することで、高分子量のタンパク質(36–400 kDa)を変性条件下で分離でき、またNovex® Tris-Glycine Native Running Buffer とともに使用することで高分子量のタンパク質を非変性条件で分離できます。
NuPAGE® Tris-Acetate不連続バッファーシステムには次の3種類のイオンが含まれています:
Mark12™ 未染色スタンダード を NuPAGE® Bis-Tris Gel および NuPAGE® Tris-Acetate Gelで泳動させたときの泳動パターン最適な結果を確保するために、タンパク質バンドは黄色のシェード部分の内側で泳動させる必要があります。