Search Thermo Fisher Scientific
Novex® プレキャストミディゲルシステムは、電気泳動のスループットが向上するように設計されたプレキャスト不連続SDS-PAGEポリアクリルアミドゲルです。Novex®ミディゲルにはさまざまな種類があり、変性条件でタンパク質を分離するゲル(NuPAGE® Bis-Tris、NuPAGE® Tris-Acetate、Novex® Tris-Glycineミディゲル)、非変性(ネイティブ)条件でタンパク質を分離するゲル(NuPAGE® Tris-AcetateおよびNovex® Tris-Glycineミディゲル)、Edmanシーケンシングを用いたタンパク質シーケンシング(ゲルから、またはPVDFメンブレンから)に用いるゲルが含まれます。当社のミディゲルにはXCell4 SureLock®ミディセルゲル槽システムを使用します。
|
Novex®プレキャストミディゲルには2つのタイプがあります。
どちらのミディゲルシステムにも、アクリルアミド濃度およびウェルフォーマットが異なる製品があります(表1)。すべてのゲルの厚さは1.0 mmのみです。ロード容量については、 推奨ウェルロード容量& サンプルロード量をご覧ください
ゲルの種類
| |||
---|---|---|---|
ゲルの成分 | Bis-Trisゲル | Tris-Acetateゲル | Tris-Glycineゲル |
分離ゲル | 8%、10%、4~12% | 3~8% | 8%、10%、12%、4~12%、4~20%、8~16% |
濃縮ゲル | 4% | 3.2% | 4% |
ウェル数 | ゲルの濃度 | ゲルのサイズ |
---|---|---|