Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Precise™ タンパク質ゲルはSDS-PAGEタンパク質電気泳動用のプレキャストゲルで、ゲル濃度が均一な製品と濃度勾配がある製品をご用意しております。さまざまなカセットサイズおよびサンプルウェル数の製品を取り揃えており、有効期間が長く、泳動時間が短く、分解能に優れたゲルです。Tris-Glycine ゲルまたは Tris-HEPESゲルからお選びください。
SDS-PAGE 用のプレキャストTris-Glycineポリアクリルアミドゲルは有効期間が長く、泳動時間が短く、分解能に優れたゲルで、10 x 10 cmと10 x 8 cm の2通りのサイズがあります
SDS-PAGE用のプレキャストTris-HEPESポリアクリルアミドゲルは有効期間が長く、泳動時間が短く、分解能に優れたゲルで、サイズは10 x 8.5 cmです。