Precise-Protein-Gels
Precise™ Tris-Glycine ゲルは、有効期間が長く、泳動時間が短いSDS-PAGE用のポリアクリルアミドゲルで、一般的なLaemmliバッファーシステムと市販のゲルタンクを使用して優れたタンパク質分解能と分離を得る手段となります。
Precise™ Tris-Glycine ゲルは次の2つのサイズにキャストされています:Novex® XCellゲルタンクにフィットする耐久性のある 10 x 10 cmのプラスチックカセット、Mini-PROTEAN™ゲルタンクにフィットする10 x 8 cmのプラスチックカセット。これらのゲルは開封しやすいプラスチックポーチに1枚ずつ包装されており、コームを用いずテープを剥がす必要もなくすぐに電気泳動を行えます。電気泳動後、カセットを簡単に開けられるためゲルの損傷が最小限に抑えられ、特別なツールを使用せずにゲルを取り出せます。サイズ10 x 10 cmおよび10 x 8 cmのPreciseゲルには、アクリルアミド濃度に勾配があるもの(4~20%および8~16%)と濃度が固定されているもの(8%、10%、12%)があり、ウェル数は10、12および15です。
Precise Tris-Glycine ゲルの特長
  • 高性能–Tris-Glycineランニングバッファーを使用することで、優れた分離とタンパク質バンドの高い分解能が得られます
  • 長い有効期間–最大12ヵ月安定しているため、個々のパッケージのゲルを使用する期間を通して一貫した性能が確保されます
  • ローディングが簡単–サンプルウェルはローディング中の損傷とウェル間の混入を最小限に抑えるためプラスチックで強化されています
Precise Tris-Glycineゲルに加え、他にもさまざまな処方のミニゲルをご提供いたします。当社の対話式ゲル選択ツールを使用して、お客様の実験に適したゲルを探してください。
Precise Tris-Glycineゲルの規格
  • カセット寸法:10 cm x 8.0 cm x 5 mmまたは
    10 cm x 10 cm x 7 mm
  • ゲル寸法:8 cm x 6.8 cm x 1 mm または
    8 cm x 8.8 cm x 1 mm
  • 保存条件:4°Cで最大1年間
  • 濃縮用ゲル:4%ポリアクリルアミド
  • ゲル中のバッファーシステム: Tris-HCl、pH 7
  • SDS含量:なし
  • 必要なランニングバッファー:Tris-glycine-SDS
  • 推奨サンプルバッファー: Tris-HCl-SDS または LDS-SDS
適合するゲルタンク
  • Bio-Rad™ Mini-PROTEAN™ IIおよび 3
  • Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell
  • Hoefer™ Tall Mighty Small™(SE 280)
  • Hoefer™ Mighty Small II (SE 260)
  • IBI Scientific多目的タンパク質システム
  • Thermo Fisher Scientific Novex™ XCell I、XCell II およびXCell II SureLock™
Precise Tris-Glycineゲル選択表
図1 さまざまなゲルのタンパク質泳動表
ビデオ:SDS-PAGEによるタンパク質分離