Search Thermo Fisher Scientific
HABAは、サンプル中のビオチン定量に有用な吸光特性、およびアビジン結合特性を有する色素です。HABAがアビジンに結合すると、その複合体は500 nmの光を吸収します(ε = 34,000 M-1・cm-1)。ビオチンを含むサンプルを加えるとHABAがアビジンから外れてよりアビジンとのアフィニティーの強いビオチンに置換されます。その結果、ビオチン置換量に比例して500 nmにおける吸光度が減少します。
このHABA計算ツールでは、タンパク質1モルあたりの平均ビオチン標識モル数(すなわち、ビオチン:タンパク質分子比)を計算できます。計算には、ビオチンサンプルを加える前後でのHABA-アビジン溶液の吸光度測定値、およびビオチン標識タンパク質に関する情報(すなわち、分子量およびmg/mLでの濃度)が必要となります。この計算ツールの詳細な説明については、Thermo Scientific Pierce HABA Reagent(カタログ番号28010)またはThermo Scientific Pierce Biotin Quantitation Kit(カタログ番号28005)の取扱説明書を参照してください。