Search Thermo Fisher Scientific
シンプルかつ正確なHABA染色アッセイおよび蛍光検出キットによって、ビオチン標識に続きタンパク質などの生体分子に結合したビオチンの量を測定します。標識された抗体分子に対するビオチンのモル比を、簡便に効率的に判定することができます。
キットカテゴリー | 製品 | 製品名 | 製品の特長 | 検出法 |
---|---|---|---|---|
蛍光ビオチン定量キット | 46610 | Fluorescence Biotin Quantitation Kit | 標識された抗体など、タンパク質におけるビオチン標識レベルを最小限のサンプル量で迅速に高感度で測定する、蛍光アッセイ試薬およびHABA染色 | 蛍光 |
Pierceビオチン定量キット | 28005 | Pierce Biotin Quantitation Kit | シンプルな比色法でビオチン標識効率を測定 | 比色 |
HABA試薬 | 28010 | HABA | HABA染色試薬およびビオチン標識タンパク質スタンダードにより、抗体などタンパク質におけるビオチン標識レベルを簡便に比色測定 | 比色 |